yeast-showcase
我们的 PichiaPink 酵母表达系统可产生高达 12 g/L 的翻译后修饰重组蛋白。
  • 蛋白产量高达 12 g/L
  • 扩展的生产规模
  • 方便的试剂盒规格
  • 通过真核表达进行翻译后修饰
用于优化表达的 PichiaPink 酵母表达系统
我们的新型 PichiaPink 酵母表达系统含有低拷贝和高拷贝质粒骨架、8种 分泌信号序列和 4种 酵母菌株—有助于您提高重组蛋白产量。
PichiaPink 酵母表达系统特点:
  • 质粒拷贝数:高拷贝和低拷贝选择均可优化毒性蛋白表达
  • 分泌信号前导序列的数量:8 序列
  • 菌株数量:4 菌株
  • 蛋白酶缺乏的宿主菌株数量:3 菌株
  • 选择方法:腺嘌呤选择
获得功能蛋白
毕赤酵母 具有多种真核翻译后修饰过程和获得活性功能重组蛋白的较高可能性。 
酵母表达的优势
 毕赤酵母 的优势包括快速生长、明确的遗传背景、简单的培养基配方和处理技术—这些优势使其成为在短时间内生产大量蛋白质的理想宿主。
可扩展表达以满足您的需求
使用 毕赤酵母 系统进行小规模到发酵规模的生产,有助于确保您获得生产所需蛋白量的灵活性。
文献
Please Configure List Items!
PichiaPink 辅助产品
Please Configure List Items!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。