采用金标准的快速测序技术,快速获得精确结果
ion-torrent.par.23490.image.-1.0.1
靶向测序是检测特定基因集或基因组区域内已知和新型变异的快速、经济方法。根据具体的规模,可采用几种不同 DNA 测序方法进行基因测序。高度靶向单基因的测序方法精确、快速,Sanger 测序即可实现。多基因和 Panel 快速经济测序可通过 Ion PGM™ 系统和 Ion AmpliSeq™ 技术实现。
用于 PCR 和 Sanger 测序的预设计引物
创建 DNA 测序靶标
靶向测序需要先行选择和分离目标基因或区域,此过程通常通过 PCR 扩增或杂交捕获法实现。如要测序较小数量的靶向区域,则采用 PCR 扩增结合 Sanger 测序的方法。对于更大数量的基因或区域,则可通过 Ion AmpliSeq™ 基因 Panel,在一天内在 Ion PGM™ 系统上轻松靶向和测序数百个基因。对于高达 ~60 MB 的高密度靶标区域, Ion TargetSeq™富集系统则是用于 Ion PGM™ 系统的高性价比、完全自定义捕获解决方案。
Sanger 是测序技术的金标准,可非常灵活地测序高度聚焦的基因集或区域。Sanger 测序具有高达 1000 bp 的长读长能力,非常适合对较大区域进行高度精确的靶向测序。我们的 Sanger 测序专用新工具 Primer Designer™ (目前仅在美国和 &加拿大供货),含有 >300,000 预设计 PCR 和测序引物对,让实验设计变得前所未有地轻松。
相对于其他测序技术,Ion PGM™ 测序仪可以最快的速度完成多个基因和多个样本的靶向测序运行。其提供各类文库制备选项,同时可采用不同容量的芯片进行扩展,可满足您的不同的项目要求。
Visistat reference component
仅供科研使用,不可用于诊断目的。