Search Thermo Fisher Scientific
Ion Reporter 软件可扫除 NGS 数据分析的障碍,让您可专注于寻找数据的意义。通过 Torrent Suite 软件的整合运行计划简化分析,从而实现 Ion Reporter 软件中的主要分析、数据传输和次要分析的自动化。
Ion Reporter 软件分析和变异检测可助您快速集中精力研究由 >25 个公共和专有数据库的完整注释提供支持的目标变异类型。
Ion Reporter 软件设有预配置且可定制的工作流程,适用于从遗传性疾病、生殖健康到肿瘤学的多种研究应用。工作流程具有灵活性,可实现自定义优化,也可锁定以实现受控使用,而无需依靠生物信息学家的先进技能。
Ion Reporter 服务器系统将 Ion Reporter 软件和功能强大的计算机服务器这两个独立组件配对组合,组成一套可在您内部使用的整合解决方案,从而提供最终的计算资源安全。
Ion 芯片 | 文件占用空间大小 | 存储容量 (运行次数) |
---|---|---|
Ion 314 芯片 | 1 GB | 20,000 |
Ion 316 芯片 | 2 GB | 10,000 |
Ion 318 芯片 | 5 GB | 4,000 |
Ion 510 芯片 | 5 GB | 4,000 |
Ion 520 芯片 | 10 GB | 2,000 |
Ion 530 芯片 | 20 GB | 1,000 |
Ion 540 芯片 | 45 GB | 444 |
Ion PI 芯片 | 50 GB | 400 |
可存储在 Ion Reporter 服务器上的 Ion Torrent 测序仪运行 BAM 文件的数量。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。