Search Thermo Fisher Scientific
以下是使用我们的在线 Primer Designer™ 工具从数据库(大约含有650,000个用于人类外显子组和人类线粒体基因组重新测序的预设计引物对)中搜寻合适 PCR/Sanger 引物对时的常见问题。
问:预设计引物对的交付需要多久?
答:美国和加拿大的一般交付时间如下:
a. 脱盐引物:3个工作日内交付
b. HLPC 纯化引物:8个工作日内交付
问:如何知道测序区域?
答:所有扩增子的坐标均会显示。 单击“View Primer on Map”(在图上查看引物)即可在基因组上和转录本背景中显示扩增子。
问:支持哪些搜索词?
答:测定 ID:例如 "Hs00326060_CE" SNP ID:例如 "rs12096805" Entrez 基因 ID:例如 "6262 基因符号:例如 "JAK2" 基因名称:例如 "Janus 激酶 2" RefSeq 登录号:例如 "NM_007294" GenBank mRNA:例如 CR536579.1" 蛋白 ID:例如 "CAA66975.1" Cosmic ID:例如 "121007" Primer Designer™ 工具还支持输入单个序列,之后便会返回映射引物对。
问:如何查找特定外显子的引物?
答:外显子计数未标准化。外显子1通常指转录本上的第一个外显子,但也可能表示基因组上的第一个外显子(无论转录意义如何)。将鼠标悬停在基因组查看器的弹出框上会显示外显子的编号。 不过,我们建议客户进行确认,以确保所示的外显子编号与用户期望的外显子计数系统一致。
问:感兴趣 SNP 相对于引物 3' 端的距离应为多少?
答:我们建议选择将会产生感兴趣变异远离测序引物 3' 端的扩增子的引物对,具体视测序化学试剂而定。BigDye™ Direct 和 BigDye™ Terminator v1.1 通常在紧邻测序引物末端的地方具有较高的数据质量,而 BigDye Terminator v3.1 与 POP-7™ 聚合物联合使用时,在前35至40个碱基之后的地方可获得经优化的数据质量。
问:引物在外显子区域吗?
答:引物对扩增的是基因的外显子区域。 为了实现全面覆盖,每个外显子的第一个和最后一个引物均位于内含子中。
问:各端内含子的跨度有多大?
答:目前,我们只提供外显子的引物,而不提供“仅内含子”的扩增子。许多引物对跨越整个外显子,因此能够提供一些与外显子相邻序列对应的序列。该内含序列的范围因测定而异,此范围可在基因组浏览器面板中查看。
问:如何获得引物对的扩增子序列?
答:所有引物对的扩增子坐标均会显示。目前,我们未在网页上提供扩增子序列。要获得扩增子序列,我们建议使用 NCBI 网站。您可以在 Primer Designer 工具中单击 View Details(查看详细信息),随后会出现几个超链接,您可通过这些超链接跳转至 NCBI 页面的不同位置。例如,如果您单击 Entrez Gene ID(Entrez 基因 ID)超链接,将跳转至 Gene ID(基因 ID)页面。您可以向下滚动至 Genomic regions, transcripts, and products(基因组区域、转录本和产品),然后单击 "Go to nucleotide"(转至核苷酸)旁边的 FASTA 选项,接着会显示整个序列。
问:如果我在订购后没有收到引物,可以联系谁?
答:请联系赛默飞世尔科技产品支持并准备提供订单号。
问:如果我的引物由于未扩增、脱靶扩增或者感兴趣 SNP 太靠近 PCR 启动区域而不起作用,该怎么办?
答:请联系 Thermo Fisher 产品支持。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。