Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems 基因分析仪、耗材和软件由全球专业团队打造,并以几十年的成熟结果为基础,可帮助精确优化您的 Sanger 测序和片段分析工作流程。这些快速而简单的工作流程使您能够在不到一个工作日内完成从样本到结果。
探索通过毛细管电泳 (CE) 分离荧光标记 DNA 片段的过程,并通过将其与大小标准品进行比较来确定其大小。
SeqStudio 试剂卡夹采用集成系统设计,包括毛细管阵列、Pop-1 通用聚合物、缓冲液和泵。
使用我们的在线引物设计工具从包含约650,000个预设计的引物对的数据库中搜索正确的 PCR/Sanger 测序引物对,用于对人类外显子组和人类线粒体基因组进行重新测序。
无论是您的实验室需要一流的服务水平并严格遵守监管指南,还是您的目标是在有限的预算内优化性能,或介于两者之间,我们都可以提供各种量身定制的服务计划,以满足您的特定要求。