dc3.1-showcase
一次升级。无限机会。
Applied Biosystems 数据收集软件3.3版为研究人员们提供了进一步开展研究所需要的仪器特性和功能。用于Applied Biosystems 2}系列基因分析仪的最新的、功能最强的数据收集软件基于Windows™10操作系统,实现了更大的灵活性、更高的效率和更节约的成本,并且仪器上的试剂可完全由用户进行控制:
  • 96-样品聚合物袋最大限度减少了低通量实验室和各种应用中的聚合物浪费
  • -仪器耗材的14稳定性高,最大程度减少了耗材浪费,并可降低单次反应的价格
  • 不会出现与耗材相关的仪器硬停机,这样您就可以控制耗材的使用量和使用时间
  • 在测序和片段分析应用中使用单个36厘米毛细管,有助于减少样品处理时间和提高实验室效率
更多功能增强的益处:
  • 内置的电子签名实现了更高的安全性,且更易于追踪,从而优化了验证和监管工作流程。
  • 您选择的聚合物在性能检查方面更具灵活性,这有助于节约成本和提高效率
  • 统计报告的使用可以使您更好地了解耗材管理和花费
  • 综合性仪表板定期更新仪器状态和仪器耗材剩余使用天数
  • 灵活的板载功能和时间安排功能 
新的Sanger测序数据收集软件3.3版有助于您在3500和3500型xL基因分析仪的应用中获取更大的价值、更优的性能和更高的效率。现在就开始利用这些升级的优势吧。
数据收集软件3.3版文件
3500发布说明 :数据收集3.3版安装说明适用于数据收集2版和3版用户
数据模板 :此文件用作安装说明步骤20中存储数据的模板
用户指南:  3500系列用户指南的更新版本包括数据收集3.3版的信息
MicroSEQ ID系统用户请注意:该数据收集软件3.3版的新版本与MicroSEQ ID分析软件的当前版本不兼容。因此,暂时请不要升级您MicroSEQ ID系统上的数据收集软件。当MicroSEQ ID 分析软件的最新版本可用时,我们将直接联系您。