Search Thermo Fisher Scientific
验证细胞系质量对干细胞研究至关重要。因此,我们在抗体和染料选择方面提供了较大的灵活性,使您能够对多能干细胞 (PSC) 及其衍生物进行特异性检测。
对 hPSC 和各种谱系进行基于图像的卓越分析所需的工具均可在单个试剂盒中得到。现推出用于干细胞的 Molecular Probes 免疫细胞化学和活体成像试剂盒。该试剂盒提供抗体、染料、缓冲液和/或培养基的组合,可生成出色、高质量的干细胞图像。
目标抗原 | 物种反应性 | 宿主 | 克隆性 | 校验 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
E-钙粘蛋白 | 人 | 小鼠 | 单抗 | WB、IHC、IP、IF、FC、ELISA | 13-1700 |
TRA 1-60 | 人 | 小鼠 | 单抗 | WB、IHC、IF、FC、ELISA | 41-1000 |
TRA 1-81 | 人 | 小鼠 | 单抗 | WB、IHC、IF、FC、ELISA | 41-1100 |
SSEA-3/4 | 人、小鼠 | 小鼠 | 单抗 | IHC、IF、FC | 41-4000 |
WB = 蛋白质免疫印迹;IHC = 免疫组织化学技术;IP = 免疫沉淀;IF = 免疫荧光;FC = 流式细胞分析
这些一抗可以直接与 Alexa Fluor 染料偶联,或与我们种类广泛的偶联二抗结合使用。可通过 FLoid 细胞成像工作站观察染色细胞(图 4-6)。
图4.H9 hESC 在饲养层上生长,并用 SSEA-4 一抗和 Alexa Fluor 488 偶联的抗小鼠 IgG 二抗染色(无固定)。使用 FITC 滤光片,以 100x 放大倍数观察细胞。
图5. H9 hESC 在饲养层上生长,并用 TRA-1-81 一抗和 Alexa Fluor 488 偶联的抗小鼠 IgG 二抗染色(未固定)。以 50x 放大倍数观察细胞。图中显示的是采用相差和 FITC 滤光片的合并图像。
图6. H9 hESC 在饲养层上生长,用 PFA 固定,用 TRA-1-60 一抗和 Alexa Fluor 488 偶联的抗小鼠 IgG 二抗染色,再用 DAPI 细胞核染料复染。以 50x 放大倍数观察细胞。图中显示的是采用相差、FITC 和 Hoechst 滤光片的合并图像。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。