用于TaqMan MicroRNA Assay的Multiplex 反转录引物库
人类Taqman MicroRNA Array低密度芯片 v1.0(早期版本)
  • 3小时内获得365个miRNA的表达谱
  • 实现6-7 log动态范围
  • 样品间差异性低
  • 仅需80 ng总RNA
研究人员需要用于检测microRNA(miRNA)表达水平的工具和测定方法,而Applied Biosystems已经开发了许多简化工作流程并显著减少样品消耗的有效工具。其中,Multiplex RT for TaqMan MicroRNA Assay(Multiplex 反转录引物库)和人类Taqman MicroRNA Array低密度芯片 v1.0(早期版本)能使科学家轻松从少量miRNA表达定量分析转向大量miRNA表达定量分析,并且还能提供由TaqMan Assay实现的高特异性、灵敏度和动态范围。
用于TaqMan MicroRNA Assay的Multiplex反转录引物库
8个Multiple反转录引物库均含有多达48条预设计的反转录引物。这些引物库总共可用来测定365种人源miRNA。miRNA引物是特异性针对成熟的人源miRNA的,与TaqMan MicroRNA Assay中的单重RT引物完全相同。
每个引物库中有两组引物是特异性针对内源性小核仁RNA(snoRNA)控制基因(RNU44和RNU48)的,这些控制基因在许多组织中都是高水平表达。它们可根据miRNA试剂盒设计进行相应更改,为数据标准化提供内部对照。对试剂盒进行多重逆转录有如下优点:
  • 与TaqMan Assay和Array结合使用时,可以简化miRNA表达谱分析流程
  • 减少了45倍RT反应次数,提高了样品通量
  • 起始样品量降低
  • 加速了人源实验组的表达谱分析(<3小时)
TaqMan Array Human MicroRNA Panel v1.0
人类Taqman MicroRNA Array低密度芯片是能够简化365条人源miRNA表达谱分析的预先设计的微流体芯片。结合使用Multiplex反转录引物库和Taqman MicroRNA Array低密度芯片能进一步改善工作流程,非常适合用于miRNA表达谱分析。TaqMan Array有如下优点:
  • 设置时间极短
  • 样品不易混淆
  • 样品间差异性低
  • 降低样品量要求
Multiplex反转录引物库和人类Taqman MicroRNA Array低密度芯片是人源miRNA表达谱分析的完美解决方案,可以提供了与TaqMan Assay相匹配的卓越数据质量,并且比微阵列芯片技术更简单更快。
仅用于研究用途。不得用于诊断程序。