DNase I是一种多功能酶,可以非特异性地切割DNA,产生5'端为磷酸基团的二核苷酸、三核苷酸、或寡核苷酸 (1)。它是一种非常强大的DNA操作研究工具,可用于一系列分子生物学应用,包括:
1. 提取RNA后降解污染DNA
2. 在RT-PCR前或体外转录后纯化RNA
3. 识别与蛋白结合的DNA序列(DNase I足迹法)
4. 避免处理培养细胞时细胞聚集
5. 为DNA序列体外重组反应提供片段库
虽然实验室会经常用到DNase I,但很多研究者仍对DNase I的活性不甚了解。他们可能会有这样的提问:某种来源的DNase I与另一种的单位是一样的吗?钙离子与镁离子是保持DNase I活性所必需的吗?在DNA与RNA杂合链中,DNase I会不会降解DNA?DNase I能100%去除RNA样品中的污染DNA吗?本文将设法回答围绕这一常用酶的一些问题。
更好的单位定义
DNase I的比活性反映的是每单位酶降解双链DNA的能力。以往,比活性通常用库尼茨单位(Kunitz)表示 (2),一个库尼茨单位是指以鲑鱼精子DNA为底物,在0.1M NaOAc (pH 5.0) 缓冲液的条件下,使反应液每分钟吸光度增加0.001所需要的酶量。然而这种缓冲液与DNase I消化时使用的典型缓冲液条件是不一样的(见右边的“使用DNase I处理RNA样品”)。Ambion则提供了一种更好的DNase I单位定义,该定义能更好地反映标准条件下DNase I所具有的降解DNA的能力。最新的DNase I活性测定程序使用实时荧光分析法,可以实现快速、定量的测量。
最优消化条件
和许多其他的酶一样,DNase I活性也会受反应缓冲液成分的影响。与人们通常认知的不同,DNase I在含有Mg2+但不含Ca2+的缓冲液中没有活性 (3)。事实上,有文献证据表明在不含Ca2+的缓冲液中DNase I具有少量活性,是由钙离子污染造成的协同激活作用引起的。因此,在缓冲液中加入远小于Mg2+水平、但高于Ca2+水平的EGTA,可有效抑制DNase I活性1000倍甚至更多。众所周知,Ca2+可与DNase I紧密结合,使其活性结构稳定,甚至微摩尔水平的Ca2+也可在Mg2+存在的情况下有效激活酶的活性反应。
反映缓冲液的离子强度也是影响DNase I活性的一个因素。DNase I在缓冲液中含有Mg2+与Ca2+且不含其他盐的情况下具有最高活性。当标准反应缓冲液成分的盐(NaCl或KCl)浓度从0增加到30mM时,DNase I的活性会降低2倍多 (4)。虽然Ambion的MAXIscript™、MEGAscript™或其他转录缓冲液中也含有盐,但它们的DNA降解效果依然很好,因为含有远远超过降解DNA模板所需的DNase I量。关于建议的DNase I消化缓冲液信息,请查看侧边栏的“使用DNase I处理RNA样品”。
剪切的特异性
DNase I消化非匀质dsDNA时会得到60%的双核苷酸、25%的三核苷酸和一些寡核苷酸。DNase I最小可消化三个核苷酸的片段。虽然一般认为DNase I切割DNA时是非特异性的剪切,但实际上它更倾向作用于某些序列片段。例如,DNase I更容易作用于小沟区,也更倾向于剪切嘌呤-嘧啶序列。然而,DNase I在作用于非匀质dsDNA时会对四种碱基都进行剪切,且对于某种特定碱基的作用不会大于其它碱基3倍以上。
Ambion的技术服务部门经常会被问到DNase I是只能剪切双链DNA,还是同样可以降解单链DNA (ssDNA) 以及RNA-DNA 杂交中的DNA。DNase I能够剪切后两种底物,但活性大大低。例如,DNase I剪切ssDNA的比活性是剪切dsDNA的比活性的约500分之一 (4),在RNA-DNA杂合链中的活性小于作用于dsDNA 时的活性1-2% (5)。特别要指出的是,在使用DNase I时,通常使用远高于所需的浓度值。例如,Ambion的实验显示,2个单位的Ambion DNase I(产品号 AM2222)孵育15分钟后,可以将1µg的100-mer寡核苷酸降解成小于5-mer的寡核苷酸。因此,切割ssDNA和RNA-DNA杂合链的程度会随着检测时的特定条件不同而不同。
去除RNA制备过程中的DNA污染
DNase I较为常见的应用是在制备RNA过程中是通过降解残留的DNA来控制基因组DNA的量(低于10µg/ml),以免其影响后续的RT-PCR。一次DNase I反应所能处理的RNA量取决于DNA污染的程度。进行有机萃取,或使用固相RNA纯化方法时二氧化硅基体过载时,都可能引入DNA;而从某些组织(例如,脾、肾、胸腺)和或转染后的细胞中提取的RNA同样会倾向于存在更高水平的DNA污染。例如,有报告指出,使用Chomcynsk和Sacchi方法 (6) 提取肿瘤里的RNA会含有7%的DNA,若RNA制备达到一定规模时,DNA的量可以达到微克水平 (7)。
DNA的完全去除
要完全去除RNA样品中的每一条DNA链几乎是不可能的。RT-PCR可以从复杂非匀质混合物中扩增单个分子;事实上,RT-PCR非常敏感,在进行40次以上PCR反应循环后,几乎每次反应都会在无逆转录对照反应中产生扩增条带,表明存在DNA污染。因此,选择最优的DNase I消化条件以及合理的RT-PCR循环数非常重要。为了最大程度地完全降解DNA,应使用侧边栏“使用DNase I处理RNA样品”中所述的缓冲液。此外,不要在RNA浓度过高时进行消化处理。应先将RNA样品稀释到~100 µg/ml以内后再进行处理。DNase I的用量取决于污染的程度。(相关指示请同样参考侧边栏说明)。
参考文献
  1. Vanecko, S and Laskowski, M (1961). J Biol Chem 236: 3312-3316.
  2. Kunitz, M (1950) J. Gen Physiol 33: 349-362.
  3. Moore, S (1981) Pancreatic DNase, in: The Enzymes (P.D. Boyer, Ed.) Academic Press, New York, Chapter 15.
  4. Latham, G (Ambion, Inc.), unpublished data.
  5. Sutton, DH, Conn, GL, Brown, T, and Lane, AN (1997) Biochem J 321 (Pt 2): 481-486.
  6. Chomczynski, P, and Sacchi, N (1987) Anal Biochem 162: 156-159.
  7. Kitlinska J, and Wojcierowski, J (1995) Anal Biochem 228: 170-172.
你知道吗?
不要浪费DNase!
DNase I是一种粘性酶。添加DNase后十分钟内,我们在某些微量离心管和96孔板上检测到的DNase活性达到所添加的DNase的活性的一半。为了得到更好的实验结果,可使用Ambion的无粘性不含RNase的微量离心管(产品号12450)用于DNase I消化。
反应后DNase I的去除
DNase I处理比较简单,难的是反应后DNase I的去除,而且如果反应后的RNA 是用来合成cDNA的话,去除DNase I就变得更为关键。虽然可用苯酚萃取法去除DNase I,但许多研究人员都避免使用这种方法,因为他们担心萃取过程中可能会丢失珍贵的RNA样品,而且苯酚萃取法耗时,苯酚本身是有毒化学品,另外即使很少的苯酚残留也会对cDNA合成产生抑制效果。许多研究人员采用在75摄氏度下加热十分钟的方法使DNase I失活,然而这种方法也会造成RNA 样品的损坏,因为在含有二价阳离子的DNase消化缓冲液中,进行加热时可能造成RNA非酶促降解。Ambion的DNA-free™(产品号1906)不仅含有DNase I和优化的DNase I缓冲液,还包含一种新颖的DNase去除试剂。该DNase去除试剂在消化完成后加入反应体系时,会与DNase I结合且螯合阳离子,在数分钟内使DNase失活。只需离心去除DNase去除试剂生成的沉淀,就可继续后面的试验了。
截取自Ambion的技术说明稿8:4,© 2001
使用DNase I处理RNA样品:本方法可有效除去25-100ul RNA样品中最多1µg的DNA杂质。首次使用,我们建议25-100ul反应体系中每10µg以内的RNA样品添加2个单位的DNase I*。DNase I缓冲液的配方见下文。如果处理多于10µg的RNA样品,或RNA样品被DNA严重污染 (>10 µg/ml),应先稀释RNA 样品(如下所示),然后按比例决定反应需要量。对于严重污染的RNA样品,在使用DNase I处理前将核酸浓度稀释到100µg/ml,然后加入2~3ul(4~6个单位)的DNase I,在37°C下孵育1小时。
10倍的DNase I缓冲液
100 mM Tris pH 7.5
25 mM MgCl2
5 mM CaCl2
* 一个单位的DNase I的定义为:在37°C温度下,10分钟降解1µg DNA 所需要的DNase I量。