RNA 和 DNA 分离试剂盒旨在从细胞或组织中获得高得率的总 RNA(表1)或 DNA
  • 使用深受信赖且广泛使用的 TRIzol RNA 试剂获得高得率的 RNA
  • 使用 PureLink RNA 小提试剂盒,以便利的小提规格获得中提容量
  • 使用 Dynabeads DNA DIRECT 试剂盒,即使是少量样本,10分钟快速实验方案也可提供高质量的 PCR 即用型 gDNA
DNA/RNA 纯化技术
PureLink 技术将无毒裂解与硅胶膜柱 RNA 纯化的速度、纯度和易用性相结合。安全简单的 RNA 纯化过程可以在不到20分钟内完成,并能够从小提到中提量的起始材料中获得高质量的总 RNA,且没有基因组 DNA 污染。PureLink RNA 小提试剂盒可以从多种细胞和组织类型中快速纯化总 RNA。
Dynabeads DNADIRECT 通用实验方案仅包含几个移液和磁性分离步骤,所有操作均在单个管中进行。无需任何离心步骤或使用苯酚/氯仿,即可消除 PCR 抑制剂污染。该试剂盒特别适用于从细菌和培养细胞、少量样本以及临床样本和多种物种的组织中分离 DNA。此外,还制定了在液体处理自动化设备中完全自动化使用的实验方案。
  • 了解更多有关 Dynabeads 试剂盒的信息
PureLink 基因组 DNA 小提试剂盒和 PureLink Pro 96 基因组 DNA 试剂盒能够用常见的硅胶离心柱或半裙边96孔板规格从多种样本类型(包括血液、组织、细胞、细菌、拭子和血斑点)中提取得到高得率、高纯度的 DNA。PureLink 基因组 DNA 试剂盒适用于多种样本量。
产品化学试剂优点
TRIzol Plus RNA 纯化系统苯酚/氯仿、硅胶离心柱
  • 将样本裂解与 TRIzol® 试剂和离心柱 RNA 纯化相结合 
  • 以小提规格提供出色的 1,000 μg 结合容量
  • 省去耗时的异丙醇沉淀步骤
  • 行业推荐的基因表达分析方案
PureLink RNA 小提试剂盒Pro 96 总 RNA 纯化试剂盒硅胶离心柱
  • 高结合容量 (1,000 μg)
  • 易于使用、常见、20分钟方案
  • 可扩展 - 所有样本量均仅需1个试剂盒
仅供科研使用,不可用于诊断目的。