FreeStyle™ MAX 试剂是一种具有专利技术的非动物源性制剂,用于将质粒 DNA 转染到真核细胞中,可轻松扩大该转染的规模以生产大量重组蛋白。使用 FreeStyle™ MAX
试剂可在生物生产应用中获得极高表达水平和转染率,且细胞毒性极低,经过专门配制可与以下产品配合使用:
- 无血清 FreeStyle™ 293 表达培养基(货号 12338-018)中的 FreeStyle™ 293-F 细胞(悬浮人胚肾细胞,货号 R790-07)
- 无血清 FreeStyle™ CHO 表达培养基(货号 12651-014)中的 FreeStyle™ CHO-S 细胞(悬浮中国仓鼠卵巢细胞,货号 R800-07)
- 含 8 mM L-谷氨酰胺和 18 mL/L 10% Pluronic F-68 的 CD DG44 培养基中的 DG44 细胞(DHFR- 悬浮 CHO 细胞)(货号 12609-012、12613-014)FreeStyle™ MAX 试剂应与 FreeStyle™ MAX 293 表达系统(货号 K9000-20)、FreeStyle™ MAX CHO 表达系统(货号 K9000-10)和 OptiCHO™ Express 试剂盒(货号 12745-014)配合使用。
要了解更多信息,请访问我们的网站 (
www.invitrogen.com) 或联系技术支持部。
转染指南- FreeStyle™ 293-F 和 CHO-S 细胞以及 DG44 细胞应在定轨摇床上于加湿、37℃、含 8% CO2 的环境中悬浮培养。
- 转染 CHO-S 细胞时可使用 0.5X Pen/Strep(货号 15140-122),但是许多其他 FreeStyle™ MAX 转染是在没有抗生素的情况下进行的。请在无菌条件下工作并防止 DNA 污染。
- 细胞结团会降低转染效率;可通过建议的传代频次和搅拌(参见下文)来防止此情况。在常规培养过程中或转染前,请勿对细胞使用抗结团剂。可在转染后添加抗结团剂(货号 0010057AE)。
- 我们建议使用液体 OptiPRO™ SFM (1X)(100 mL,货号 12309-050)稀释 DNA 和脂质体,然后形成复合物。
16447100,16447500,16447750
对 FreeStyle™ 293-F 细胞进行常规培养时,以 135–155 rpm 的速度振摇,并将细胞密度保持在 0.1 至 3.0 × 10
6 个细胞/mL 培养物之间。细胞密度高于 3.0 × 10
6 个细胞/mL 将导致转染效率降低。对 FreeStyle™ CHO-S 细胞进行常规培养时,以 120–135 rpm 的速度振摇,并将细胞密度保持在 0.05 至 1.5 × 10
6 个细胞/mL 培养物之间。确保使用 L-谷氨酰胺(货号 25030-081)补充 FreeStyle™ CHO 表达培养基,使得最终浓度为 8 mM。如果需要大量细胞,以 0.5 × 10
6 个细胞/mL 的密度接种培养物,一旦细胞密度达到 5 × 10
6 个细胞/mL(3–4 天),立即使用细胞。
使用此程序将 DNA 转染至 FreeStyle™ 293-F 或 CHO-S 细胞中。使用无菌 DNA,或在使用前进行过滤灭菌(在过滤后重新定量测定 DNA)。对于 125 mL 摇瓶中的 30 mL 培养物,所有用量均按每个培养瓶给出;对于其他规格,请参见“扩大或缩小转染规模”(下文)。
- 转染前约 24 小时,以 6–7 × 105 个细胞/mL 的密度对 FreeStyle™ 293-F 细胞进行传代,以 135–155 rpm 的速度振摇。以 5–6 × 105 个细胞/mL 的密度对 FreeStyle™ CHO-S 细胞进行传代,以 120–135 rpm 的速度振摇。在 37°C、8% CO2 条件下进行培养。
- 转染当天,细胞密度应约为 1.2–1.5 × 106 个细胞/mL。用生长培养基将细胞稀释至 1 × 106 个细胞/mL。要确保实现出色转染,细胞活力必须 > 95%。向每个培养瓶中添加 30 mL 细胞。
- 轻轻翻转装有 FreeStyle™ MAX 试剂的试管 4 次(请勿涡旋)。
- 用 OptiPRO™ SFM 稀释 37.5 μg 质粒 DNA,使总体积为 0.6 mL,然后混匀。在另一支试管中,使用 OptiPRO™ SFM 稀释 37.5 μL FreeStyle™ MAX 试剂,使总体积为 0.6 mL,并通过翻转试管(请勿涡旋)轻轻混匀。将稀释的 FreeStyle™ MAX 试剂立即添加至稀释的 DNA 溶液中,使总体积为 1.2 mL,并轻轻混匀。
- 在室温下孵育 DNA-脂质体混合物 10–20 分钟,以形成复合物。孵育时间不要超过 20 分钟。
- 缓慢地将 1.2 mL DNA-脂质体混合物添加至含细胞的 125 mL 培养瓶中,同时缓慢涡旋培养瓶。
- 对于 FreeStyle™ 293-F 细胞和 FreeStyle™ CHO-S 细胞,在 37°C、8% CO2 条件下,在设定为 135 rpm 的定轨摇床上孵育转染后的细胞培养物。最初 6 到 7 天无需更换或补充培养基。
- 蛋白表达可在转染后 4 至 8 小时内检出,最大蛋白得率通常出现在转染后 1 至 7 天,具体取决于表达的蛋白。
- 首次表达某种蛋白时,在转染后第 1 至 9 天进行时程实验,以鉴别蛋白生成峰并监测细胞活力。
- 改变质粒 DNA 和 FreeStyle™ MAX 试剂的用量。对于 30 mL 培养物,尝试使用 24–45 μg 质粒 DNA 和 24–45 μL 脂质体。
- 对于分泌的 IgG 蛋白的生成,我们在转染后 5 至 7 天观察到得率峰值。
- 要通过 GFP 型荧光蛋白评估转染效率,我们建议从转染后 24 小时开始对培养物进行监测。
- 要在优化蛋白表达的同时扩大培养物体积,请参见“扩大或缩小转染规模”(下文)。
为在不同培养物体积中转染细胞,根据培养物体积按比例改变 FreeStyle™ MAX 试剂、DNA、细胞和培养基的用量,如下表所示:
细胞培养物 | 稀释体积 | DNA | FreeStyle™ MAX 试剂 |
体积 培养瓶 | | 起点 优化范围 | 起点 优化范围 |
30 mL 125 mL | 2 × 0.6 mL | 37.5 μg 24–45 μg | 37.5 μL 24–45 μL |
250 mL 1 升 | 2 × 5 mL | 312.5 μg 200–375 μg | 312.5 μL 200–375 μL |
1 升 3 升 | 2 × 20 mL | 1.25 mg 0.8–1.5 mg | 1.25 mL 0.8–1.5 mL |
培养物体积大于 30 mL 时,可能需要进一步调整:
- 如果产生泡沫,则降低定轨摇床的转速。对于 1 L 培养物,我们建议对 FreeStyle™ CHO-S 细胞采用 70–80 rpm 的转速,对 FreeStyle™ 293-F 细胞采用尽可能接近 135 rpm(不产生泡沫)的转速。
- 对于 1 L 培养物,我们建议在室温下孵育 DNA-脂质体混合物 20 分钟以形成复合物。孵育时间不要超过 20 分钟。
使用此程序将线性化 DNA 转染至 DG44 细胞中。在 125 mL 摇瓶中使用 30 mL 培养物;所有用量均按每个培养瓶给出。有关培养和其他信息,请参见 OptiCHO™ Express 试剂盒手册(可从我们的网站
www.invitrogen.com 获取,或联系技术支持部获取)。
- 转染前 48 小时,在 37°C、8% CO2 条件下,以 3 × 105 个细胞/mL 的密度对 DG44 细胞进行传代,以 130–135 rpm 的速度振摇。在含 8 mM L-谷氨酰胺和 18 mL/L 10% Pluronic F-68 的 CD DG44 培养基(货号分别为 25030-081、24040-032 和 12610-010)中进行培养。
- 转染前 24 小时,再次以 3 × 105 个细胞/mL 的密度对 DG44 细胞进行传代。
- 转染当天,将 CD DG44 培养基(含 8 mM L-谷氨酰胺和 18 mL/L 10% Pluronic F-68)预热至 37°C。
- 对细胞进行计数(活力必须 > 95%),向每个培养瓶中添加含 1.5 x107 个细胞的总体积为 30 mL 的 CD DG44 培养基。将培养瓶置于摇床中,直至转染。
- 轻轻翻转装有 FreeStyle™ MAX 试剂的试管 4 次(请勿涡旋)。
- 将 18 μg 线性化 DNA 和 15 μL FreeStyle™ MAX 试剂添加至 1.2 mL OptiPRO™ SFM(室温下)并轻轻翻转以混匀。
- 在室温下孵育 DNA-脂质体混合物 10 分钟,以形成复合物。孵育时间不要超过 20 分钟。
- 缓慢地将 1.2 mL DNA-脂质体混合物添加至含细胞的 125 mL 培养瓶中,同时缓慢涡旋培养瓶。
- 在 37°C、8% CO2 条件下,在以 130–135 rpm 速度旋转的定轨摇床平台上孵育转染后的细胞培养物。
- 转染后 48 小时,将细胞置于选择性培养基(CD OptiCHO™ 培养基,货号 12681-011)中。
16447.pps 2008 年 8 月 29 日