描述
Lipofectamine 试剂适用于将 DNA 转染至真核细胞中 (1),并且是溶于膜过滤水中的聚阳离子脂质体 2,3-二油氧基-N-[2(精氨甲酰胺基)乙基]-N,N 二甲基-1-全氟辛基三氟醋酸盐 (DOSPA) 与中性脂质体二油酰基磷脂酰乙醇胺 (DOPE) 的 3:1 (w/w) 脂质体制剂。使用 Plus™ 试剂(货号 11514-015)(2) 增强转染活性以与 DNA 预先形成复合物。有关转染多种细胞类型的方案,请参阅我们的网站。
转染重要指南
- 使用以下推荐的 DNA 和 Lipofectamine 用量制备复合物。可能需要进行优化。注:我们建议使用 Opti-MEM I 减血清培养基(货号 31985-062)稀释 Lipofectamine 和 DNA,然后形成复合物。
- 以较高细胞密度转染细胞:建议转染时的汇合度达到 50-80%,从而获得较高效率、较高表达水平并尽可能降低细胞毒性。可能需要进行优化。在实验之间保持相同的接种条件。
- 请勿在转染期间向培养基中添加抗生素,因为这会导致细胞死亡。
- 检测无血清培养基与 Lipofectamine 的兼容性,因为一些无血清制剂(例如,CD 293、293 SFM II 和 VP-SFM)可能会抑制阳离子脂质体介导的转染。
本产品仅供实验室研究使用。注意:不适用于诊断。尚未确定本产品在诊断或其他临床应用中的安全性和有效性。
18324111,18324012,18324020,31985062
使用以下程序以 24 孔规格转染贴壁哺乳动物细胞。有关其他规格,请参见“扩大转染规模”。所有用量和体积均按每孔给出。
- 转染前一天,在 500 μL 不含抗生素的生长培养基(含有常规用量的血清)中对 2-6 x 104 个细胞进行铺板,使细胞在转染时的汇合度达到 50-80%。
- 对于每份转染样本,按下列步骤制备复合物:
- a. 使用 25 μL 不含血清的 Opti-MEM I 减血清培养基(或其他培养基)稀释 0.2-0.4 μg DNA。轻轻混匀。
- b. 使用前轻轻混匀 Lipofectamine,然后使用 25 μL 不含血清的 Opti-MEM I 减血清培养基(或其他培养基)稀释 0.5-5 μL。轻轻混匀。
- c. 将已稀释的 DNA 与已稀释的 Lipofectamine 合并(总体积 = 50 μL)。轻轻混匀并在室温下孵育 15-45 分钟(溶液可能变得浑浊)。注:复合物在室温下稳定保存 6 小时。
- d. 对于每次转染,向含有复合物的试管中添加 0.15 mL Opti-MEM I 培养基(总体积 = 200 μL)。轻轻混匀。
- 从细胞中去除生长培养基,并替换为 0.2 mL 不含血清的生长培养基。向各孔中添加 0.2 mL 已稀释的复合物(来自步骤 2d)。通过摇动平板轻轻混匀。
- 在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 2-24 小时。我们建议从 5 小时开始。
- 添加 0.4 mL 含 2X 正常浓度血清的生长培养基,无需去除转染混合物。注:如果转染后观察到毒性,则用新鲜完全培养基(含有常规用量的血清)替换培养基。
- 对于瞬时转染:针对您的细胞类型和表达载体,检测转染后 24-72 小时的转基因活性(如适用)。对于稳定转染:在转染后 72 小时,以 1:10 的稀释度将细胞传代至选择性培养基中。
为在不同尺寸的组织培养容器中转染细胞,按表中所示根据相对表面积按比例改变 Lipofectamine、DNA、细胞和培养基的用量。
培养容器 | 相较于 24 孔规格的相对表面积 | 铺板培养基体积 | 培养基体积 (μL) 中含有的 DNA (μg) | 培养基体积 (μL) 中含有的 Lipofectamine (μL) | 转染培养基体积 |
---|
24 孔 | 1 | 500 μL | 25 μL 中含有 0.2-0.4 μg | 25 μL 中含有 0.5-5 μL | 0.4 mL |
35 mm | 5 | 2 mL | 100 μL 中含有 1-2 μg | 100 μL 中含有 2-25 μg | 0.8 mL |
60 mm | 10 | 5 mL | 300 μL 中含有 3-6 μg | 300 μL 中含有 6-75 μg | 2.4 mL |
10 cm | 30 | 15 mL | 800 μL 中含有 8-16 μg | 800 μL 中含有 16-200 μg | 6.4 mL |
利用此程序以 24 孔规格使用 Plus™ 试剂增强转染。对于其他规格,根据相对表面积按比例改变试剂用量(参见上表)。
- 执行转染程序的步骤 1。
- 对于每份转染样本,按下列步骤制备复合物:
- a. 使用 25 μL 不含血清的培养基(如 D-MEM)稀释 0.4 μg DNA。
- b. 使用前混匀 Plus™ 试剂,然后向已稀释的 DNA 中添加 4 μL 混合液。再次混匀,然后在室温下孵育 15 分钟。
- c. 使用 25 μL 不含血清的培养基稀释 1 μL Lipofectamine;混匀。
- d. 合并预先形成复合物的 DNA(步骤 2b)和已稀释的 Lipofectamine(步骤 2c);混匀,然后在室温下孵育 15 分钟。
- 将细胞上的培养基替换为 0.2 mL 不含血清的生长培养基。在此步骤中,您可添加血清。向含细胞的每个孔中添加 54 μL DNAPlus™-Lipofectamine 复合物(来自步骤 2d)。通过来回摇动平板轻轻混匀。
- 在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 3 小时,然后添加 0.25 mL 含 2X 正常浓度血清的生长培养基,无需去除转染混合物。
- 继续转染程序的步骤 6
疑难解答
- 为防止出现细胞毒性,在较高的汇合度下转染培养物,在转染过程中使用较少的 Lipofectamine 或 DNA,或添加血清。
- 如果细胞不能耐受不存在血清的条件,则在存在血清的情况下进行转染。在无血清培养基中制备复合物 45 分钟,然后用含血清的培养基稀释复合物,之后再添加至细胞中。重要提示:重新优化脂质体用量。
- Hawley-Nelson, P., et al.(1993) Focus 15, 73.
- Shih, P., et al.(1997) Focus 19, 52.
18324.lf.pps 2004 年 7 月 9 日