Lipofectin® Reagent
介绍
Lipofectin 试剂适用于将 DNA (1,2)、RNA (3,4) 和寡核苷酸 (5) 转染至哺乳动物细胞中和将 DNA 转染至植物原生质体 (6,7) 中。特别建议使用 Lipofectin 进行内皮细胞转染 (8)。有关成功转染的其他细胞类型的列表,请参阅我们的细胞系数据库。Lipofectin 是阳离子脂质体 N-[1-(2,3-二油酰氧基)丙基]-n,n,n-三甲基氯化铵 (DOTMA) 和二油酰磷脂酰乙醇胺 (DOPE) 溶于膜过滤水的 1:1 (w/w) 脂质体制剂。
转染重要指南
  1. 使用推荐的 DNA 和 Lipofectin 用量形成复合物。必要时进行优化。注:我们建议在 Opti-MEM I 减血清培养基(货号 31985-062)中稀释 DNA 和 Lipofectin®,然后形成复合物。
  2. 在推荐的汇合度或细胞密度下转染细胞。必要时进行优化。在实验之间保持相同的接种条件。
  3. 请勿在转染期间向培养基中添加抗生素,因为这会导致细胞死亡。
  4. 为获得出色结果,请在不含血清的培养基中进行转染。如需要,可以在含血清的情况下转染细胞;然而,必须在无血清培养基中形成复合物。
  5. 检测无血清培养基与 Lipofectin® 的兼容性,因为一些无血清制剂(例如,CD 293、293 SFM II、VP-SFM)可能会抑制阳离子脂质体介导的转染。
  6. 提供了以 6 孔规格(60 mm 规格,用于稳定的哺乳动物细胞转染)转染细胞的程序。对于其他规格,根据组织培养容器的相对表面积按比例改变 DNA、Lipofectin、细胞和培养基的用量。
方案 - 转染贴壁哺乳动物细胞
使用以下程序瞬时或稳定转染哺乳动物细胞。所有用量和体积均按每孔给出。
  1. 转染前一天,在不含抗生素的生长培养基中对细胞进行铺板,确保转染时细胞处于推荐的汇合度下。
  2. 条件细胞数生长培养基体积规格转染时的汇合度
    瞬时1-2 x 1052 mL6 孔40-60%
    稳定1-2 x 1054 mL60 mm30%-50%
  3. 对于每份转染样本,按下列步骤制备复合物:
    • a.  使用 100 μL 不含血清的 Opti-MEM I 减血清培养基(或其他培养基)稀释 1-5 μg DNA。
    • b.  使用前混匀 Lipofectin,然后使用 100 μL 不含血清的 Opti-MEM® I 培养基(或其他培养基)稀释 2-25 μg Lipofectin。在室温下静置 30-45 分钟。
    • c.  混合稀释的 DNA 和稀释的 Lipofectin(总体积 = 200 μL)。轻轻混匀并在室温下孵育 10-15 分钟(溶液可能变得浑浊)。
  4. 将 200 μL 复合物添加至细胞中。通过来回摇动平板轻轻混匀。
  5. 在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 5-24 小时。
  6. 次日,将 4 mL 完全生长培养基添加至细胞中。
  7. 在进行转基因表达检测前,在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 24-48 小时。
优化转染
为获得较高的转染效率和较低的非特异性效应,通过改变细胞密度、DNA 和 Lipofectin® 浓度以及转染孵育时间来优化转染条件。
质量控制
用血琼脂平板、沙氏葡萄糖琼脂平板和液体巯基乙酸盐培养基检测 Lipofectin 是否不存在微生物污染,并通过用报告基因质粒转染 BHK-21 细胞对其进行功能检测。
参考文献
  1. Felgner, P.L., et al.(1987) Proc.Natl.Acad.Sci.USA 84, 7413.
  2. Invitrogen (1989) Focus® 11, 13.
  3. Malone, R.W., et al.(1989) Proc.Natl.Acad.Sci.USA 86, 6077.
  4. Malone, R.W. (1989) Focus® 11, 61.
  5. Chiang, M.-Y., et al.(1991) J. Biol.Chem.266, 18162.
  6. Sporlein, B. and Koop, H.-U. (1991) Theor.Appl.Genet.83, 1.
  7. Zhu, Z., et al., (1990) Focus® 12, 41.
  8. Tilkins, M.L.(1994) Focus® 16, 117.
18292.lipo.pps      2004 年 10 月 21 日