Search Thermo Fisher Scientific
Oligofectamine™ 试剂采用专有配方,用于将寡核苷酸1和短干扰 RNA (siRNA)2,3转染到真核细胞中。 试剂配方已经过变更,旨在增强其在低温 (+4°C) 下的稳定性,同时继续提供极高的比活性和对细胞生长极低的非特异性效应。
在一些检测中,性能可能会增强。
转染指南
培养容器 | 相对表面积(相对于96孔) | 寡核苷酸(20 µM 储备液的微升数 [µl])和稀释体积 (µl) | Oligofectamine™ (µl) 和最终稀释体积 (µl) | 铺板培养基体积 | 总体积/孔 | 加入的含 3X 血清培养基的体积 |
96孔
|
1
|
1 µl/16 µl
|
0.4-0.8 µl,稀释至 3 µl
|
80 µL
|
100 µl
|
50 µL
|
24孔
|
5
|
2.5 µl/40 µl
|
1-2 µl,稀释至 7.5 µl
|
200 µl
|
250 µl
|
125 µl
|
12孔
|
10
|
5 µl/85 µl
|
1-3 µl,稀释至 10 µl
|
400 µl
|
500 µl
|
250 µl
|
6孔
|
25
|
10 µl/175 µl
|
2-4 µl,稀释至 15 µl
|
800 µl
|
1 ml
|
500 µl
|