Search Thermo Fisher Scientific
Gibco™ Opti-MEM™ I减血清培养基是Eagle最小必需培养基的改良版,以HEPES和碳酸氢钠为缓冲液,并添加了次黄嘌呤、胸苷、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺、微量元素和生长因子。
大多数生长在含血清培养基中的细胞,可转移至最低血清含量为50%的Opti-MEM培养基中。
Opti-MEM I减血清培养基非常适用于阳离子脂质体转染——特别是 Lipofectamine™转染试剂。
试剂转染为将DNA、RNA、siRNA或寡核苷酸转染到真核细胞提供了一种快速、简单、可重复的方法。 转染试剂的选择取决于细胞类型、细胞的粘附性质、接种融合性、转染物及其他因素。
查看我们的 转染试剂选择指南 ,帮您选择实验所用试剂。