Search Thermo Fisher Scientific
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 培养基被发现适用于多种哺乳动物细胞,包括 HeLa 细胞、Jurkat 细胞、 MCF-7 细胞、PC12 细胞、PBMC 细胞、星形胶质细胞和癌细胞。
RPMI RPMI 1640 培养基相比其他培养基之所以具有独特的效果,是因为其中含有还原剂谷胱甘肽和高浓度的维生素。RPMI 1640 培养基含有生物素、 维生素 B12 以及 PABA,这些成分是 Eagle’s MEM 和DMEM所不具备的。
针对广泛的细胞培养应用,我们提供多种组分的 RPMI 1640 改良培养基。
选择适于进行细胞培养的 Gibco MEM。浏览目录并根据以下条件缩小列表范围:
通过常用培养基的升级版配方,将您的细胞培养提高到一个新的水平。
选择含有 GlutaMAX 的 RPMI 1640 培养基
选择含有 GlutaMAX 和 HEPES 的 RPMI 1640 培养基
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
细胞培养&转染支持中心
获取细胞培养和转染工作相关的技术支持和建议,包括实验技巧和深入的故障排除帮助。
需要技术支持吗? 联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持