Gibco 细胞培养袋
  • Gibco 培养基可方便地预充为多种配方和规格的培养袋
  • 专门设计用于提高生产率和降低成本
  • 轻松集成至大多数系统:通用性设计支持多种连接选项
  • Gibco 质量和可靠性,可达 1,000 L 的一次性使用规格
Gibco 灵活的包装选项
showcase.par.29617.image.180.120.1
Gibco 通用袋
Gibco PE 袋可以 5、10 和 20 L 规格预充一系列 Gibco 培养基和试剂。
product.par.54853.image.180.123.1
预充 Sf-900 II 培养基的 Wave Cellbag
Wave Biotech(GE Healthcare 旗下子公司)的 Cellbag™ 生物反应器预充了 Gibco Sf-900 II 培养基。
Gibco 通用袋产品接触层概述
Gibco 通用袋的新产品接触层现采用极低密度聚乙烯制成,具有以下优势:
  • 耐久、透明的非动物源性薄膜
  • 单层复合薄膜结构
  • 超低可提取和可滤除性能
  • 优异的气体透过隔离性能
  • 各种规格 (1–1,000 L) 的袋采用一致包装膜
所有袋在 2010 年内过渡至新的 Gibco PE 薄膜。
技术概要
物理性质*尺寸数值(γ 灭菌前后)程序
雾度%5 / 5ASTM D-1003
透光度%98 / 98ASTM D-1003
透射率%93 / 93ASTM D-1003
断裂时的抗张强度MPa14 / 13ASTM D-882
断裂时的拉伸率%280 / 300ASTM D-882
弹性模量MPa370 / 350ASTM D-882
在低温下断裂ºC低于 -45 / 低于 -45ISO 8570
密度g/cm30.9ASTM D-792
水蒸气传输速率**g/(m2.天)0.35 / 0.32ASTM F-1249
氧气渗透性**cm3/(m2.天.atm)< 0.05 / <0.05ASTM D-3985
二氧化碳渗透性**cm3/(m2.天.atm)<0.2 / <0.2ASTM F-2476
膜厚度0.325 mm  
γ 灭菌剂量 25 kGy,除外 **50 kGy   
符合性规格
检测规格结果
表征
通过通过
鉴定
(A-IR 分光光度法)
通过
通过
鉴定
(B-二氧化钛)
通过 (≤4%)通过
C-二氧化钛
通过
通过
溶液 S1 的外观
通过
通过
酸碱度
≤ 1.5 mL 0.01 N NaOH
≤ 1.0 mL 0.01 N HCl
通过 (0.60 mL)
通过 (0.40 mL)
紫外吸光度 (220-340 nm)
≤ 0.20
通过 (0.01)
还原物质
≤ 0.5 mL
通过 (0.20 mL)
可提取铝
≤ 1 ppm
通过
可提取锆
0.0
≤ 0.1 ppm
可提取铬
≤ 0.05 ppm
通过
可提取重金属
≤ 2.5 ppm
通过
可提取钛
≤ 1 ppm
通过
可提取钒
≤ 0.1 ppm
通过
可提取锌
≤ 1 ppm
通过
可提取锆
≤ 0.1 ppm
通过
硫酸盐灰分
≤ 1%
通过 (0.02%)
可溶于己烷的物质
不适用
不可行
抗氧化剂(最大 3)
通过
通过
抗氧化剂
< 0.3%
通过
酰胺和硬脂酸盐
通过
通过
生理化学规格
检测方法规格结果
非挥发性残留
USP <661>≤ 15 mg通过
炽灼残渣
USP <661>≤ 5 mg
通过
重金属
USP <661>
< 2 ppm
通过
缓冲容量
USP <661>
≤ 10 mL
通过
生物兼容性规格
检测方法
规格
结果
洗脱测试
USP <87>通过
通过
系统进样检测
USP <88>VI 级
通过
皮内试验
USP <88>
VI 级通过
缓冲容量
USP <88>
VI 级通过
气体传输速率
越低越好
与市场上其他袋相比,Gibco PE 薄膜的气体传输速率显著降低。
Gibco PE 薄膜结构
  1. 50 μm 聚乙烯
  2. 10 μm 粘性层
  3. 20 μm 乙基乙烯醇(气体阻隔)
  4. 10 μm 粘性层
  5. 230 μm 超低密度聚乙烯(接触层)
Gibco PE 薄膜 pH 稳定性
CD-CHO、DMEM 和 FreeStyle 293 在 19 个月期间的有效期稳定性研究。Gibco PE 薄膜包装的培养基的 pH 保持在 pH 规格限制范围内。
1.  为什么要切换到新薄膜?
答:    出于我们不断改进和创新的文化,我们根据客户的反馈,为所有尺寸的产品使用一致的薄膜,设计了一套袋产品组合。此外与其他市售薄膜相比,我们的新薄膜在功效上也取得了出色的效果。
2.  我将在何时开始收到采用新薄膜的包?
答:    我们将从2010年2月开始使用新薄膜生产产品。 您可能会继续收到使用原薄膜的产品,直到我们的库存耗尽。 我们预计截至年中将在所有产品中使用新的 Gibco PE 薄膜。
3.  PE 薄膜有何优势?
答:  市售薄膜为透明度极佳的多层单网薄膜,具有可制成多种袋尺寸 (250mL – 1,000L) 的聚乙烯接触表面。 此外,该薄膜是一款具有卓越气体阻隔性能的市场领先产品,可提取和浸出物水平极低。
4.  这意味着配方会有所变动吗?
答:  没有变化。  袋内的产品配方不会改变,新的 Gibco PE 薄膜不会影响培养基性质或有效性。 所有产品仍在我们位于纽约格兰德岛或苏格兰佩斯利的 Gibco 生产基地进行生产。
5.  是否会对袋进行任何其他更改?
答:  现有袋的形状和设计将保持不变。 通用袋的所有管路和接头将保持原样,以提供多种连接选项。 
新袋的外包装已经过改进,为运输和储存提供了更多的支持和结构。 现在,全部袋将以棕色、100% 可回收、重量级瓦楞纸箱装运。
我们还为库存目录产品增加了一些额外的配合形式。 我们现在将采用 Gibco® PE 薄膜在通用包中销售 Freestyle 293 和 CD CHO。
6.  我的培养袋将以何种规格包装配送?
答:  各尺寸袋都将以专为装运而设计的重量级瓦楞纸箱配送
           5L – 12” x 14.25” x 5.5”
         10L – 13” x 23.5” 6.125”
         20L – 15” x 24” x 6.125”
7.  目前可提供哪些尺寸的袋?
答:  目前可提供大尺寸袋,全年会持续发售更多尺寸的袋。 我们计划从2010年第一季度开始在5、10和20升袋中填入所选配方,并将陆续启用所有目录提供的配方。
8.  您是否会继续支持其他薄膜?
答:  是。 虽然我们认为 Gibco PE 薄膜在许多技术特性方面超过了其他可用薄膜,但我们仍将通过定制订单继续提供并支持其他当前可用的薄膜。
9.  我以前的自定义配置更改可否应用至新薄膜?
答:  不可以。  小袋中的所有定制重新订购订单将使用与您原始订单相同的薄膜/袋。 如果您想切换到新薄膜,请在订购过程中告知我们,我们将满足您的要求。
10. 我需要采取哪些不同的行动?
答:  无。 目录编号将保持不变,您将继续照常收到订单。 不同时间新薄膜中可能存在各种配方,但更改将自动进行,而不需要您执行任何操作。
11. 我可以查找到什么产品是稳定的吗?特别是,我用的产品是否稳定?
答:  我们可以与您分享我们的产品稳定性列表。然而,我们没有列出所有稳定性产品——只有代表性配方。 
12. 这种更改最终对我来说意味着什么?
答:  
气体传输速率:
  与其他市售薄膜相比,Gibco PE 薄膜具有优异的透射率。
袋尺寸灵活性:  现在,您将能够获得使用同一薄膜的一系列更多的袋尺寸,从而更容易扩大规模。 这种扩大规模的能力将使您能够接收不同尺寸袋,而无需对多种薄膜进行验证。
文档:   Gibco PE 薄膜的文档超过了其他许多产品。 它包括如 USP VI 级、浸出物、提取物、气体渗透、生物和物理性质。
透明度:  该薄膜的透明度比多网薄膜和大多数单网薄膜要好得多。
接触层:  Gibco PE 薄膜具有聚乙烯接触层。
相关资源
请在细胞培养和转染学习中心查找您需要的关于成功实现细胞培养的信息——包括:应用资料、视频和网络讲座以及 Gibco 课堂的虚拟实验室。
相关支持
定制咨询——Gibco 培养基提供多种定制包装配置,包括大规模培养基袋。 填写订制咨询单以了解更多。
请在细胞培养和转染支持中心查找有关细胞培养工作流程的提示、获取故障排除帮助和资源。