Gibco 通用袋提供了灵活包装,允许您整合一次性、大体积培养基容器和各种自动化的细胞培养仪器、一次性生物反应器系统和无菌连接管路,不需要昂贵的定制服务。
- 专为提高生产率和降低成本设计
- 可方便地与自动化系统集成
- 按照所需储存和备用
可提供多种机械连接方法的 Gibco 通用袋:
- 四端口设计带来的灵活性(图1)
(1) 孔式螺纹鲁尔接口
(2) 穿刺针
(3) 针式螺纹鲁尔接口
(4) MPC™ 快速连接器。
- 培养基传输系统用途广泛——封闭系统利用三个预连接 C-Flex™ 管道传输线维持
- 各种各样的管径带来更大流速灵活性:
1/8”x 1/4” (3.2mm x 6.4mm)
3/16” x 5/16” (4.8mm x 7.9 mm)
3/8” x 5/8” (9.5mm x 15.9mm) [ID x OD])
图1. 四端口设计
Gibco PE 薄膜的技术信息
浏览 Gibco PE 薄膜检验测试方法、物理特性、气体透过率、结构详图和稳定性数据。
设计您自己的定制解决方案
我们知识渊博的封装专家和技术专家随时准备帮助您进行:
- 设计您自己的定制培养基袋
- 实现高效、现场加工能力
- 在您需要的时候获得您所需的技术帮助
14190342,14190359,14190367,14170195,14170203,11965167,11965175,10566032,10566040,11995115,11995123,10569069,10569077,11875168,11875176,61870143,61870150,12430112,12430120,10564037,10564045,22400147,22400154,72400146,72400153,15230253,15230261,15230279,10902161,10902179,10902187,12658035,11330099,11330107,12605093,12604054,10010001,10010002,12338001,12338002,10743001,10743002,12658001