介绍
DETACHaBEAD CD19 适用于在使用 Dynabeads CD19 Pan B(货号 111.43D,未提供)分离细胞后,从 CD19+ 细胞中分离 Dynabeads。分离的 CD19+ 细胞是纯净的活细胞,没有因分离而活化,且表面没有结合 Dynabeads 和一抗。
分离原理
使用 Dynabeads CD19 Pan B 分离细胞后,将 DETACHaBEAD CD19 加入微珠结合细胞。DETACHa-BEAD CD19 试剂将使 Dynabeads 和一抗与 CD19+ 细胞分离。随后使用 Dynal 磁铁去除 Dynabeads,分离得到的 CD19+ 细胞现在可用于任何下游应用。
材料描述
DETACHaBEAD CD19 含有对 Dynabeads CD19 Pan B 上的 CD19 抗体具有特异性的多克隆抗 Fab 抗体。在定量 ELISA 检测中,未检测到与人 IgG、IgM 或 IgA 的交叉反应性。
提供的材料
  • 5 mL DETACHaBEAD CD19,溶于 0.15 M 磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 中,pH 7.4。
备注:
由于蛋白浓度高,因此通常会在 DETACHaBEAD CD19 成分中看到一些沉淀。这不会影响产品性能或质量。
所需的其他材料
不包含但执行整个方案需要的材料:
  • 用于阳性分离 CD19+ 细胞的 Dynabeads CD19 Pan B(货号 111.43D)。
  • 磁铁:有关磁铁建议,请访问 www.lifetechnologies.com/magnets-selection
  • 兼具倾斜和旋转功能的混合器。
  • 试管:我们建议根据工作体积调整试管尺寸(例如,将 1.5 mL Eppendorf 试管用于小体积)。
  • 培养基,例如含 1% 胎牛血清 (FBS) 的 RPMI 1640。
方案
如果起始样本是 2.5x10 7 个 MNC (1 mL),建议使用以下方案。此方案可扩展,但需满足最小分离体积(培养基)要求,并且需要 DETACHaBEAD(参见下文)。
表1:Dynabeads CD19 Pan B、培养基和 DETACHaBEAD CD19 的体积。
  体积
用于细胞分离的 Dynabeads CD19
Pan B 体积
25 μL
 用于重悬微珠结合细胞
的培养基体积(第2步)
250 μL
DETACHaBEAD CD19 的体积
(第3步)
10 μL
  1. 按推荐方法(即,使用 25 μL Dynabeads CD19 Pan B)使用 Dynabeads CD19 Pan B 分离细胞后,从微珠结合细胞开始。
  2. 在 250 μL 培养基中重悬微珠结合细胞(切勿使用少于 100 μL 的培养基)。
  3. 对于每 25 μL 细胞分离用 Dynabeads,添加 10 μL DETACHaBEAD CD19(切勿使用少于 10 μL 的 DETACHaBEAD CD19)。
  4. 在室温下孵育45分钟,同时轻轻混合。
  5. 备注:处理小体积时,为了避免细胞损失,我们建议让悬浮液始终留在管底,同时仍然混合均匀
  6. 为了增强细胞的释放,用移液器吹打溶液几次,然后将试管放入磁铁约1分钟。
  7. 将含有已释放细胞的上清液转移到新试管中。要获得剩余细胞,在 500 μL 培养基中洗涤微珠 2-3 次,然后合并上清液。
  8. 通过在总体积为 10 mL 的培养基中重悬细胞来充分洗涤分离的细胞,然后以 400 x g 的速度离心6分钟以去除残留的任何 DETACHaBEAD 试剂。
  9. 在培养基中重悬细胞并用于任何下游应用。分离的 CD19+ 细胞是纯净的活细胞,不含与表面结合的抗体或微珠。 
基本信息
Invitrogen Dynal AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请勿冷冻。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。不可用于人或动物的治疗或诊断。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 的获取地址为
参考文献
  1. Rasmussen AM, Smeland E, Erikstein BK, Caignault L and Funderud S. A new method for detachment of Dynabeads from positively selected B lymphocytes.J Immunol Methods 1992;146:195-202.
  2. Dryer RL and Covey LR (2006) Use of chromatin immuniprecipitation (ChlP) to detect transcription factor binding to highly homologous promoters in chromatin isolated from unstimulated and activated primary human B cells.Biol.Proced.Online;8(1):44-54.
  3. Døsen G et al (2006) Wnt expression and canonical Wnt signalling in human bone marrow B lymphopoiesis.BMC Immunology. www.biomedcentral.com/1471-2172/7/13.
  4. Ertesvag Aa et al (2007) Vitamin A potentiates CpG-mediated memory- B-cell proliferation and differentiation:
  5. involvement of early activation of p38MAPK.Blood 109(9):2865- 3872.
  6. Feederle R et al (2006) Epstein-Barr Virus BNRF1 Protein Allows Efficient Transfer from the Endosomal
  7. Compartment to the Nucleus of Primary B Lymphocytes.J. Virol.80(19):9435-9443.
  8. Ryan EP et al (2005) Activated Human B Lymphocytes Express Cyclooxygenase-2 and Cyclooxygenase
  9. Inhibitors Attenuate Antibody Production.J Immunol.174:2619-2626.
125.06D.indd   版本003   2007年5月5日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。