Search Thermo Fisher Scientific
Trace1300シリーズGCでは、断熱材の一部に、下記のリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)を使用しています。断熱材はカバーされた状態になっており、通常の使用方法では直接触れることはありません。また、TraceGC UltraシリーズではRCFに該当する断熱材を使用していません。
Trace GC, Trace GC Ultra:
RCFは含まれません
Trace 1300, Trace1310:
オーブンドア断熱材 : FiberFrax (RCF)
※詳細はお問い合わせください
Instrument Controlをクリックします。
Filament selectionからフィラメントを選択(1または2)し、Sendボタンをクリックします。
GCはキャリアガスの圧力が一定時間不足すると、Loss of carrierというメッセージと警告音がでて、その後カラムにダメージを与えないよう、Hardware Shutdownという状態になります。Hardware shutdownになると、オーブン、注入口、トランスファーラインなどのヒーターがすべて強制的にOFFになります。復旧させるには、GCの主電源を一 度入れなおしてください。
こちらにもLC-MS, GC-MSに関するFAQがございます。
関連するFAQ