Search Thermo Fisher Scientific
강력하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 광범위한 크로마토그래피 및 질량분석기 제품 포트폴리오는 임상 연구 및 독성학 분야에서 과학적, 사업적 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 면역친화성 농축을 사용한 바이오마커 분석에서 휘발성 물질 분석용 GC-MS 및 비휘발성 화합물의 LC-MS에 이르기까지 Thermo Fisher Scientific은 내분비학, 임상 중개 연구, 약물 남용 분석 및 치료제 연구를 위한 장비, 시료 전처리 및 소모품 솔루션의 최적의 조합을 제공합니다.
당사의 삼중 사중극자 포트폴리오는 임상 연구 및 독성학 데이터에서 최고의 신뢰도를 제공합니다. 이온 소스, 질량 분석기 및 RF 전자 장치의 혁신적인 기술은 높은 SRM 속도와 함께 높은 감도, 노이즈 감소 및 더 많은 데이터 포인트를 제공합니다. 가장 까다로운 매트릭스에서 매우 낮은 농도에서도 높은 신뢰성으로 화합물을 정량할 수 있습니다.
TSQ Altis 삼중 사중극자 질량분석기 | TSQ Quantis 삼중 사중극자 질량분석기 | TSQ Fortis 삼중 사중극자 질량분석기 |
---|---|---|
미래의 표준을 충족시키는 최고의 민감성과 선택성 | 현재의 표준에 부합하는 일상적인 고처리량 정량 분석 시스템 | 모든 수준의 사용자를 위해 워크플로우 전반에서 고품질 데이터 제공 |
Thermo Scientific Orbitrap 질량분석기 기술의 고분해능, 정확도 및 민감성을 활용하여 복잡한 생물학적 매트릭스에서 단백질을 정량할 때 직면하는 중요한 문제에 대처하고 임상 연구를 가속화함으로써 정성 및 정량 분석을 미래의 임상 애플리케이션으로 변환할 수 있습니다.
Orbitrap Exploris 120 질량분석기 | Orbitrap Exploris 240 질량분석기 | Orbitrap Exploris 480 질량분석기 |
---|---|---|
일관성 있고 정확한 데이터, 간편한 작동, 방법 개발과 일상적 검사를 위한 장비 내구성 | 애플리케이션의 다양성 및 운영의 단순성과 함께 새로운 발견을 촉진하고 규모를 확장하며 영향력 있는 결과를 제공하는 정밀성 및 정확성 | 업그레이드된 수준의 통찰력, 탐색 및 표적 정량 분석, 차세대 성능, 기능 및 사용 편의성 |
당사의 액체 크로마토그래피(LC) 시스템은 고처리량 워크플로우를 위한 높은 시료 처리 용량과 업계 선두의 펌핑 기능, 높은 S/N 및 선형성을 보장합니다. 당사의 광범위한 HPLC 및 UHPLC 시스템 포트폴리오는 임상 연구 어세이를 위한 최상의 크로마토그래피 분해능을 제공하도록 맞춤화가 가능합니다. 당사는 다양한 컬럼, 검출기 및 자동시료주입기를 통해 이원(binary) 또는 사원(quaternary) 및 멀티채널 시스템을 제공합니다.
Vanquish Horizon | Transcend 멀티채널 시스템 | Vanquish Neo UHPLC System | |
---|---|---|---|
유량 범위 | 0.001–5 mL/min, 1 µL/min 증분 | 0.001–5 mL/min, 1 µL/min 증분 | 1 nL/min – 100 μL/min, in 1 nL increments (100 nL/min – 100 μL/min, recommended) |
압력 범위 | 50–1517 bar | 50–1517 bar | 1500 bar, maximum |
Thermo Scientific HPLC 컬럼은 매트릭스나 피분석물에 관계없이 다양한 임상 연구 및 독성학 분석 문제를 해결하도록 설계되었습니다.
당사의 시료 전처리 제품은 LC-MS 및 GC-MS 분석에서 가장 정확한 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
임상 연구 또는 독성학 분야에서 관심 대상인 피분석물이 너무 극성이 커서 LC 분리에서 유지되지 않거나 전기 분무를 사용한 이온화가 불가능한 경우 스크리닝 또는 정량 분석에 기체 크로마토그래피 질량분석법(GC-MS) 시스템을 사용할 수 있습니다.
고정밀 전체 스캔 HR/AM 기능을 결합한 GC 삼중 사중극자 MS의 고성능 정량을 제공합니다.
고처리량 분석 실험실을 위해 설계 개발되었으며 MS/MS의 단순성 및 고성능 SRM 기능과 함께 최고의 생산성을 제공합니다.
Thermo Scientific GC 컬럼은 약물 남용 및 혈중 알코올 농도 모니터링 및 도핑 방지 분석 수행을 포함한 다양한 임상 연구 및 독성학 분석 문제를 해결합니다.
애플리케이션 | GC 컬럼 |
---|---|
남용 약물 | 약물 남용 분석을 위한 TRACE GC 컬럼 |
혈중 알코올 | TraceGOLD TG-ALC Plus II GC 컬럼 |
도핑 방지 |
미량 수준 분석 시 당사의 이온 크로마토그래피 시스템 포트폴리오는 질량분석기와 결합하여 가장 복잡한 분석에서도 높은 분해능, 민감성 및 처리량을 제공합니다.
임상 연구 및 독성학 분야의 요구에 맞게 다양한 화학물질, 검출기 및 자동화 옵션을 선택할 수 있습니다.
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 시스템은 유도체화 없이 직접 주입이 가능하며 분리 시 유기 개질제의 사용을 배제할 수 있습니다.
Thermo Scientific ICP-MS 플랫폼은 임상 시료에서 미량원소를 간편하고 효율적으로 검출할 수 있습니다.
일상적인 총 원소 분석뿐만 아니라 첨단 연구 수행 시에도 이 고유한 시스템은 강력한 고감도 미량 검출 결과를 신속하게 제공합니다. iCAP RQplus ICP-MS는 3가지 모델이 제공되며 일상적인 매일 24시간 연속 분석에서 까다로운 고품질 연구에 이르기까지 다양한 범위의 애플리케이션 및 산업 분야에서 사용하기에 적합한 도구입니다.
Thermo Scientific CETAC 자동시료주입기는 실험실의 시료 처리량을 증가시켜 줍니다.
당사의 액체 크로마토그래피(LC) 시스템은 고처리량 워크플로우를 위한 높은 시료 처리 용량과 업계 선두의 펌핑 기능, 높은 S/N 및 선형성을 보장합니다. 당사의 광범위한 HPLC 및 UHPLC 시스템 포트폴리오는 임상 연구 어세이를 위한 최상의 크로마토그래피 분해능을 제공하도록 맞춤화가 가능합니다. 당사는 다양한 컬럼, 검출기 및 자동시료주입기를 통해 이원(binary) 또는 사원(quaternary) 및 멀티채널 시스템을 제공합니다.
Vanquish Horizon | Transcend 멀티채널 시스템 | Vanquish Neo UHPLC System | |
---|---|---|---|
유량 범위 | 0.001–5 mL/min, 1 µL/min 증분 | 0.001–5 mL/min, 1 µL/min 증분 | 1 nL/min – 100 μL/min, in 1 nL increments (100 nL/min – 100 μL/min, recommended) |
압력 범위 | 50–1517 bar | 50–1517 bar | 1500 bar, maximum |
Thermo Scientific HPLC 컬럼은 매트릭스나 피분석물에 관계없이 다양한 임상 연구 및 독성학 분석 문제를 해결하도록 설계되었습니다.
당사의 시료 전처리 제품은 LC-MS 및 GC-MS 분석에서 가장 정확한 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
임상 연구 또는 독성학 분야에서 관심 대상인 피분석물이 너무 극성이 커서 LC 분리에서 유지되지 않거나 전기 분무를 사용한 이온화가 불가능한 경우 스크리닝 또는 정량 분석에 기체 크로마토그래피 질량분석법(GC-MS) 시스템을 사용할 수 있습니다.
고정밀 전체 스캔 HR/AM 기능을 결합한 GC 삼중 사중극자 MS의 고성능 정량을 제공합니다.
고처리량 분석 실험실을 위해 설계 개발되었으며 MS/MS의 단순성 및 고성능 SRM 기능과 함께 최고의 생산성을 제공합니다.
Thermo Scientific GC 컬럼은 약물 남용 및 혈중 알코올 농도 모니터링 및 도핑 방지 분석 수행을 포함한 다양한 임상 연구 및 독성학 분석 문제를 해결합니다.
애플리케이션 | GC 컬럼 |
---|---|
남용 약물 | 약물 남용 분석을 위한 TRACE GC 컬럼 |
혈중 알코올 | TraceGOLD TG-ALC Plus II GC 컬럼 |
도핑 방지 |
미량 수준 분석 시 당사의 이온 크로마토그래피 시스템 포트폴리오는 질량분석기와 결합하여 가장 복잡한 분석에서도 높은 분해능, 민감성 및 처리량을 제공합니다.
임상 연구 및 독성학 분야의 요구에 맞게 다양한 화학물질, 검출기 및 자동화 옵션을 선택할 수 있습니다.
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 시스템은 유도체화 없이 직접 주입이 가능하며 분리 시 유기 개질제의 사용을 배제할 수 있습니다.
Thermo Scientific ICP-MS 플랫폼은 임상 시료에서 미량원소를 간편하고 효율적으로 검출할 수 있습니다.
일상적인 총 원소 분석뿐만 아니라 첨단 연구 수행 시에도 이 고유한 시스템은 강력한 고감도 미량 검출 결과를 신속하게 제공합니다. iCAP RQplus ICP-MS는 3가지 모델이 제공되며 일상적인 매일 24시간 연속 분석에서 까다로운 고품질 연구에 이르기까지 다양한 범위의 애플리케이션 및 산업 분야에서 사용하기에 적합한 도구입니다.
Thermo Scientific CETAC 자동시료주입기는 실험실의 시료 처리량을 증가시켜 줍니다.
당사의 전문가-리뷰 저널 출판물 라이브러리를 방문하여 연구자들이 Thermo Scientific 기술을 사용하여 다음의 분야에서 수행하고 있는 연구에 대해 자세히 알아보십시오.
일반 실험실 전용 – 진단용으로 사용 불가