Search Thermo Fisher Scientific
발견부터 정량까지, 바이오마커 발견부터 미지의 물질 식별, 임상 연구 및 독성학 애플리케이션에 이르기까지 당사의 소프트웨어 솔루션은 데이터를 안전하게 수집, 분석, 처리 및 관리하는 것 외에 많은 장점을 제공합니다. 당사의 솔루션을 통해 과학적 발견을 가속화하고 실험실 작업을 간소화할 수 있습니다. 당사의 혁신적인 실험실 데이터 관리 및 분석 솔루션으로 더 많은 작업을 수행하십시오.
통합 소프트웨어 플랫폼과 검색 기능을 갖춘 광범위한 라이브러리를 통해 MS 분석을 간소화할 수 있습니다.
TraceFinder 소프트웨어는 실험실에서 데이터 수집 및 처리에 필요한 기능을 제공합니다. 하나의 소프트웨어 플랫폼으로 모든 프로세스의 각 단계별 생산성을 향상시키고 간결한 데이터 검토에 액세스하며 시료 분석을 단순화하십시오.
이 다중 기기, 다중 사용자 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 크로마토그래피 및 질량분석법 데이터의 규정 준수 및 효율적이며 신뢰할 수 있는 처리에 필요한 요구 사항을 충족합니다. 이 제품은 단일 워크스테이션에서 글로벌 엔터프라이즈로 원활하게 확장할 수 있도록 설계되었으며 높고 안정적인 투자 수익을 제공합니다.
Compound Discoverer 소프트웨어는 전체 스캔(full-scan) 및 MSn 데이터를 사용하여 미지 화합물을 식별할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 제품은 알려진 모체(known-parent) 물질 및 알려지지 않은 화합물 식별을 위한 모든 고급 소프트웨어 도구 세트를 제공합니다.
mzVault는 화합물의 식별을 돕기 위해 TraceFinder 소프트웨어 또는 Compound Discoverer 소프트웨어와 함께 사용할 수 있는 오프라인 고급 질량 스펙트럼 데이터베이스입니다. 또한 사용자가 데이터베이스를 직접 생성하고 관리할 수도 있습니다.
당사는 데이터 수집, 처리 및 분석 소프트웨어에서 질량 스펙트럼 라이브러리 및 데이터베이스에 이르기까지 LC-MS 분석을 위한 다양한 소프트웨어 도구를 제공합니다.
B-Link® LIS/LIMS 커넥터는 수집/데이터 처리 소프트웨어와 실험실 정보 시스템(LIS) 간의 양방향 통신을 원활하게 하는 미들웨어 소프트웨어 솔루션입니다.
TraceFinder 소프트웨어 | Chromeleon CDS | Compound Discoverer 소프트웨어 | ||
---|---|---|---|---|
Known knowns | 예상 화합물 – 일반적인 정량 분석 대상 | |||
Known unknowns | 알려진 미확인된 화합물로 존재하는 것으로 의심됨 | |||
Unknown Knowns | 예상치 못한 화합물, 알려져 있고 식별 가능 | |||
Unknown unknowns | 예상치 못한 화합물, 어떠한 데이터베이스에도 없음 |
일반 실험실 전용 – 진단용으로 사용 불가