Search Thermo Fisher Scientific
새로운 플랫폼 또는 기술로의 전환은 쉽지 않지만 더욱 빠른 결과, 더 쉬운 시료 전처리 및 개선된 수익성을 가져다 줍니다. Thermo Scientific 제품은 신뢰할 수 있는 강력한 임상 연구 어세이 개발을 지원하는 최첨단 기술을 사용합니다.
질량분석기를 효율적으로 활용하고 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 Thermo Scientific Transcend TLX-1 TurboFlow 및 Transcend LX-2 시스템을 통해 독립적인 액체 크로마토그래피 채널을 사용하여 임상 어세이(clinical assay) 분석을 수행할 수 있습니다. 두 플랫폼은 모두 1-채널, 2-채널 및 4-채널 구성으로 제공됩니다.
Thermo Scientific Transcend Duo UHPLC 시스템은 두 개의 독립 채널과 Vanquish 펌프 기술을 제공하여 시간을 절약하고, 시료당 비용을 절감하며, 실험대 공간을 추가하지 않고도 처리량 증가가 가능하고, 리소스를 더욱 효율적으로 사용함으로써 생산성을 개선시킵니다.
Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray 이온 소스는 처리량을 향상시키고 검사당 비용을 줄이며 시료 전처리를 최소화하는 직접 이온화 기법인 페이퍼 스프레이 기술을 사용합니다. 이 기술은 시료당 시간과 비용이 중요한 TDM, 독성학 및 임상 연구 애플리케이션에 매우 적합합니다. VeriSpray PaperSpray 이온 소스는 더욱 복잡한 분석 기법의 필요성을 배제시키고 질량분석법을 통한 정량 및 정성 데이터 수집을 가능하게 하는 간소화된 워크플로우를 사용합니다.
고자기장 비대칭 파형 이온 이동도 분광법 Thermo Scientific (FAIMS) Pro Duo 인터페이스는 화학물질 노이즈 및 매트릭스 간섭을 줄이기 위해 기체상 이온의 전하 상태, 형태, 구조, 크기 등의 이온 특성을 사용합니다. 이러한 특성은 향상된 성능과 높은 민감도의 어세이를 제공합니다.
질량분석기를 효율적으로 활용하고 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 Thermo Scientific Transcend TLX-1 TurboFlow 및 Transcend LX-2 시스템을 통해 독립적인 액체 크로마토그래피 채널을 사용하여 임상 어세이(clinical assay) 분석을 수행할 수 있습니다. 두 플랫폼은 모두 1-채널, 2-채널 및 4-채널 구성으로 제공됩니다.
Thermo Scientific Transcend Duo UHPLC 시스템은 두 개의 독립 채널과 Vanquish 펌프 기술을 제공하여 시간을 절약하고, 시료당 비용을 절감하며, 실험대 공간을 추가하지 않고도 처리량 증가가 가능하고, 리소스를 더욱 효율적으로 사용함으로써 생산성을 개선시킵니다.
Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray 이온 소스는 처리량을 향상시키고 검사당 비용을 줄이며 시료 전처리를 최소화하는 직접 이온화 기법인 페이퍼 스프레이 기술을 사용합니다. 이 기술은 시료당 시간과 비용이 중요한 TDM, 독성학 및 임상 연구 애플리케이션에 매우 적합합니다. VeriSpray PaperSpray 이온 소스는 더욱 복잡한 분석 기법의 필요성을 배제시키고 질량분석법을 통한 정량 및 정성 데이터 수집을 가능하게 하는 간소화된 워크플로우를 사용합니다.
고자기장 비대칭 파형 이온 이동도 분광법 Thermo Scientific (FAIMS) Pro Duo 인터페이스는 화학물질 노이즈 및 매트릭스 간섭을 줄이기 위해 기체상 이온의 전하 상태, 형태, 구조, 크기 등의 이온 특성을 사용합니다. 이러한 특성은 향상된 성능과 높은 민감도의 어세이를 제공합니다.
일반 실험실 전용 – 진단용으로 사용 불가