볼륨 전자 현미경 검사를 위한 연속 블록 페이스 이미징
볼륨 전자 현미경 검사에 연속 블록 페이스 이미징을 사용하는 이유는 무엇입니까? 
자연 상태에서 세포와 조직의 복잡한 3D 구조를 밝히는 것은 생물학적 시스템의 구조와 기능의 상관관계에 있어 매우 중요합니다. 최근 몇 년 동안 큰 조직 볼륨의 3D 재구성을 위해 SEM 기반 방법이 상당한 발전을 이루었습니다. 연속 블록 페이스 SEM(SBF-SEM)은 SEM 진공 챔버 내에서 원위치(in situ) 절편 생성과 플라스틱-임베딩 조직 블록의 이미징을 결합하여 큰 조직 볼륨을 완전 자동화된 방식으로 재구성합니다. 지금까지 축 분해능은 블록 페이스에서 절단할 수 있는 최소 절편 두께로 인해 제한되었지만, SBF-SEM 및 다중 에너지 디콘볼루션 SEM(MED-SEM)을 결합한 Thermo Scientific Volumescope 2 SEM은 이제 진정한 등방성 3D 분해능으로 큰 볼륨에 대한 이미징을 가능하게 합니다.
SBF-SEM으로 촬영한 제브라피쉬 배아 머리. Brown University, R. Creton 시료 제공
연속 블록-페이스 현미경의 작동 원리는 무엇입니까?
연속 블록 페이스 이미징 동안 전자빔은 먼저 레진-임베딩된 조직 시료의 표면을 스캔하여 시료의 2D 이미지를 캡처하는데 사용됩니다.
이 상단 표면은 원위치(in situ) 마이크로톰을 사용하여 순차적으로 제거될 수 있습니다. 각 절단면의 두께는 사용자가 정의하지만, 일반적으로 15-20 µm 보다 큽니다. 이 절단면을 폐기하면 파편 수집 장치에 의해 수집됩니다.
그런 다음, SEM을 사용하여 새 표면의 이미지가 수집됩니다. 이 과정이 샘플 전체가 이미징될 때까지 반복됩니다. 총 샘플 높이는 수십 마이크로미터에서 수백 마이크로미터 또는 그 이상일 수 있습니다. 그런 다음, 연속적인 이미지 스택이 3D 렌더링 소프트웨어를 통해 처리됩니다.
관심 영역 국지화, 다중 영역 또는 다양한 이미징 검출기 등 샘플 요구 사항과 특정 사용자에 맞게 연속 블록 페이스 이미징 프로세스를 최적화하고 조정할 수 있습니다.
다중 에너지 디컨볼루션 SEM(MED-SEM)은 기계적 절편 생성과 광학 절편 생성을 결합하여 축 분해능을 개선하는 새로운 방법입니다. 다이아몬드 나이프로 블록 페이스의 원위치(in situ) 절편을 생성한 후, 새롭게 노출된 조직을 점진적 가속 전압을 사용하여 여러 번 촬영합니다. 이어서 여러 광학적 표면하부 층을 도출하기 위해 디컨볼루션 알고리즘에 이러한 이미지를 적용하여 3D 하위세트를 형성합니다. Volumescope 2 SEM은 이러한 주기의 반복을 통해 10 nm의 Z 분해능을 가진 등방성 데이터세트를 제공합니다.
연속 블록 페이스 SEM 3D 시료 갤러리
미토콘드리아 초미세구조
시각화 소프트웨어인 Thermo Scientific Amira를 사용하여 세포 소기관 형태를 3D로 정량화하는 표준화된 프로토콜을 통해 이러한 세포 하부 구조의 정확하고 재현 가능한 측정이 가능합니다. 미토콘드리아 및 소포체(ER) 구조를 정량화하기 위해 SBF-SEM 및 Amira 소프트웨어를 사용하여 프로토콜을 적용했습니다.
확대하려면 이미지를 클릭하십시오.
연속 블록 페이스 주사 전자 현미경을 사용하고 있는 과학자들 만나보기
“예전에 저는 웹 서핑을 했습니다. 지금은 데이터세트 서핑을 합니다. 구조는 기능이며 세포 생물학의 교리입니다.”
Mayo Clinic의 Jeffrey Salisbury 교수는 정상 및 질병 상태의 조직, 신장, 뇌로부터 다양한 검체의 3D 구조를 관찰하기 위해 연속 블록 페이스 이미징을 이용한 최근의 3D 검사 등 다양한 생물학적 질문에 대한 답을 얻기 위해 45년 이상 쌓아온 현미경 검사 노하우를 공유합니다.
"정말 흥미로운 시간이며, 마침내 실제 세포 생물학을 연구할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 지난 몇 년 동안 기다려만 왔는데 빨리 시작하고 싶습니다."
Purdue Electron Microscopy Center의 책임자인 Christopher Gilpin은 3D 이미징 기술의 맥락에서 연속 블록 페이스 이미징과 생물학적 멀티스케일 맵핑에 대한 잠재적인 사용에 대해 설명합니다.
연속 블록 페이스 이미징 리소스
Volumescope 2 SEM
Thermo Scientific Volumescope 2 SEM은 볼륨 EM 분석을 위한 최첨단 연속 블록 페이스 이미징 시스템입니다.
엄선된 논문: 연속 블록 페이스 이미징
다양한 연구 분야에 걸쳐 다양한 검체 유형에 대한 연속 블록 페이스 이미징이 활용된 엄선된 논문.
프로토콜: Amira를 사용한 표면 생성 및 3D 소기관 형태 측정
시각화 소프트웨어인 Thermo Scientific Amira를 사용하여 연속 블록 페이스 SEM에서 얻은 3D 소기관 형태를 정량화하는 표준화된 프로토콜입니다.