볼륨 전자 현미경 기술 및 도구
당사의 볼륨 EM 솔루션을 통해 조직, 세포 및 소기관이 질병이나 다양한 실험 방법에 어떻게 반응하는지 관찰할 수 있습니다. 당사의 볼륨 EM 현미경 및 소프트웨어는 광학/전자 현미경 연계분석, 다중 플라즈마 이온 소스, 대면적 자동 연속 FIB SEM 밀링(스핀 밀 사용 시 최대 1 mm), 실온 및 초저온 작동을 위한 통합 솔루션을 제공합니다. 당사의 분석 소프트웨어 솔루션은 단일 소프트웨어 환경 하에서, 전문가가 아닌 사용자도 빠르게 볼륨 EM 이미지를 얻을 수 있도록 시각화 및 정량 분석 기능을 제공합니다.
연속 블록 페이스 이미징
자연 상태에서 세포와 조직의 복잡한 3D 구조를 밝히는 것은 생물학적 시스템과 연성 소재에서의 구조 기능 상관관계 분석에 매우 중요합니다. 연속 블록 페이스 SEM(SBF-SEM)은 SEM 진공 챔버 내에서 in situ 플라스틱-임베딩 조직 블록의 절편 생성 및 이미징을 통한 큰 조직 단위 샘플의 3D 볼륨 이미지 자동화 생성 기능을 제공합니다. 
Thermo Scientific Volumescope 2 SEM
Volumescope 2 SEM은 다중 에너지 디콘볼루션 주사 전자 현미경(MED-SEM) 내에서 절편 생성 기능을 동시 수행하며, 획기적인 Z-분해능의 연속 블록 페이스 이미징 솔루션을 제공합니다. 자동화된 사용 편의적 시스템은 전문 지식 수준에 관계없이 생산성을 향상시키고, 큰 볼륨 샘플들의 우수한 등방성 분해능을 제공합니다.
배열 단층촬영
배열 단층촬영은 3차원으로 세포 및 조직 구조를 관찰할 수 있는 다목적 현미경법입니다. 큰 조직 볼륨 이미지의 매우 미세한 구조부터 높은 분자 세부 이미징 정보를 획득할 수 있습니다. 배열 단층촬영법으로 획득된 큰 필드 이미징 정보는 조직학 연구에 이상적입니다.
Thermo Scientific Apreo 2 SEM
Thermo Scientific Quattro ESEM
Thermo Scientific Verios 5 XHR SEM
플라즈마 집속 이온 빔 주사 전자 현미경
플라즈마 집속 이온 빔 SEM은 반복적이고 자동화된 밀링 및 이미징 사이클을 통한 수십 나노미터 이하 분해능의 3D 시각화 이미지를 제공합니다.
Thermo Scientific Helios Hydra Plasma-FIB-SEM
Helios Hydra DualBeam은 일반적으로 사용되는 모든 시료-임베딩 배지 및 준비 프로토콜과 호환되는, 고처리량의 세포 FIB-SEM 단층촬영 다목적 도구입니다. 단면 관찰을 위한 박편은, 네 가지 이온 종(Xe, O, Ar 및 N)의 2D 및 3D 상 위치 특이적 하향/횡단 제거를 통해 제작됩니다.
TEM 단층촬영
3D 전자 단층촬영은 외피 바이러스 또는 지질 나노입자와 같은 다형 시료에 대한 구조 정보를 제공합니다. 단층촬영 이미지 시리즈는 알려진 증분만큼 시료를 틸팅(tilting)하면서 획득합니다. 그런 다음 개별 투영 이미지가 후방 투영으로 알려진 절차에서 컴퓨터 방식으로 결합되면서 3D 단층촬영 볼륨이 생성됩니다.
Thermo Scientific Talos L120C G2 (S)TEM
Thermo Scientific Talos L120C G2 (S)TEM을 사용하면 레진 포매한 세포 및 조직의 절편이나 단백질 복합체 및 바이러스 어셈블리의 분리된 입자를 비롯한 생물학적 시료를 나노미터 이하의 분해능까지 시각화할 수 있습니다.
데이터 처리 및 시각화
볼륨 EM을 통해 생성된 이미지에는 발견의 원동력이 되는 지식이 담겨있습니다. 이미지에서 정량적 정보를 시각화, 세분화 및 추출하는 빠르고 안정적인 소프트웨어 솔루션이 중요합니다.