플라즈마 집속 이온 빔 주사 전자 현미경
볼륨 전자 현미경에 PFIB SEM을 사용하는 이유는 무엇입니까? 
플라즈마 집속 이온 빔 밀링 주사 전자 현미경(플라즈마-FIB SEM)은 실온 또는 초저온 조건에서 향상된 스퍼터링 효율과 나노미터 이미징 분해능을 결합합니다. 이를 통해 3D 이미징 중에 패스트 엔드(fast-end) 포인팅 기능을 제공할 수 있습니다. 다중 이온 종(Xe, O, Ar 및 N)은 위치 특이적, 대용량 물질 제거를 위한 다목적 옵션입니다.  예를 들어, O+ PFIB는 에폭시 또는 아크릴 기반 레진으로 임베딩한 시료에 대해 우수한 데이터 획득 효율 및 이미지 품질을 제공합니다. Ga 기반 FIB와 달리, LR-White, HM20 및 EPON 레진과 같은 다양한 재질에 대해 커튼이 없는(curtain free) 표면이 쉽게 생성됩니다. 우수한 레진 및 시료 처리 호환성으로 관심 영역(ROI)의 직접적인 레진 내 상관(correlative) 이미징을 통한 표적 FIB-SEM 단층 촬영을 수행할 수 있습니다. correlative light and electron microscopy(CLEM)을 통해 ROI 타겟팅을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 슬라이스 데이터 관리가 자동화됩니다.
EPON에서 HPF 시냅스 소포와 미토콘드리아(컬러 표시)를 포함하는 3D 볼륨의 생쥐 뉴런.
볼륨 전자 현미경에서 PFIB SEM의 작동 원리는 무엇입니까?
Thermo Scientific Helios 5 Hydra DualBeam은 일반적으로 사용되는 모든 시료 임베딩 배지 및 전처리 프로토콜과 호환되는 고처리량 세포 FIB-SEM 단층촬영을 위한 다목적 도구입니다. 2D 및 3D에서 하향식 및 단면 분석을 위한 네 가지 이온 종(Xe, O, Ar 및 N)은 위치 특이적, 대용량 물질 제거를 위해 독립적으로 사용될 수 있습니다. 각 개별 시료의 요구 사항에 맞는 이온 빔을 선택하여 시료-기질 인터페이스 및 치과(광화 조직) 재료를 비롯한 복잡한 시료에 대해 우수한 표면 질감을 얻을 수 있습니다.
플라즈마 FIB는 Ga-FIB보다 최대 2.5 μA 더 높은 전류를 전달하는 더 넓은 평행 빔 덕분에 효율적인 대용량 연속 절편을 가능하게 합니다. 향상된 스퍼터링 효율은 성능을 향상시켜 더 매끄러운 절단면을 생성하고 커트닝 아티팩트(curtaining artifact)를 줄이며, 처리량을 더욱 개선하고, 관심 영역에 빠르게 액세스할 수 있도록 합니다. 더 높은 전류, 더 높은 스퍼터링 속도 및 손상 감소로 인해 나노 스케일 특성을 관찰하면서 수백 마이크로미터 크기의 볼륨에 액세스할 수 있습니다.
대면적 평면 밀링 및 이미징을 위한 PFIB 스핀 밀 방법
Helios 5 Hydra DualBeam의 옵션인 스핀 밀 방법은 최대 직경 1 mm 의 대면적 평면 밀링과 3D 특성 분석을 위해 수평면에서 넓은 영역을 이미징할 수 있는 기능을 제공합니다.  스핀 밀 공정은 완전 자동화되어 있으며 Thermo Scientific Auto Slice & View 소프트웨어를 사용하여 쉽게 설정할 수 있습니다. 한 번의 스핀 밀 실험 내에서 여러 개의 이미지 획득 영역을 선택할 수 있습니다. 각 관심 영역은 실험의 특이성에 따라 다른 이미징 설정에서 이미지를 생성할 수 있습니다. 
스핀 밀을 사용하면 PFIB를 사용하여 거의 표면을 스치듯 시료를 밀링할 수 있습니다. 따라서 slice-and-view 분석을 위한 일반적인 시료 전처리(예: 보호 캡핑, 트렌칭 또는 기준점 마크 사용)는 필요하지 않습니다. 이와 같이 밀링된 영역이 넓기 때문에 수많은 영역을 선택하여 이미징할 수 있습니다. 희소 특성은 쉽게 식별할 수 있으며, 여러 영역에서 통계적으로 관련성 있는 3D 데이터를 수집할 수 있습니다.
상관 현미경 검사법(correlative microscopy)은 PFIB SEM과 형광 광학 현미경을 결합합니다.
Thermo Scientific iFLM Correlative System은 Helios 5 Hydra PFIB 내부의 초저온 상관 이미징(cryo-correlative imaging)을 위한 통합 광시야(wide-field) 광학 현미경으로서, 실온 또는 초저온 조건에서 correlative light and electron microscopy(CLEM)을 위해 단일 현미경 내에서 형광 이미징과 이온 밀링을 결합할 수 있습니다.
PFIB SEM 3D 시료 갤러리
스핀 밀 방법으로 시각화된 생쥐 해마
스핀 밀 방법을 사용하면 넓은 영역을 밀링하여 고분해능 시료 세부 정보를 밝혀낼 수 있으며 이를 추가 분석하여 관심 영역에 집중할 수 있습니다. 생쥐 해마 기관형(organotypic) 슬라이스 배양 HPF 동결 레진 EPON. John Hopkins University, S. Watanabe 교수, Thermo Fisher Scientific J. Wang 박사 제공.
볼륨 전자 현미경 검사를 위해 PFIB SEM을 사용하고 있는 과학자들 만나보기
“우리는 환경적 스트레스와 질병에 맞서 작물 복원력을 개선하는 방법을 이해하는 데 있어 점점 더 많은 난제에 직면하고 있습니다.  새로운 Hydra vEM의 놀라운 기능으로 전체 식물 세포와 조직을 정교하고 세밀하게 재구성할 수 있는 전례 없는 능력을 갖추게 되었습니다. 이 기술을 통해 우리는 시간과 공간에서 유기체를 "동결"하고 복잡한 3D 모델을 구축할 수 있어 중요한 식량 안보 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.”
Kirk J. Czymmek, 책임 연구원, Donald Danforth Plant Science Center의 Advanced Bioimaging Laboratory 책임자
PFIB SEM 리소스
Thermo Scientific Helios 5 Hydra DualBeam은 볼륨 전자 현미경 분석을 위해 여러 이온 종을 사용하는 다목적 PFIB SEM입니다.
분석을 위해 생물학적 시료를 전처리할 때 시료 전처리 방법과 레진 유형에 따라 세포 하부 구조와 형광 신호가 얼마나 잘 보존되는지 결정됩니다.
이 애플리케이션 노트에서는 넓은 영역(최대 1mm)에 액세스하고 조사할 수 있도록 산소 PFIB를 사용한 넓은 영역 평면 밀링을 위한 스핀 밀 방법을 설명합니다.