볼륨 전자 현미경이란?
세포 내 소기관, 구획 및 기타 구조의 기능을 이해하려면 3D 공간 내의 조직 및 상호작용을 시각화하고 정량화해야 하는 경우가 많습니다.  볼륨 전자 현미경 또는 볼륨 EM(vEM)은 Nature지에 2023년 주목해야 할 기술 중 하나로 선정되었습니다.  새롭게 떠오르는 볼륨 EM은 전자 현미경을 사용해 세포의 초미세구조, 조직 및 소규모 모델 유기체 등의 표면 정보 이상을 이미징하고, 미크론 ~ 밀리미터 볼륨 규모 및 나노미터 수준의 분해능으로 네이티브 상태 그대로를 관찰할 수 있는 다양한 이미징 접근 방식과 처리 기술을 의미합니다. 
당사의 볼륨 EM 솔루션을 통해 조직, 세포 및 소기관이 질병이나 다양한 실험 방법에 어떻게 반응하는지 관찰할 수 있습니다. 당사의 볼륨 EM 현미경은 광전자 융합현미경, 다중 플라즈마 이온 소스, 대면적 자동 연속 FIB SEM 밀링(스핀 밀 사용 시 최대 1mm), 실온 및 초저온 작동을 위한 통합 솔루션을 제공합니다. 초저온 전자 현미경(cryo-EM) 또는 초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)과 볼륨 EM을 결합할 경우 세포 초미세구조의 분자 상호작용을 직접 관찰할 수 있습니다.  
볼륨 전자 현미경 검사법
플라즈마 집속 이온 빔 SEM
실온 또는 초저온 조건에서 대용량 및 3D 분석을 위한 다목적, 고처리량 세포 FIB-SEM 단층 촬영. 최대 1 mm의 평면 밀링을 위한 스핀 밀 방식으로 넓은 영역에 대한 이미징 가능.
연속 블록 페이스 이미징
완전한 원위치(in situ) 마이크로톰 절편 생성 워크플로우. 다중 에너지 디컨볼루션 주사 전자 현미경(MED-SEM)과 결합하여 뛰어난 Z축 분해능 제공. 자동화와 사용 편의성으로 생산성을 향상시키고 대용량 시료를 위한 등방성 분해능 제공.
배열 단층촬영
자동 배열 단층촬영 기능을 추가하여 모든 Thermo Scientific SEM을 볼륨 EM으로 전환해 보십시오.
TEM 단층촬영
직관적이고 자동화된 틸트 시리즈, 단층촬영 재구성 및 분할을 위한 하드웨어 및 소프트웨어로, 단층촬영에서 이미징된 세포 내 구조의 3D 모양과 구성을 밝힐 수 있습니다.
Correlative 이미징을 위한 통합 형광 광학 현미경 검사법
Thermo Scientific iFLM Correlative 시스템은 고진공 챔버 내에 통합되어 실온 또는 초저온 조건에서 correlative light and electron microscopy(CLEM)을 위한 형광 이미징과 전자 이미징을 결합할 수 있습니다. 이 시스템은 관심 영역을 쉽게 타겟팅할 수 있도록 당사의 AutoTEM 밀링 소프트웨어에 연결할 수 있습니다.
FIB 단층촬영을 위한 Auto Slice & View 소프트웨어
Thermo Scientific Auto Slice & View 5 소프트웨어를 사용하면 고분해능 3D 이미지와 분석 맵을 자동으로 획득할 수 있습니다. 연속 절편을 밀링하고 시료에서 사용자 정의 관심 영역의 각 슬라이스를 이미징하여 데이터를 획득합니다.