Search Thermo Fisher Scientific
개요
AFS는 아프리카돼지열병 바이러스(ASFV)에 의해 발생합니다. ASFV는 집돼지, 혹멧돼지 및 강멧돼지 등을 감염시킵니다. 이 병은 건강한 동물과 병에 걸린 동물이 직접 접촉하는 경우, 또는 감염된 먹이를 통해 간접적으로 접촉하는 경우는 물론 생물학적 매개체(연진드기 등)를 통해서도 전이됩니다.
이 질병은 아프리카 남반구 및 이베리아 반도, 사르디니아의 풍토병입니다. 다른 유럽 국가(벨기에 1985년, 네덜란드 1986년)와 유럽 외부(카리브해 연안, 브라질)에서도 산발적으로 발병한 경우가 있습니다.
징후
ASF는 과급성, 급성, 아급성 및 만성 형태로 일어날 수 있으며 폐사율은 0 ~ 100%까지 다양합니다. 이는 돼지에 감염된 바이러스의 병독성에 따라 달라집니다. 급성 질병인지 알아볼 수 있는 특성은 3~7일의 짧은 잠복기를 거쳐 고열(최대 42°C)이 이어지고 5~10일 내에 폐사에 이르는 현상입니다.
가장 일관되게 나타나는 임상적인 징후는 식욕 부진, 우울증과 드러누워 지내는 행동 등입니다. 다른 징후 중에는 귀, 복부 및 다리 피부 출혈이나 호흡 곤란, 구토, 코 또는 직장에서 출혈을 일으키는 경우 등이 있으며 때로는 설사를 하기도 합니다. 발병 시 최초의 징후로 임신 중절(유산)이 발견되는 경우도 있습니다. 만성 질병인지 알아볼 수 있는 특성은 체중 감소, 관절 부종과 호흡기 문제 등입니다. 이 질병이 이런 형태를 띠는 경우는 집단 발병 시에는 극히 드뭅니다.
인체 보건 위험
ASF는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지 않습니다.
경제적 영향
돼지 무리에 미치는 영향은 변종의 유형에 따라 다양하게 나타날 수 있습니다. 폐사율이 100%에 근접하기도 하고 진단하기 어려울 정도로 병독성이 낮아 격리에만 그치는 경우도 있습니다. 집단 발병이 일어난 지역 또는 국가에서는 돼지 농가와 관련 산업에 재정적, 물리적으로 엄청난 피해가 초래되기도 합니다.
예를 들어 몰타와 도미니카 공화국에서는 이 병이 발병하자 전국의 돼지를 모두 몰살해야 했습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
아우제스키병은 Pseudorabies virus(PRV, 가성광견병 바이러스)라는 헤르페스 바이러스에 의해 유발되는 전염성 바이러스 질병입니다. 가장 흔한 형태로는 급성 열성 증후군이 있으며 주로 돼지(주된 바이러스 병원소)에게 영향을 미치지만 다른 동물 종 또한 이 병에 취약합니다.
이 바이러스는 기도, 신경계 및 임신한 암퇘지, 태아 등으로 전파됩니다. 이 질병은 전 세계 도처에서 빈번하게 발생하므로, 경제적으로 상당한 타격을 줍니다.
징후
임상 징후는 감염된 동물의 연령 및 생리적 발달 상태에 따라 달라집니다. 새끼 돼지의 경우, 이 질병은 신경 질환(선회운동, 발작)을 유발하고, 곧 폐사로 이어집니다. 성장 중인 동물의 경우, 주로 호흡기와 위장 문제를 유발하여 성장을 지체시킵니다. 암퇘지의 경우, 유산과 같은 생식 문제, 열 재발, 새끼의 저체중이 관찰되었습니다. 공기 중 바이러스에 노출된 후에는 체내에 잠복 상태로 남아 있으면서 스트레스를 받거나 면역이 억제되면 바로 재활성화될 수도 있습니다.
인체 보건 위험
실제 사례는 드물지만 아우제스키병은 감염된 동물에서 인간으로 전염될 수 있습니다.
경제적 영향
돼지 무리에서 PRV 감염이 확산되면 돼지 축산업에 심각한 경제적 손실을 유발할 수 있습니다. 이 질병 발병에 의한 잠재적인 경제적 손실을 최소화하고 감염의 확산을 막으려면 조기 발견을 위한 민감도와 특이도가 높은 검사가 필수적입니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
역학
운동성 나선형 박테리아로서 돼지 설사병(출혈성 설사 또는 출혈성 장염으로도 지칭)의 원인균입니다. 이 세균은 돼지를 감염시키지만, 쥐, 생쥐, 개, 새와 같은 다른 동물 종이 돼지 대변에 접촉한 경우에 일과성 무증상 감염을 유발할 수도 있습니다.
이 질병은 돼지 사육이 발달한 모든 국가에서 발견됩니다. 주로 비육 단계의 돼지에게 이 질병이 발생하지만, 암퇘지와 젖을 뗀 새끼 돼지도 징후를 나타낼 수도 있습니다. 가장 일반적인 감염 경로는 감염된 동물이 무리에 들어오는 것이지만, 생쥐가 작은 접종물(102 CFU)을 통해 감염되고 나서 6개월 동안 계속 세균을 분비할 수 있기 때문에 생쥐도 중요한 역할을 할 수도 있습니다.
징후
브라키스피라 감염증의 주요 징후로는 설사, 체중 감소, 성장 지연과 함께 가장 심각한 상태에서는 탈수 등이 있습니다.
경제적 영향
돼지 설사병은 폐사율이 높고(단위 사육장 당 최대 50%) 더 심하게는 성장 지연(28일까지 도축 지연) 및 치료 비용 때문에 경제적으로 심각한 영향을 초래합니다. 또한, 치료된 동물이 이 세균을 계속 분비할 수 있기 때문에 위험합니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
CSF는 돼지 및 야생 멧돼지의 전염병 중에서 아프타열(aphthous fever) 다음가는 가장 심각한 질병으로 간주됩니다. 이 병은 돼지 축산에 심각한 위협을 가하며, 사회경제적인 타격도 큽니다.
이 병은 플라비바이러스 과의 Pestivirus 속에 속하는 외피 보유 RNA에 의해 발생합니다. CSF는 인간에게 전염될 수 없고, 감염시키는 바이러스의 독성과 동물의 성장 단계에 따라 다양한 방식으로 증상이 나타납니다.
어떤 경우에든 CSF가 의심될 때 이를 확진 또는 배제하려면 반드시 연구소 테스트(바이러스학 및/또는 혈청학)를 거쳐야만 합니다.
징후
과급성 형태로 병에 걸리면 사실상 아무런 징후가 없는 상태에서 48시간 이내에 죽음에 이를 수 있지만, 좀 더 보편적인 급성 형태로 병에 걸리면 첫 단계로 고열(최대 42°C) 증상이 발생하여 알아보기 쉽습니다. 이 단계에서 병에 걸린 동물은 무기력증에 빠지고 먹이를 먹지 않으며 눈에서 점액질의 분비물이 나오는 결막염 증상을 보입니다.
또한, 이 질병은 위장과 호흡기 문제, 혈액 상태 불균형, 신경 장애를 일으킵니다. 감염된 동물은 5~15일 이내에 폐사합니다. 이 징후 중 일부는 다른 많은 돼지 질병과 혼동할 수 있으며, 이로 인해 CSF를 진단하기 어렵습니다.
이 병은 만성 형태로 걸리면 이보다 더 서서히 퍼지는 특성을 보입니다. 징후가 심하지 않은 편이고 감염되더라도 몇 주에서 몇 달에 이르는 동안 생존할 수 있기 때문입니다. 그 외에도, 다른 동반된 질병이나 감염이 감별 진단을 더 복잡하게 만들 수도 있습니다.
인체 보건 위험
전통적인 돼지열병(CSFV)은 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지 않습니다.
경제적 영향
돼지 무리에 CSFV가 존재하는 경우 육류 생산 업체에 심각한 경제적 타격을 입힐 수 있습니다. 질병으로 인하여 광범위한 동물 폐사가 발생할 수 있으며, 이외에도 육류 수출에 무역 제한 규정이 적용되기 때문입니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
크립토스포리디움증은 감염된 동물의 대변으로 배설된 장 내의 미세한 기생충에 의해 발생합니다. 이 병은 세계 전역에서 발견됩니다. 병원균인 기생충이 흔히 다른 장병원체와 상호작용을 주고 받아 새끼 돼지, 새끼 염소, 새끼 양과 망아지 등 갓 태어난 가축의 설사병과 장관 손상을 일으킵니다. 여러 연구 조사 결과 코로나바이러스 및 로타바이러스 등 다른 항원과 동시에 감염되는 경우 더 심각한 설사 증상을 유발할 수 있는 것으로 밝혀졌습니다.
크립토스포리디움증은 보통 폐사율이 낮은 편이지만 다른 요인이 합쳐지면 치명적일 수 있습니다. 예를 들어 초유 또는 우유 섭취량이 적어 체력이 결핍된 상태, 다른 병원균에 동시 감염된 상태 또는 기상 상태가 좋지 않아 오한 증상이 있는 경우 등이 대표적입니다.
이 질병의 전염은 한 동물에서 다른 동물에게 직접적으로 일어날 수도 있고, 주변 환경 오염으로 간접적으로 일어날 수도 있으며 배설물에 의한 물 또는 공급 먹이의 오염이나 인간에 의해 전염되는 경우도 있습니다. 송아지가 감염된 경우 빠르면 생후 5일만에도 감지할 수 있으며, 생후 5 ~ 15일 사이에 설사증이 발생합니다. 소형 반추 동물의 경우 이 병에 감염되면 심한 설사 증상이 발생할 수 있으며 그 결과 생후 4~10일 가량 된 새끼 양이나 생후 5~21일 가량의 새끼 염소는 폐사율이 높습니다.
크립토스포리디움증은 돼지에게 중요한 장 병원균으로 간주되지 않는 경우가 대부분이지만, 감염되는 연령대 범위가 더 넓으며(생후 1주일부터 출시 가능한 상태까지) 감염된 돼지가 이유 후(젖을 뗀 후) 흡수 불량성 설사를 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 망아지의 경우 크립토스포리디움증 발병 사례가 적은 편이지만 감염되는 경우는 대개 생후 5~8주차입니다.
징후
크립토스포리디움증의 징후는 설사가 며칠간 이어지거나 체중이 크게 감소하고 쇠약해지며 무감각한 상태가 되고, 식욕부진과 탈수 증상을 보이는 것 등입니다.
인체 보건 위험
Cryptosporidium은 면역 능력이 있는 사람(예: 어린이)에게 비바이러스성 설사를 유발하는 흔한 원인이며 면역력이 약화된 사람이 걸리면 건강을 심하게 해칠 수 있습니다. 감염된 동물은 인간에게 직접적으로 질병을 옮길 수 있으며, 크립토스포리디움증은 감염된 동물의 배설물로 오염된 표면이나 음용수를 통해 전염될 위험도 있습니다.
개요
FMD는 전염성이 매우 높은 질병으로 발굽이 갈라진 동물은 무엇이나 영향을 받으며 전 세계에 널리 퍼져 있는 병입니다. FMD는 돼지수포병(SVD)과 같은 다른 수포성 질병과 임상적으로 구분할 수 없습니다. 이 바이러스는 Picornaviridae 과의 Apthovirus 속에 속합니다. FMD 바이러스는 O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1의 7가지 혈청형이 있습니다. 한 가지 혈청형에 의해 감염되었다고 해서 다른 혈청형에 면역성이 생기는 것은 아닙니다.
가축화된 동물종 중에서 소, 돼지, 양 및 염소가 FMD에 걸리기 쉬운 종입니다.
징후
FMD의 임상적인 징후는 발과 구강 안쪽 및 주변, 암컷의 경우 유선에 수포(작은 물집)가 생기는 현상입니다. 특히 돼지의 경우 콧구멍 안쪽이나 사지 압점에도 수포가 발생할 수 있습니다.
주로 감염된 동물과 감염될 수 있는 동물이 접촉하는 경우 병이 전이됩니다. 이 바이러스는 감염이 급성 단계로 진행되는 중에는 공기 떠돌아 다닐 수도 있습니다.
인체 보건 위험
FMD는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지 않습니다.
경제적 영향
FMD가 발생하면 축산 업계의 사활에 대단히 중대한 위협이 될 수 있습니다. 가축 무리를 도태시켜야 하고, 감염된 지역에서 육류 수출을 제한해야 하기 때문입니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
HEV는 헤페바이러스(Hepeviridae) 과에 속합니다. HEV는 4가지 유전자형으로 구분되는 한 가지 혈청형을 가지고 있습니다. 이 중 유전자형 3, 4형만이 돼지를 감염시키는 것으로 밝혀졌습니다. 유전자형 3은 선진국에서 사육되는 돼지에게 가장 흔히 나타나는 유전자형입니다.
돼지에 감염되더라도 대부분 증상이 나타나지 않습니다. 돼지에서 소변과 분변을 통해 바이러스가 배출됩니다. 이 바이러스는 돼지의 근육 조직과 일부 장기에 축적되는 것으로 알려져 있습니다.
징후
잠재적 징후에는 식욕 부진, 천식, 고열(약 41°C) 및 심각한 신경 증상 등이 포함됩니다.
인체 보건 위험
인간에게 HEV가 감염되면 무증상성으로 경과가 진행되지만 또한 급성으로 나타날 수도 있습니다. 급성 E형 간염은 심각한 질병으로서 임상 증상은 A형 감염과 유사하게 나타나며 사망률은 0.5%–4.0% 범위에 있는 것으로 알려져 있습니다.
인간의 HEV 감염은 HEV 발병 지역을 여행한 사람에게서만 발생하는 것으로 그동안 여겨져 왔습니다. 그러나 최근에는 비발병 지역에서 여행과 관련성이 없는 산발적인 HEV 감염의 증가가 보고되고 있으며 사육장 돼지로부터 인간에게 전염됨을 보여주는 증거가 계속 늘어나고 있습니다. 대부분의 국가에서 돼지의 HEV 감염 유병률 및 이에 따라 소비자에 미치는 위험에 관해 알려진 정보는 많지 않습니다. 따라서 조기 단계에서 잠재적인 식품 안전성 문제를 예방하기 위해 더 많은 정보를 확보하고 관련 질병 관리 전략을 시행할 필요가 있습니다.
경제적 영향
돼지에서 대부분의 감염은 무증상성이며 돼지 사육자에게 미치는 경제적 영향은 낮습니다. 돼지의 HEV 감염은 식품 안전 문제를 야기할 가능성이 있습니다. 인간의 보건 비용에 미치는 영향에 관해서는 더 많은 정보가 필요합니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
역학
L. intracellularis는 증식성 장염(PE)의 감염성 병원균인 세포내 절대 기생성 그램음성 바실러스(bacillus)입니다. PE는 돼지에서 가장 많이 발생하지만, 말, 닭, 토끼에서도 발병할 수 있습니다. 돼지의 경우, PE는 일반적으로 생후 6-20주에 발병하는 경향이 있지만, 더 어린 연령이나 생후 수년 된 돼지에게도 발병할 수 있습니다.
PE는 대부분 만성으로서 잿빛 설사와 성장 지연을 유발합니다. 때때로 급성 형태가 나타나며, 이때에는 위장관 출혈(검정색 무른 변)이 나타난 후 폐사에 이르기도 합니다. PE는 전 세계 도처에서 돼지에게 발견되며 경제적으로 큰 타격을 줍니다.
징후
PE는 내장 상피 세포의 증식으로 인한 소장(및 때로는 대장)의 점막 비후를 특징으로 하는 질병군을 지칭합니다. 그 결과, 상피 조직은 배상세포가 없어 미성숙하게 되고, 때로는 외상 점막 손상이 나타나기도 합니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
Mycoplasma hyopneumoniae은 전세계적으로 발생하며 지속적인 마른 기침, 성장 속도 저하, 산발적 호흡 곤란 등을 특징으로 하는 돼지의 만성 감염성 폐렴을 유발합니다. M. hyopneumoniae은 어미, 같은 무리의 개체 또는 다른 연령이 더 많은 돼지에 대한 노출로부터 그리고 감염된 보균 돼지의 기침 및 비강 대 비강 접촉에 의해 전염될 수 있습니다.
징후
M. hyopneumoniae의 주된 징후는 기침이며 이 질병이 발생한 무리에서 질병률은 높지만 대체로 폐사율은 낮습니다.
인체 보건 위험
M. hyopneumoniae는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
M. hyopneumoniae은 특히 돼지 인플루엔자 바이러스(SIV) 또는 돼지 생식기 호흡기 증후군(PRRS)이 발생한 경우 심각한 경제적 부담이 될 수 있습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
Mycobacterium avium은 M. avium 복합체(MAC)에 속하며 28가지 혈청형으로 구분됩니다. 혈청형 1-6, 8-1 및 21은 M. avium subsp. avium(MAA)에 속하며 이들 대부분은 인간과 돼지 모두를 감염시킬 수 있습니다. 돼지의 MAA감염은 대부분 무증상성입니다. 육안으로 확인 가능한 유일한 징후는 대부분의 동물의 림프절에서 나타나는 육아종 병변입니다.
현재 돼지 MAA 감염은 도축 시 림프절의 촉진과 절개로 진단합니다. 이러한 기존의 방법은 불리한 점이 있는데 MAA가 병변 없이도 림프절에서 분리되는 경우가 있으며 따라서 기존의 방법으로는 이러한 감염된 동물이 검출되지 않기 때문입니다. 이 밖에도 Rhodococcus equi와 같은 비마이코박테리아 종 감염이 육아종 병변을 보일 수 있기 때문에 동물에 대한 잘못된 진단으로 이어지는 경우도 있습니다. 더욱이 현재 검출 방법은 번거롭고 시간이 많이 소요됩니다.
혈청학에 기초한 위험 기반 MAA 감시를 통해 MAA 관리를 개선하고 M. avium 관련 무리의 건강 상태를 향상시킬 수 있습니다. 혈청 검사를 사용하면 무리 내의 MAA 감염을 기존 방법보다 더 효율적이고 효과적으로 관리할 수 있습니다.
징후
일반적인 징후로는 점진적 쇠약, 무기력, 허약, 식욕 부진, 오르락 내리락하는 경미한 발열 등이 있습니다.
인체 보건 위험
일부 연구에서 돼지에서 사람으로 동물원성 전염 가능성을 제시하였는데 이 병원균에 의해 면역이 결핍된 개인에 다양한 범위의 증상을 유발하고 면역력이 있는 사람에게는 폐질환을 유발할 수 있는 것으로 나타났습니다.
경제적 영향
돼지에서 대부분의 감염은 무증상성이며 돼지 사육자에게 미치는 경제적 영향은 낮습니다. 인간에 대한 MAA 감염의 유병률 및 인간의 보건 비용에 미치는 영향에 관해서는 더 많은 정보가 필요합니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
역학
Pasteurella multocida는 비운동성, 무포자, 피낭성 그램음성 구상간균입니다. 이 세균은 수의학에서 가장 중요한 종입니다. 또한, 다양한 동물종의 호흡기와 소화기관의 점막에 기생하는 기생생물 또는 사물기생균입니다. 이 세균은 대개 스트레스를 받으면 발병하게 됩니다.
전세계에 걸쳐 발견되는 이 종은 조류 콜레라와 돼지, 토끼 및 소형 반추동물의 위축성비염, 솟과 동물의 출혈성 폐혈증, 반추동물과 돼지의 폐렴 그리고 육식동물, 설치류 및 토끼목 동물의 호흡기 질병의 원인이 됩니다. 독소생성균(피부괴사성)인 P. multocida는 돼지와 토끼의 기도에 있는 결합 조직을 분해하는 단백질을 발현합니다.
징후
브라키스피라 감염증의 주요 징후로는 설사, 체중 감소, 성장 지연과 함께 가장 심각한 상태에서는 탈수 등이 있습니다.
경제적 영향
돼지 설사병은 폐사율이 높고(단위 사육장 당 최대 50%) 더 심하게는 성장 지연(28일까지 도축 지연) 및 치료 비용 때문에 경제적으로 심각한 영향을 초래합니다. 또한, 치료된 동물이 이 세균을 계속 분비할 수 있기 때문에 위험합니다.
역학
사산, 미이라화, 배아 폐사 및 불임(SMEDI)은 전세계적으로 많은 국가에서 흔히 발견되는 돼지의 전염성 질병입니다. 이 질병은 Parvoviridae 과에 속하는 단가닥 DNA 돼지 파르보바이러스(PPV)에 의해 유발됩니다. 이 감염은 하나 이상의 태아에서 시작된 후 자궁 내부에서 대부분의 새끼에게 전염되므로, 살아 있는 새끼 돼지가 미이라화된 태아와 함께 태어날 수도 있습니다.
징후
발병한 적이 없는 임신한 암퇘지에게 감염될 경우 PPV는 사산, 미이라화, 배아 폐사, 불임, 불규칙적 발열 반복, 새끼 크기의 감소 등을 유발합니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
역학
PCV2는 Circoviridae 과의 Circovirus 속으로 분류되는 DNA 바이러스입니다. 이 바이러스는 이제 이유1후 전신 소모성 증후군(postweaning multisystemic wasting syndrome, PMWS)을 유발하는 주요 감염원으로 인식되고 있습니다. PCV2는 주로 대변과 소변에서 분비되지만, 기관지 및 코 분비물에서도 발견됩니다. 주로 건강한 바이러스 보유 동물과 병든 동물을 통해 수평으로 전염됩니다.
징후
주요 징후는 기력 소모, 가쁜 호흡, 설사, 황달 등이 있으며 이러한 징후들은 종종 중복감염균과 연관되기도 합니다. PMWS는 생후 5-18주 연령의 젖을 뗀 새끼 돼지에게 발생하고, 암퇘지에서는 유산, 사산, 조산과 같은 생식 문제가 관찰된 바 있습니다.
유병률 및 무리에 미치는 영향
PMWS는 전세계적으로 발견되며(유럽, 북미, 아시아의 많은 국가) 번식 능력에 미치는 영향으로 인해 심각한 경제적 손실을 유발합니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
돼지 유행성 설사병(PED) 바이러스는 중국과 유럽 국가에 가장 많이 확산되어 있으며 미국에서는 , 2013년 4월에 최초로 진단되었습니다. 이 질병은 돼지에만 발생하며 전염성 위장염(TGE)의 원인 바이러스와 유사한 코로나바이러스에 의해 유발됩니다. 이 바이러스는 동물의 내장 융모를 손상시켜 심한 급성 설사를 유발하며 이는 모든 연령의 돼지들 사이에서 빠르게 전염됩니다. 취약한 개체군에서 설사의 급성 발병은 최대 100%의 암퇘지에서 나타나며 다음과 같은 두 가지 임상 시나리오로 이어질 수 있습니다. PED I형은 성장기 돼지에게 발생하며 PED II형은 젖먹이 돼지에서 성숙한 암퇘지까지 모든 연령의 동물에서 발생합니다. 설사는 최대 14일간 지속될 수 있으며 젖먹이 돼지에서 60-100%의 폐사율이 나타나기도 합니다.
전염은 주로 직접적인 분변-경구 경로를 통해 일어나며 이 질병의 확산에 관여하는 매개체나 병원소는 없는 것으로 알려져 있습니다. 또한 의류, 작업자 또는 운송 차량을 통해 간접적으로 전염될 가능성도 있습니다.
징후
PED의 임상 징후는 TGE 발병과 매우 유사하며 주로 수양성 설사와 구토, 발열, 배앓이 및 폐사 등이 돼지의 연령별로 다르게 나타납니다. PED는 대개 TGE보다 농장에서 더 느린 속도로 확산되며 3-4일의 더 긴 잠복기와 연관됩니다. PED와 TGE는 유사한 코로나바이러스에 의해 유발되지만 각각의 바이러스 감염에 대한 , 교차 면역은 제공되지 않습니다.
인체 보건 위험
PED는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
돼지 유행성 설사병은 감염성과 폐사율이 높으며 돼지 생산량이 감소하기 때문에 막대한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 치료 및 생물 보안 비용 등으로 인한 추가적인 금전적 손실도 발생할 수 있습니다. 소비자는 또한 돼지 고기 가격 상승으로 인한 경제적 부담을 안을 수 있습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
PRRS는 돼지(멧돼지 포함)에서 발생하는 전염성 강한 질병입니다. 이 질병은 아르테리바이러스(Arterivirus) 과에 속하는 바이러스에 의해 유발되며 이 바이러스에는 또한 말 동맥염 및 원숭이 출혈성 열의 원인 병원체가 포함되어 있습니다. PRRS 바이러스는 표면에 2가지 이상의 막 단백질이 있는 소형(50–60 nm) 외피 보유 RNA 바이러스로, 이 막 단백질은 감염된 돼지에서 검출된 혈청 반응을 유도하는 항원인 것으로 추정됩니다.
PRRS 바이러스는 면역억제 활동이 있으며 폐 안에서 복제되면서 대식세포를 죽입니다. 이는 다른 감염성 바이러스와 세균에 대한 폐의 저항력을 약화시키는 데 일조할 가능성이 높습니다. 바이러스성 입자는 코 분비물, 대변, 정자뿐 아니라 유산된 태아 조직과 태반을 포함하여 모든 신체 분비물에서 분비됩니다. 이 질병은 전 세계 전역에 퍼져 있고, 특히 축화된 돼지에 영향을 줍니다.
징후
이 바이러스는 호흡기 및 인플루엔자 유사 증상과 함께 생식력 문제, 유산 및 저체중 개체의 출산을 유발합니다
인체 보건 위험
PRRS는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
PRRS는 돼지 축산업에서 경제적으로 가장 막대한 손실을 초래하는 질병 중 하나입니다. 감염된 동물의 번식율 및 체중 증가 능력의 감소는 농장 운영에 막대한 경제적 손실로 이어질 수 있습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
상대적으로 새로운 유형의 바이러스인 PRCV는 약 10년 전 유럽에서 최초로 발견되었는데 현재는 전세계 대부분의 국가에서 발병하고 있습니다. PRCV는 호흡기로 전파되는 질병으로서 장거리 전이 능력이 있어 PRCV가 없는 무리를 유지하기는 매우 어렵습니다.
PRCV는 모든 연령의 돼지를 감염시키며 이 질병의 전염은 직접 접촉 또는 공기 매개 경로를 통해 일어납니다. 무리 내 감염의 시기 및 정도는 계절, 돼지 개체군 밀도, 농장간 거리 등에 의해 크게 영향을 받을 수 있습니다.
징후
PRCV에 감염된 돼지는 몇 시간 지속되는 일시적인 기침이 나타날 수 있습니다. 이 질병은 종종 PRRS, 마이코플라즈마, 인플루엔자 등과 동반 감염된 형태로 나타나지만 이 질병이 이러한 감염 시나리오에 어떠한 역할을 하는지는 분명하지 않습니다.
인체 보건 위험
PRCV는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
개요
로타바이러스는 전세계 돼지 개체군에 영향을 주며 수유기 및 젖을 뗀 돼지에 설사를 유발하면서 다른 건강 인자와 합병증이 발생하지 않는 한 발병률은 높지만 낮은 폐사율을 보입니다. 전염성 장염 또는 살모넬라증과 같은 다른 설사성 질병과의 복합 감염이 발생하면 더욱 심한 임상 징후와 더 높은 폐사율로 이어질 수 있습니다.
로타바이러스는 항원의 차이에 따른 7가지 혈청군(A, B, C, D, E, F, G)으로 감별되며 이중 4가지(A, B, C, E)가 직접적으로 돼지에 영향을 줍니다. A형이 가장 잘 알려져 있고 혈청군 중에서 유병률이 가장 높으며 C형은 질병의 발병과 연관되어 있습니다. 로타바이러스는 규모가 큰 무리 내에서 지속적으로 순환 발생할 가능성이 가장 높으며 무리 내 어린 돼지도 오염된 환경 또는 감염된 개체에서 흘린 바이러스를 통해 이 질병에 노출됩니다.
로타바이러스는 분변-경구 경로를 통해 전염되며 일단 경구로 침투하면 소장으로 이동하여 융모의 끝에 위치한 상피 세포를 손상시켜 융모 위축을 유발합니다.
징후
로타바이러스 감염의 주요 징후는 흰색 내지 노란색 설사로서 대체적으로 돼지에 능동 면역이 형성될 때까지 수일간 지속됩니다. 추가적인 징후로는 중등도의 탈수와 구토가 있습니다. 발병률은 차이가 크며 사육장과 축사가 양호한 상태에 있는 경우 폐사율은 대체적으로 낮습니다. 그러나 사육장 상태가 좋지 못하고 추위에 노출되어 있거나 동반 질병이 연관된 경우 이러한 비율은 증가할 수 있습니다.
인체 보건 위험
로타바이러스는 동물 유행병으로 간주되며 인간에게 전염될 수 있습니다.
경제적 영향
돼지 설사병에 의한 발병률, 폐사율 및 치료 비용의 증가와 성장률의 저하로 심각한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다.
개요
살모넬라증은 살모넬라균에 의해 발생하는 감염병입니다. 살모넬라증의 발생은 전세계 국가에서 확인되었지만 집약적 축산업 지역에 있는, 특히 돼지, 송아지 및 일부 가금류에서 가장 유병률이 높은 것으로 나타났습니다.
이 질병은 모든 가축에 영향을 미칠 수 있으나 어린 동물과 임신 중이거나 수유 중인 동물이 가장 취약합니다. 관찰되는 임상 징후로는 유산, 관절염, 호흡기 질병, 급성 폐혈증 등이 있습니다. 고열과 함께 출혈성, 수양성 설사를 동반하는 장 질병이 임상적으로 가장 흔하게 나타납니다.
많은 동물, 특히 돼지, 소, 가금류 등이 감염될 수 있지만 임상적인 증상은 나타나지 않을 수도 있습니다. 이러한 동물은 무리들 사이에서 감염의 확산과 관련한 주요 원인일 수 있으며 또한 식품 오염과 인체 감염의 원인일 수도 있습니다.
징후
대표적인 임상 징후로는 고열과 심한 수양성 설사 등이 있으며 이로 인해 탈수가 급속히 진행됩니다. 이러한 설사는 대부분 악취가 심하며 혈액과 점액이 섞여 있을 수 있습니다. Salmonella는 위장관 손상을 유발하고 전신에 영향을 미치는 독소를 생산합니다. 위장관 내벽에 어느 정도의 손상이 일어나면 이 세균이 혈류로 침입하면서 폐혈증을 일으키고 뇌, 폐, 관절, 자궁(임신 소에서 유산 유발) 및 기타 장기로 확산될 수 있습니다.
인체 보건 위험
살모넬라증은 인간에게 심각한 임상 증상을 유발할 수 있는 가장 중요한 동물원성 질병 중 하나입니다. 돼지, 소, 가금류 및 계란 등이 이러한 Salmonella 감염의 중요한 원인으로 인식되고 있습니다. 이러한 질병은 인간 건강에 커다란 위협을 안겨 줍니다. 식용 동물의 Salmonella 감염은 인간 Salmonella 감염의 주요 원인으로 생각되기 때문에 공중 보건에 중요한 영향을 미칩니다.
경제적 영향
살모넬라증은 전세계 축우 업계에 심각한 경제적 영향을 미칩니다. 가축 폐사, 치료 비용, 유산, 생산량 감소, 우유의 폐기 처분, 소비자 신뢰 저하 등이 모두 Salmonella로 인해 축우 업계가 부담하게 되는 비용으로 나타납니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
돼지 델타 코로나바이러스(SDCoV)는 2012년 홍콩의 돼지에서 처음 발견된 새로운 바이러스입니다. 이 바이러스에 대한 두 번째 보고는 2014년 2월 미국에서 있었습니다.
SDCoV는 돼지 유행성 설사병(PED) 및 전염성 위장염(TGE)과 같은 과의 바이러스로 인해 발생합니다. 이 바이러스는 장내의 융모를 손상시킴으로서 흡수할 수 있는 표면을 감소시켜 체액 손실과 탈수를 일으킵니다. 초유 면역은 새끼 돼지를 보호합니다.
징후
PEDV, TGEV 및 SDCoV는 돼지에서 설사, 발열 및 구토를 특징으로 하는 급성 및 전염성 장 질병을 유발합니다. SDCoV 감염은 임상적으로 PED 및 TGE와 유사하며 PED 및 TGE와는 다릅니다. SDCoV 감염은 모든 연령층에서 설사와 구토를 일으키고 수유기에 있는 돼지의 사망을 유발하지만 사망률은 PED의 경우보다 낮게 나타납니다.
이 바이러스는 오염된 구토물 및 설사에 노출되면 쉽게 전염될 수 있으므로 축사 및 운송 차량의 환경 시료를 검사하여 생물 보안을 제어하면 농장에서의 질병 발생을 예방할 수 있습니다.
인체 보건 위험
SDCoV는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
돼지 델타 코로나바이러스 감염은 돼지가 심각한 사망 및 돼지 생산 측면에서의 손실을 일으킬 수 있어 상당한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 또한 치료 및 생물 보안 비용 등으로 인한 추가적인 금전적 손실도 발생할 수 있습니다. 소비자는 돼지 고기 가격 상승으로 인한 경제적 부담을 안을 수 있습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
Brachyspira hyodysenteriae는 돼지 설사병으로 알려진 질병을 유발하며 돼지의 대장에 발생하는 점액혈액성 설사병입니다. B. hyodysenteriae는 대장 내에서 자라 표피 점막의 퇴행 및 점액 과다분비를 유발하고 점막 표면 여러 곳에 출혈점이 나타납니다. 점막에서 소장으로부터의 내생 분비물의 재흡수 능력이 저하되면서 설사가 발생합니다.
B. hyodysenteriae는 감염된 분변의 경구 침투를 통해 전염되거나 보균 돼지가 장기간 병원균을 분변에 흘려 전염될 수 있습니다.
징후
B. hyodysenteriae의 감염 징후로는 주로 발열, 점액성 설사, 식욕 부진, 탈수, 쇠약, 극심한 허약 등이 나타납니다.
인체 보건 위험
B. hyodysenteriae는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
돼지 설사병에 의한 발병률, 폐사율 및 치료 비용의 증가와 성장률의 저하로 심각한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다.
역학
돼지 인플루엔자는 돼지에게 전염성이 매우 강한 바이러스 감염병입니다. 이 감염은 동물이 바이러스성 입자가 함유된 분비물과 접촉할 때 전염되고, 특히 기침, 재채기, 콧물 방출로 인해 생성된 에어로솔을 통해 감염됩니다.
징후
돼지 인플루엔자 바이러스(SIV)는 기침, 재채기, 콧물, 높은 직장 온도, 무기력, 호흡 곤란, 식욕 부진 등을 특징으로 하는 호흡기 질병을 유발합니다. 경우에 따라, SIV 감염은 생식 문제와 유산을 일으킬 수도 있습니다.
이 바이러스 감염의 징후 및 콧물 분비는 감염 후 24시간 내에 시작될 수 있습니다. 일반적으로 폐사율은 낮지만, 이환율은 100%에 이를 수 있고, 2차 세균 중복감염은 SIV 감염 징후를 악화시킬 수 있습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
SVD는 돼지에게서 전염성이 높은 질병이며 이 병을 일으키는 바이러스(SVDV)는 Picornaviridae 과 Enterovirus 속에 속합니다. 이 질병에 걸리면 증상은 심하지 않은 경우가 많지만, 세계동물보건기구(OIE) 목록 A에 오른 질병이며 구제역(FMD)과 임상적으로 구분할 수 없는 병이기도 합니다. 이 때문에 SVD가 발병하면 연구소에서 진단하여 FMD가 아니라고 확인해줄 때까지 FMD인 것으로 가정합니다.
이 바이러스는 돼지의 코와 입에서 나오는 분비물을 통해 주변 환경으로 퍼질 수 있으며 배설물에서도 발견됩니다.
징후
SVD는 보통 감염된 동물의 제관대(coronary band), 발꿈치 및 때로는 입술, 혀, 주둥이 및 젖꼭지에 수포가 나타나는 것을 보면 알 수 있습니다.
인체 보건 위험
SVDV는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
SVD가 발병하면 육류 생산 업계에 중대한 경제적 타격을 입힐 수 있습니다. 질병을 제거하기 위해 감염된 돼지 무리를 도태시켜야 하기 때문입니다. 육류 수출업에도 일시적으로 무역 제한 규정이 적용될 가능성이 높습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
톡소플라즈마증은 원생 기생충인 Toxoplasma gondii에 의해 발생합니다. 이는 Sarcocystiidae 과에 속합니다. 톡소플라즈마 감염은 인간은 물론 다른 여러 종의 온혈 동물(예: 돼지, 양 및 염소) 사이에 널리 퍼져있습니다. 이 병은 세계 전역에서 발생하지만, 인간과 동물 군집에서의 발병률은 국가별로 크게 차이가 있습니다.
감염 경로는 조직 낭포, 타키조이트가 함유된 고기를 날로 먹거나 덜 익혀 먹었을 때, 또는 접합자낭으로 오염된 음식이나 물을 섭취하는 경우 등입니다. 톡소플라즈마에 감염된 육류 및 육류 가공품은 인간을 감염시키는 주요 근원으로 간주됩니다.
징후
대부분의 돼지 감염은 징후가 나타나지 않지만 톡소플라즈마증은 모든 연령대의 돼지에서 임상 징후를 보일 수 있습니다. 임상적으로 톡소플라즈마증은 수유기에 있는 돼지에서 가장 흔하게 보고되었습니다. 감염된 돼지는 폐사 또는 이미 병에 걸린 상태로 태어나거나 출생 후 3주 이내에 병에 걸리게 됩니다. 일부는 임상적으로 정상인 상태를 유지합니다. 톡소플라즈마증의 가장 흔한 임상 징후는 호흡 곤란입니다. 기타 임상 징후로는 발열, 전신 허약, 설사, 신경 징후 등이 있고 드물게 시력 손실이 나타납니다.
인체 보건 위험
인간의 경우에도 톡소플라즈마증에 감염되면 대부분 아무런 증상이 없습니다. 임상적인 징후는 주로 면역 반응이 억제된 사람에게서 찾을 수 있으며, 이 경우 이 병에 감염되면 심각한 신경 질환을 유발할 수 있습니다. 그러나 최근 연구 결과에 따르면 면역력이 있는 사람이 임상적 톡소플라즈마증에 걸리는 경우도 지금까지 통상 생각했던 것보다 잦을 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 생물학적 위험성 심사 위원회(Panel on Biological Hazards)에서는 톡소플라즈마증을 유럽 연합에서 과소 검출되고 과소 신고된 질병인 것으로 간주하고 있으며(EFSA J 583:1-64, 2007), 최근 Toxoplasma gondii과 병원성 베로사이토톡신 생산 Escherichia coli(VTEC)은 양과 염소 육류 검사에서 가장 중요한 생물학적 위험 요소라고 평가했습니다(EFSA J 11:3265, 2013).
플로리다 대학교 산하 Emerging Pathogens Institute에서는 톡소플라즈마증을 음식 유래 감염 중 2번째로 중대한 공공 보건 부담으로 평가했습니다(자체 발행한 위험 등급 평가: 공공 보건에 가장 큰 부담을 지우는 10가지 병원균-식품 조합(Ranking the Risks:The 10 Pathogen-Food Combinations with the Greatest Burden on Public Health)"을 참고하시기 바랍니다.
경제적 영향
톡소플라즈마증 전염병이 발병하면 인간에게 감염될 위험이 있기 때문에 육류 생산 업계에 치명적인 타격을 입힐 수 있습니다. 감염된 돼지 양 및 염소 무리를 감시하고 진단하는 것은 해당 동물의 혈청, 혈장 또는 육즙에서 Toxoplasma 항원의 존재 여부를 검사하면 간단하게 해결됩니다.
소형 반추 동물이 Toxoplasma 병에 걸리면 유산, 사산 또는 약한 새끼양의 출산 등으로 무리 수가 줄어드는 결과를 초래할 수 있습니다. 테스트 결과를 근거로 하여 적절한 조치를 시행하면 해당 무리의 건강 상태를 크게 개선할 수 있습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
전염성 위장염(TGE)은 돼지의 소장 내 융모 상피 세포를 파괴하여 융모 위축, 흡수 불량, 설사, 구토, 탈수 등을 유발합니다. 잠복기는 약 18시간이며 접촉 또는 에어로졸 노출을 통해 감염이 신속하게 확산될 수 있습니다.
원인 바이러스는 낮은 온도에서도 생존할 수 있기 때문에 이 질병은 겨울철에도 심하게 유행하는 경우가 많습니다.
징후
TGE의 임상 징후로는 구토, 다량 설사, 탈수, 심한 구갈 등이 나타날 수 있습니다. 생후 1주일 미만의 새끼 돼지에서 폐사율이 거의 100%인 반면 1개월 이상된 돼지는 이 질병으로 폐사하는 경우는 거의 없습니다. 임신한 암퇘지에서는 종종 구토와 설사가 나타나고 가끔씩 유산하는 경우도 있습니다.
인체 보건 위험
TGE는 인간 감염의 위험성이 있는 것으로 보이지는 않습니다.
경제적 영향
TGE는 비육 및 도축 직전 무리인 경우 중요성이 덜하지만 새끼 돼지 폐사율이 매우 높기 때문에 사육 무리에서 심각한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
개요
선모충증은 전세계적으로 발생하는 동물 유행병으로서 Trichinella 선충에 의해 유발됩니다. Trichinella 종 회충은 가축용 돼지를 포함한 다양한 종의 육식 동물과 초식 동물을 감염시킵니다. 현재까지 이 속에서 11가지 서로 다른 아종이 발견되었습니다. 유럽에서 중요성이 높은 종은 Trichinella spiralis, Trichinella britovi, Trichinella pseudospiralis 및 Trichinella nativa 등입니다. T. spiralis는 가축용 돼지가 이 유전자형에 높은 취약성을 보이기 때문에 주된 관심 대상입니다. T. britovi는 대부분 야생 동물에서 발견됩니다.
T. pseudospiralis는 비피낭성 종으로서 다른 종(T. spiralis 등)에 특징적으로 가지고 있는 피낭을 형성하지 않습니다. T. pseudospiralis의 또 다른 특징으로서 조류도 감염시킬 수 있습니다. T. nativa는 야생 동물에서 흔히 발견되며 한랭 기후에 적응성을 가진 종으로서 추위에 저항성이 있습니다. 포낭에 싸인 유충을 잡아 먹은 모든 포유류 종은 이 선충에 감염될 수 있습니다.
유럽 연합에서 선모충증은 충분하지 않은 관리 방식으로 소규모로 돼지를 사육하는 전통 방식의 사육지에서 흔히 발견됩니다. 때로 양호한 농장 관리 방식이 갖추어진 사육장에서도 발생하는 사례가 있습니다.
징후
가축 및 야생 동물에서 대부분의 감염은 진단되지 않고 지나갑니다. 사람을 제외하고 가축 도축 전 생체 검사를 통한 진단이 드물긴 하지만 설치류, 야생 동물 도체 또는 감염된 날고기를 섭취한 이력이 있는 경우 선모충증을 의심해 볼 수 있습니다.
인체 보건 위험
모든 Trichinella 종은 인체 보건에 영향을 줄 수 있습니다. 날고기 또는 덜 익힌 고기 섭취에 의해 인체에도 감염될 수 있습니다. Trichinella 감염의 초기 징후로는 설사, 구토, 피로, 발열, 복통 등이 있습니다. 후기에는 두통, 발열, 오한, 기침, 눈 부종, 관절통, 근육통, 피부 가려움, 설사 또는 변비가 나타날 수 있습니다.
감염이 많이 진행되면 환자에게 운동 감각의 실조가 나타날 가능성이 커지고 심장과 호흡 문제가 발생합니다. 일부의 경우 감염으로 사망할 수도 있습니다. 매년 최소 90명의 감염 사례가 유럽 연합과 EEA/EFTA 국가에서 보고되고 있습니다.
경제적 영향
유럽 연합에서는 매년 돼지 고기의 Trichinella 검사를 위해 수백만 유로를 지출하고 있습니다. 이러한 비용은 모든 돼지 도체에 대한 트리키넬라 검사를 요구하는 EC 규정 2075/2005가 2006년도에 발효되면서 더욱 증가할 전망입니다.
규제 요건은 국가마다 다릅니다. 사용자의 소재 지역에 따라 제품이 판매되지 않을 수도 있습니다.
수의학 용도로만 사용하십시오.
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.