Search Thermo Fisher Scientific
자동시료주입기 바이알 마개에는 플러그, 스냅 캡, 격막, 스크류 캡, 크림프 캡이 있으며, 이들은 품질, 신뢰성, 일관성을 인정 받았습니다.
스크류 캡은 불활성 밀폐 밀봉을 제공하며, 시린지(syringe) 바늘로 직접 관통하여 시료에 접근할 수 있도록 합니다.
격막이 있는 스냅 캡은 엄지의 압력만으로도 효과적으로 증발 저항(evaporation resistance)을 제공합니다.
주석 플레이트(tin plate) 캡 또는 주석 플레이트와 알루미늄 두 부분으로 구성된 캡(격막이 있거나 격막이 없는 형으로 제공). 두 부분으로 구성된 캡에는 알루미늄 스커트가 있어 마개를 쉽게 크림프하고 제거할 수 있습니다.
특수 애플리케이션을 위해 디자인된 바이알 격막(septa). 20mm 자성(magnetic) 및 비자성(nonmagnetic) 크림프 씰 모두와 함께 사용할 수 있습니다.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.