Search Thermo Fisher Scientific
GC, LC 및 LC-MS 애플리케이션과 자동시료주입기 요건에 맞는 바이알과 마개를 선택할 수 있습니다.
다양한 방식으로 시료의 청결도, 안전성 및 무결성을 보장해 주는 혁신 기술을 적용한 다양한 범위의 고품질 바이알 및 마개를 제공합니다.
이들 일반적인 바이알과 마개는 대부분의 표준 HPLC 및 GC 애플리케이션과 고처리량 분석에서 사용하기에 이상적입니다.
고급 바이알과 마개는 거의 모든 자동시료주입기에서 사용이 적합합니다. 이 제품들은 최신 자동시료주입기에 주로 사용됩니다.
사전 조립된 뚜껑/격막 제품을 포함한 스냅, 스크류, 크림프 뚜껑 및 단위 제품 형태의 뚜껑, 격막 또는 플러그를 제공합니다.
검출 한도가 낮은 민감한 어세이(assay)에서 뿐만 아니라 시료의 품질, 재현성, 안전성 및 무결성이 가장 중요한 고려 요소인 경우 이들 제품을 사용해 보십시오.
바이알 인서트는 표준 바이알에서 미량 시료 채취에 사용합니다. 폴리스프링(polyspring) 인서트는 다용도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
사용이 편리한 당사의 바이알 키트는 조립되지 않은 채로 또는 사전 조립된 키트로 제공됩니다.
HPLC 및 GC 분석용으로 로트(lot) 검사를 실시하고, 각각의 팩(pack)에 적합성 인증서가 제공됩니다. MS 애플리케이션 및 미량 분석에는 사전-세척된 MSCert 바이알 키트를 사용하십시오.
특수 용도 바이알에는 EPA, 헤드스페이스, 사전 세척된 시료 저장 및 쉘 바이알이 포함되어 있습니다.
시료 보호 및 신뢰성 있는 데이터는 실험실의 성과를 높여줍니다. 이 제품은 전체 분석 워크플로우에서 시료 핸들링 솔루션을 제공하여 크로마토그래피 시료의 무결성이 손상되지 않도록 보호하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 안전한 실험실 환경을 위해 목적에 부합하는 시료 핸들링 제품을 제공합니다.