Search Thermo Fisher Scientific
bench chemistry라고도 하는 습식 화학 분석법은 비색법, 중량 측정법, 적정 분석법 등의 방법을 사용하여 액체 시료의 원소 및 화합물을 분석하는 화학 분석법입니다. 지난 30년 동안 습식 분석, 건식 분석, 동위원소 분석 등 다양한 종류의 화학 분석 기술이 급격하게 발전했지만, 습식 화학 분석은 여전히 현대 분석 화학 실험실에서 꼭 필요한 구성 요소입니다. 습식 화학 분석법은 효과가 입증되어 있으며 저렴합니다. 또한, 최신 장비는 특정 습식 화학 검사가 제공하는 결과를 항상 얻을 수 없습니다. 습식 화학 장비에는 pH/전도도/이온 측정기, 자동 적정기, 색도계, 탁도 측정기, 분광광도계 및 flow injection 분석기(FIA) 또는 segmented flow 분석기(SFA) 또는 continuous flow 분석기(CFA)가 포함됩니다.
몇몇 자동 분석에는 널리 인정받는 선택적 비색 측정이 사용됩니다. 시료가 착색 시약과 혼합되는 방식에 따라 기기는 FIA 또는 flow 분석기, CFA, SFA 또는 continuous segmented flow 분석기 또는 자동 분석기로 분류될 수 있습니다.
기존의 습식 화학 기법은 수작업이 많고 시간이 오래 소요됩니다. 또한 일반적으로 특정 개별 파라미터만 적용할 수 있습니다. 따라서 다중 파라미터에 대해 검사하려면 그에 맞는 여러 기법과 장비가 필요하며, 이로 인해 시료 수작업 시간과 반응 시간이 오래 걸리고 처리량은 감소하며 분석 비용이 증가합니다. 또한 지속적인 직원 교육 및 장비 유지보수에도 상당한 투자가 필요합니다.
디스크릿(discrete) 분석기는 디스크릿(discrete) 셀에 보관된 시료에 대한 검사를 수행하는 자동화된 습식 화학 분석기입니다. 이 혁신적인 시스템은 습식 화학 분석에 대해 자동화되고 능률적이며 보다 비용 효율적인 접근 방식을 제공합니다.
바로 사용 가능한 시스템 시약을 사용하는 Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 와인, 맥주, 맥아, 음료, 효소, 토양, 공정 용수, 지하수, 폐수, 식수 및 영양소의 분석에 있어서 속도, 유연성 및 정밀도가 최적화되어 있어 통합 검사를 통해 품질 관리를 개선할 수 있습니다.
수질 및 영양소 분석을 위해 특별히 설계된 소프트웨어를 기반으로 하는 Thermo Scientific Gallery Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기는 현지 규제 분석법의 분석 요구 사항을 충족하도록 도와줍니다.
습식 화학 분석 자동화를 도입하면, 수작업으로 진행할 경우 발생하는 다량의 시약 및 시간 투자를 감소시킬 수 있습니다. 주류검사, 효소 분석, 수질 검사와 같은 다양한 분석 분야에서 Gallery 디스크릿 분석기를 활용하여 생산성을 향상시키고 비용을 최소화할 수 있습니다.
자동 디스크릿(discrete) 분석기 구매 결정을 내리기 전에 고려해야 할 10가지 요소에 대해 알아보십시오.
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 노동 집약적이고 시간 소모적인 다중 파라미터 습식 화학 분석을 자동화할 수 있습니다.
자동 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석을 통해 단일 시료의 여러 분석물에 대한 비색 및 효소적 측정을 동시에 실행합니다. 디스크릿(discrete) 분석기는 시료 분주, 시약 혼합, 반응이 완료되기를 기다린 후 광도 측정과 같은 연구자의 작업 순서를 모방하면서 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다. 디스크릿(discrete) 분석기는 특정 개수의 필터가 배치되고 디스펜싱 프로브가 있는 광도계, 반응 온도 제어용 인큐베이터, 믹서의 3가지로 구성됩니다. 디스크릿(discrete) 분석에서 각각의 개별 반응 셀은 서로 분리되어 있고 온도가 안정화되어 있어 반응 조건을 고도로 제어할 수 있습니다.
시약과 시료가 준비되어 기기에 로드되면 프로브가 개별 큐벳에 고정된 양의 시약과 시료를 디스펜싱합니다. 그런 다음 개별 큐벳을 인큐베이션 챔버에 로드하고 시료와 시약을 개별 큐벳에 디스펜싱하여 혼합한 다음 최종적으로 특정 파장의 빛의 흡광도에 따라 광도 검출을 실행합니다. 각 측정은 단일 디스크릿(discrete) 큐벳을 사용하여 수행됩니다. 그런 다음 해당 데이터가 통합 소프트웨어 플랫폼을 통해 해석됩니다.
업그레이드된 디스크릿(discrete) 분석기는 일회용 큐벳을 사용하여 캐리오버를 제거하고 시약 소비를 크게 줄입니다. 디스크릿(discrete) 분석기가 수행할 수 있는 습식 화학 파라미터의 수는 필터 위치 개수 및 파장 범위에 따라 제한됩니다.
디스크릿(discrete) 분석기는 한 명의 작업자가 하나의 기기를 사용하여 최대 20가지의 서로 다른 습식 화학 파라미터를 통합하고 동시에 테스트할 수 있습니다. 소형 구성 요소와 고유한 작은 부피 큐벳 설계를 적용한 디스크릿(discrete) 분석기는 소량의 시약만으로 검사를 수행함으로써 시약 낭비를 최소화하여 분석 비용을 절감합니다.
이제는 중요한 모든 검사를 하나의 장비로 수행할 수 있습니다. Thermo Scientific ™ Gallery ™ 및 Gallery ™ Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동화 시스템으로, 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 함께 검사를 간소화합니다. 필요한 모든 분석 단계가 자동화되어 진정한 무인 작동을 가능하게 합니다. 완전 통합형 무인 작동 솔루션으로, 검사 워크플로우를 쉽게 학습할 수 있고 무인 상태로 둘 수 있어 작업자의 시간을 절약하고 처리량을 향상시킵니다. Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 연구자의 분석 작업을 모방하여 수동 습식 화학 분석법, 광도 측정(비색 및 효소적) 및 전기화학(pH 및 전도도) 분석을 자동화하고 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
기존의 분석은 여러 습식 화학 분석법이 필요했기 때문에 그에 따라 여러 시료가 필요했습니다. 그러나 Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 검사당 최대 300 μL의 시료를 소비하므로 시료당 최대 20개의 파라미터를 검사할 수 있고 시간당 최대 200회의 검사를 수행할 수 있습니다. 결과적으로 분석당 비용이 기존의 습식 화학 분석법에 비해 10 ~ 20배 감소합니다.
특징 | Gallery/Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기 | FIA/SFA/CFA |
---|---|---|
기기 유형 | 완전 통합형 디스크릿(discrete) 분석기 | 개방형 및 모듈식 |
작업자 능숙도 | 낮음 | 고급 |
측정 채널 수 | 자유롭게 선택 가능한 12개의 필터 위치(채널) | 최대 4 ~ 6개 채널, 채널 요구량에 따라 2 ~ 3개의 기기 필요 |
시료 시퀀스 | 랜덤 액세스 - 병렬 및 배치: 한 검사에 대한 캘리브레이션이 처리되는 동안 다른 여러 검사를 위한 시료 로드 가능 | 중간 ~ 높음: 결과의 신뢰성에 영향을 줄 수 있으며 캐리오버 효과를 최소화하기 위해 집중적인 유지보수 필요 |
교차 오염 | 최소 - 디스크릿(discrete) 완전 일회용 반응 셀 | 중간 ~ 높음: 결과의 신뢰성에 영향을 줄 수 있으며 캐리오버 효과를 최소화하기 위해 집중적인 유지보수 필요 |
분석법 안정성 | 매우 높음: 긴 캘리브레이션 안정성 및 재현성 있는 결과 | 낮음: 검출기 신호 드리프트, 배치(batch) 실행 전반에서 기준선 드리프트로 인한 데이터 조정 |
시약 전달 | 완전 자동화된 미량 액체 핸들링, 정밀한 시스템 | 연동 펌프, 빈번한 유지보수 필요 |
테스트 횟수/시간 | 200-350 | 60-120 |
화학 파라미터 개수/시료 | 시료당 최대 20개의 서로 다른 화학 파라미터 | 일반적으로 2 ~ 5개, 채널 수에 따라 제한됨 |
시약 소비량 | 매우 소량(μL), 일반적으로 <100 μL | 많음(mL), 8-10 mL |
장비 시동 시간 | <5분 | 15-45분 |
화학 분석법 간 변경 시간 | 없음 | 15-30분 |
감도 | ppb | ppb |
광원 램프 | 긴 수명의 제논 램프: 소모품 비용 절감 | 텅스텐 자주 교체해야 함 |
검사당 시약 추가 횟수 | 최대 4회 + 매트릭스 매칭 시약, 간편한 FIA, SFA 또는 CFA 분석법 이전 | 일반적으로 검사당 2회의 시약 추가 |
시약 | 바로 사용 가능한 시스템 시약 키트 또는 자체 시약 | 자체 시약 |
pH & 전도도 | 전기화학 유닛(ECM) 모듈 | 2개의 추가 채널 |
일반적인 Flow Injection 분석기(FIA), Continuous Flow 분석기(CFA) 또는 Continuous Segmented Flow 분석기(SFA) 시스템은 자동시료주입기, 연동 펌프, 화학 매니폴드, 광도 검출기 및 데이터 수집 소프트웨어로 구성됩니다. 이러한 셋업을 일반적으로 채널 또는 화학 매니폴드라고 합니다. flow 분석기가 처리할 수 있는 습식 화학 파라미터의 개수는 채널 또는 화학 매니폴드의 개수에 의해 제한됩니다.
flow 분석기는 적은 양의 화학물질에 대해 대량의 시료 분석이 필요할 때 이상적입니다. Continuous Flow Injection 분석기는 모듈식이며 까다로운 시료 매트릭스를 위한 시료 전처리 파트를 추가할 수 있습니다. FIA, SFA 및 CFA 중 일부는 인라인 가열, 증류, 투석, 여과 및 분해를 수행할 수 있습니다. 사용자는 측정 경로 길이를 변경하여 검출 한계를 향상시킬 수 있습니다.
FIA 또는 SFA 대비 디스크릿(discrete) 분석기의 주요 장점은 디스크릿(discrete) 분석기가 검사할 수 있는 시료당 파라미터의 개수, 시약 및 시료 소비량 최소화, 분석당 비용 절감, 매우 낮거나 제거된 캐리오버 효과, 간편한 사용 및 유지보수, 안정적인 보정, 무인 작동 솔루션 등입니다.
특정 채널 또는 매니폴드 요구 사항은 FIA, SFA 또는 CFA가 시료당 검사할 수 있는 습식 화학 파라미터의 개수를 제한합니다. 채널 수가 늘어나면 장비 비용이 비례적으로 증가합니다. Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 12개의 필터 위치를 보유하는데 이는 Flow injection 분석기의 12개 채널과 동일하며, 이를 통해 시료당 최대 20개의 습식 화학 파라미터를 검사할 수 있습니다.
많은 수의 시료 분석을 위해 사용이 간편하고 확장 가능하면서 다수의 파라미터를 검사할 수 있는 고처리량의 습식 화학 분석기를 찾고 있다면 통합 디스크릿(discrete) 분석기가 어떤 유형의 flow 분석기보다 더 적합합니다. 실험실에서 여전히 기존의 flow injection 분석 또는 segmented flow 분석에 의존하는 경우, 고처리량의 다중 파라미터 분석의 장점을 활용할 수 있습니다. Gallery와 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 강력한 기술을 적용하여 더 적은 시간에 더 많은 결과를 제공합니다. 당사의 기술 전문가는 고객의 기존 측광 분석법 또는 FIA 분석법을 Gallery 플랫폼으로 성공적으로 이전할 수 있도록 보장합니다.
Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 동시에 실행할 수 있는 측광 분석과 전기화학 분석을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. 디스크릿 셀(discrete cell) 기술을 통해 동일한 시료에 대해 여러 가지 검사를 동시에 측정할 수 있어 분석법을 변경하는 시간이 필요하지 않습니다. 각 반응 셀은 분리되고 온도가 안정화되어 고도로 제어된 반응 조건을 제공합니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 극도의 low detection levels의 검출이 가능하며 정교한 희석 기능으로 사용자 개입 없이 넓은 농도 범위를 관리할 수 있습니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로, 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다.
Disc-IC 시스템은 포괄적인 수질 분석을 위한 Thermo Fisher Scientific 디스크릿(discrete) 분석과 이온 크로마토그래피, 두 가지의 기법으로 이루어진 패키지 솔루션입니다.
바로 사용 가능한 Thermo Scientific Gallery 시스템 시약 (효소적 및 비색 측정용) 및 어세이 키트는 Gallery 디스크릿(discrete) 분석기용으로 설계되어 시약 소모와 낭비를 최소화하고 분석당 비용을 줄여줍니다.
당사의 Gallery Enzyme Master 효소 분석기는 특히 효소 분석 응용 분야를 위해 개발된 최초의 완전 자동 디스크릿(discrete) 분석기로서 R&D 100의 혁신 부문을 수상하였습니다.
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 ISO, AOAC, ASBC, OIV, IDF 등의 여러 가지 규정 분석법을 준수하면서 노동 집약적이고 시간 소모가 많은 맥아, 맥주, 와인, 주스, 공업 용수 및 폐수 검사를 자동화합니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 환경, 산업, 농업, 해양학 실험실에서 다양한 종류의 액체 시료 및 매트릭스를 분석하는 데 이상적입니다. 대표적인 적용 분야에는 EPA, ASTM, DIN 및 기타 규정 분석법에 따라 식수, 폐수, 지하수, 토양, 표층수 등이 포함됩니다.
맥주, 맥아, 맥즙 분석 전용 Gallery Plus Beermaster 디스크릿(discrete) 분석기는 노동 집약적이고 시간 소모적인 검사들을 자동화합니다.
Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 와인 분석을 간단하고 정확하게 진행합니다. 바로 사용 가능한 당사의 시스템 시약은 신속하고 비용 효율적인 주스 및 와인 분석을 위해 특별히 개발되었습니다.
당사의 디스크릿(discrete) 분석기가 측광 및 전기화학 분석을 자동화하여 빠르고 재현 가능한 결과를 제공함으로써 미국 EPA CWA(Clean Water Act)를 준수하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
중요한 산업 장비에 피해를 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하기 위해 규정을 준수하고 신뢰할 수 있는 수질 분석이 지속적으로 수행되어야 합니다.
효소 분석 자동화의 중요성은 점점 더 커지고 있으며 새로운 Gallery Enzyme Master는 일상적인 QA/QC 검사에 대한 새로운 방법 개발을 만족시키고 있습니다.
현재 디스크릿(discrete) 분석기 또는 흐름 주입 분석기 시스템을 보상 판매하고 원래 당사 또는 다른 제조업체에서 구입했는지 여부에 관계없이 Thermo Scientific Gallery 또는 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기 구매에 대한 크레딧을 받을 수 있습니다.
실험실에 적합한 디스크릿(discrete) 분석기를 선택할 때 고려해야 할 상위 10가지 기능에 대해 알아보십시오.
새로운 실험실 파트너를 만나 보십시오. Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 고객의 실험실에 더욱 빠르고, 쉽고, 안전한 화학 분석을 제공합니다.
디스크릿(discrete) 분석에 대한 웨비나 데이터베이스를 검색하여 분석 작업을 가속화할 수 있는 방법과 관련 응용 분야를 찾아보십시오.
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
* 필수 항목