식품 및 음료 분석용 Thermo Scientific Gallery 시스템 시약으로 시약 준비 과정을 생략하여 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다. 50가지 이상의 바로 사용 가능한 gallery 시스템 시약이 식품 및 음료 분석, 환경 및 산업 용수 분석을 위해 20mL 바코드 표시 바이알 형태인 2 ~ 4개의 시약이 포함된 키트로 제공됩니다. 이를 통해 로트 번호 및 유효기간과 같은 필수 식별 데이터를 디스크릿(discrete) 분석기의 바코드 리더가 자동으로 읽을 수 있습니다. 자동 희석을 사용하면 다양한 분석물 농도에 대한 분석법을 적용할 수 있습니다.
장점
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
각 용기에는 시약 식별, 부피, 로트, 만료 날짜 등 필요한 모든 데이터가 포함된 바코드가 있습니다. 시료 및 시약용 Gallery의 내장형 바코드 리더는 추적성을 개선하고 시약 소비량을 지속적으로 모니터링하며 실시간으로 시약 정보를 제공합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로, 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 필요한 모든 분석 단계, 시동, 보정 및 시료 희석 작업이 자동화되어 진정한 무인 작동이 가능합니다.
Thermo Scientific 시스템 시약은 바로 사용 가능하며 실험 담당자의 작업 시간을 절약하고 오류를 줄여줍니다. Thermo Scientific 디스크릿(discrete) 분석기에 사용되는 분석법은 국제 표준 방법인 EPA, ASTM, DIN, ISO, OIV, AOAC 및 EBC에서 확립된 결과 수준으로 최적화되고 잘 알려져 있는 효소 및 비색 화학 분석법이기 때문에 분석 결과의 품질이 보장됩니다.
바로 사용 가능한 시약을 통해 추가 전처리 단계가 생략되어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 특정 효소 반응 및 견고한 로봇 기능을 활용하여 실험실 분석을 간소화함으로써 빠르고 신뢰할 수 있으며 반복 가능한 결과를 보장합니다.
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
각 용기에는 시약 식별, 부피, 로트, 만료 날짜 등 필요한 모든 데이터가 포함된 바코드가 있습니다. 시료 및 시약용 Gallery의 내장형 바코드 리더는 추적성을 개선하고 시약 소비량을 지속적으로 모니터링하며 실시간으로 시약 정보를 제공합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로, 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 필요한 모든 분석 단계, 시동, 보정 및 시료 희석 작업이 자동화되어 진정한 무인 작동이 가능합니다.
Thermo Scientific 시스템 시약은 바로 사용 가능하며 실험 담당자의 작업 시간을 절약하고 오류를 줄여줍니다. Thermo Scientific 디스크릿(discrete) 분석기에 사용되는 분석법은 국제 표준 방법인 EPA, ASTM, DIN, ISO, OIV, AOAC 및 EBC에서 확립된 결과 수준으로 최적화되고 잘 알려져 있는 효소 및 비색 화학 분석법이기 때문에 분석 결과의 품질이 보장됩니다.
바로 사용 가능한 시약을 통해 추가 전처리 단계가 생략되어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 특정 효소 반응 및 견고한 로봇 기능을 활용하여 실험실 분석을 간소화함으로써 빠르고 신뢰할 수 있으며 반복 가능한 결과를 보장합니다.
환경 및 산업 분석용 시약
Gallery 및 Thermo Scientific Aquakem 디스크릿(discrete) 분석기용으로 설계된 환경 및 산업 분석용 Thermo Scientific Gallery 시스템 시약을 사용하여 시약 준비 과정을 생략하고 시간을 절약할 수 있습니다. 고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 소량의 시약을 수용하고 시약 낭비를 최소화합니다.
자세히 알아보기
Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기와 바로 사용 가능한 시스템 시약을 함께 사용하면 전체 디스크릿(discrete) 분석을 간단하고 정확하며 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다.
  각 용기에는 시약 식별, 부피, 로트, 만료 날짜 등 필요한 모든 데이터가 포함된 바코드가 있습니다.
  지속적인 모니터링으로 실시간 시약 정보를 제공합니다.
  부피 최적화된 시스템 키트는 낭비를 최소화합니다.
  필요한 시약 용량은 수동식 방법과 비교할 때 최대 15배 더 절감할 수 있습니다.
  광범위한 보정 표준물질로 추적가능한 결과를 보장합니다.
주문 정보
카탈로그 번호설명분석물제품 사이즈간섭 필터(nm) 메인/사이드(대체)검사 범위
mg/L
분석법견적 요청
984347아세트알데히드 시스템 시약
(250회 검사)
아세트알데히드식품 및 음료3402–500 mg/L아세트알데히드 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984396아세트알데히드 표준물질
(100 mg/L)
아세트알데히드식품 및 음료3402–500 mg/L아세트알데히드 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984318아세트산 시스템 시약
(300회 검사)
아세트산식품 및 음료3400.30440–3.00 mg/L아세테이트 키나제를 사용한 효소 검사견적
요청
984342알파-아미노 질소 식품 및 음료 340/700(750) 20–300 mg/L 비색 검사(OPA 사용)
(o-프탈디알데히드)
알파-아미노 질소식품 및 음료340/700(750)20–300 mg/LOPA(o-프탈디알데히드)를 사용한 비색 검사견적
요청
984394알파-아미노 질소 검사(150mg/L)용 NOPA 표준물질알파-아미노 질소 및 NAC(N-아세틸시스테인)식품 및 음료340/700(750)20–300 mg/LOPA(o-프탈디알데히드)를 사용한 비색 검사견적
요청
984320암모니아 시스템 시약
(300회 검사)
암모니아식품 및 음료34010–420 mg/L글루탐산 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984353BC 시스템 액체 시스템 시약
(360회 검사)
쓴맛식품 및 음료2755–100 BU맥주와 맥즙에서 쓴맛 성분의 컬럼 추출 및 후속 광도 측정견적
요청
984354BC 희석제 시스템 시약
(360회 검사)
쓴맛식품 및 음료2755–100 BU맥주와 맥즙에서 쓴맛 성분의 컬럼 추출 및 후속 광도 측정견적
요청
984355BC 용리액 시스템 시약
(360회 검사)
쓴맛식품 및 음료2755–100 BU맥주와 맥즙에서 쓴맛 성분의 컬럼 추출 및 후속 광도 측정견적
요청
984361칼슘 시스템 시약
(350회 검사)
칼슘식품 및 음료66010–200 mg/LArsenazo III를 사용한 비색 검사견적
요청
984327시트르산 시스템 시약
(250회 검사)
시트르산식품 및 음료34015–5000 mg/L시트르산 분해효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984300에탄올 시스템 시약(300회 검사)에탄올식품 및 음료3400.01–10 g/L알코올 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984384알코올 표준물질(0.5 g/L) 검사에탄올식품 및 음료3400.01–10 g/L알코올 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984302D-프룩토스 시스템 시약
(300회 검사)
D-프룩토스식품 및 음료340/6000.7–200 g/L
5–500 mg/L
헥소키나제, 포스포글루코스 이성질화효소 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984380D-프룩토스(0.500 g/L), D-글루코스(0.500 g/L), 수크로스(0.500 g/L) 또는 총 글루코스(0.760 g/L) 검사용 당분 결합 표준물질D-프룩토스
D-글루코스 수크로스
식품 및 음료340/600헥소키나제, 포스포글루코스 이성질화효소 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984305베타 글루칸 - 높은 MW 시스템 시약
(350회 검사)
베타 글루칸식품 및 음료405/60015–500 mg/L새로운 비색 검사견적
요청
984383베타 글루칸 표준물질(500 mg/L) 검사베타 글루칸식품 및 음료405/60015–500 mg/L새로운 비색 검사견적
요청
984304D-글루코스 시스템 시약
(300회 검사)
D-글루코스식품 및 음료340/6000.1–160 g/L
5–500 mg/L
헥소키나제 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984314D-글루코스 + D-프룩토스 시스템 시약
(300회 검사)
D-글루코스
D-프룩토스
식품 및 음료340/6000.04–200 g/L헥소키나제, 포스포글루코스 이성질화효소 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984317D-글루코스 + D-프룩토스 + 수크로스 시스템 시약
(300회 검사)
D-글루코스
D-프룩토스
수크로스
식품 및 음료340/6000.24–200 g/L베타 프룩토시다제(인버타제), 헥소키나제, 포스포글루코스 이성질화효소 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984316글리세롤 시스템 시약
(300회 검사)
글리세롤식품 및 음료3400.07–30 g/L글리세로키나제, ADP 의존 헥소키나제 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984386글리세롤 표준물질(0.21–0.2 g/L)글리세롤식품 및 음료3400.07–30 g/L글리세로키나제, ADP 의존 헥소키나제 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984326총 철(Fe) 시스템 시약
(850회 검사)
식품 및 음료6000.03–5.5 mg/LFerene S를 사용한 비색 검사견적
요청
984306D-젖산 시스템 시약
(300회 검사)
D-젖산식품 및 음료34025–1600 mg/LD-젖산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984308L-젖산 시스템 시약
(300회 검사)
L-젖산식품 및 음료34020–1600 mg/LL-젖산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984382D-젖산(0.200 g/L), L-말산(0.500 g/L), L-젖산(220 mg/L) 및 D-젖산(220 mg/L) 검사에 대한 산 결합 표준물질D-젖산
L-젖산
L-말산
식품 및 음료340L-젖산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984358마그네슘 시스템 시약
(350회 검사)
마그네슘식품 및 음료51010–400 mg/LXylidyl Blue I를 사용한 비색 검사견적
요청
984310L-말산 시스템 시약
(300회 검사)
L-말산식품 및 음료340/700(750)0.05–20 g/LL-말염 탈수소효소 및 글루탐산-옥살아세트산-트랜스아미나제를 사용한 효소 검사견적
요청
984348옥살산 시스템 시약
(250회 검사)
옥살산식품 및 음료600/7002–100 mg/L옥살산염 옥시다제를 사용한 효소 검사견적
요청
984393옥살산 표준물질(45 mg/L) 검사옥살산식품 및 음료600/7002–100 mg/L옥살산염 옥시다제를 사용한 효소 검사견적
요청
984349pH(비색)
(330회 검사)
pH식품 및 음료575/70037°C에서 2–7.2 pHpH 지시 염료를 사용한 비색 검사견적
요청
984331ECM pH 4 표준물질 검사pH식품 및 음료575/7007°C에서 2–7.2 pHpH 지시 염료를 사용한 비색 검사견적
요청
984332ECM pH 7 표준물질 검사pH식품 및 음료575/70037°C에서 2–7.2 pHpH 지시 염료를 사용한 비색 검사견적
요청
984634이산화황 시스템 시약
(430회 검사)
유리 SO2식품 및 음료575/750(700)2–150 mg/L파라로자닐린을 사용한 비색 검사견적
요청
984345이산화황 시스템 시약
(300회 검사)
유리 SO2식품 및 음료405/750(700)2–50 mg/L
20–300 mg/L
DTNB를 사용한 비색 검사견적
요청
984312수크로스(총 글루코스) 시스템 시약
(300회 검사)
수크로스식품 및 음료340/6000.1–100 g/L
15–500 mg/L
베타프룩토시다제, 헥소키나제 및 글루코스-6-인산염 탈수소효소를 사용한 효소 검사견적
요청
984328단백질 시스템 시약
(450회 검사)
총 단백질(뷰렛)식품 및 음료540/7000.5–15 g/L뷰렛 반응을 이용한 비색 검사견적
요청
디스크릿(discrete) 분석기 마켓 애플리케이션
완벽한 맥주 분석
맥주 양조 회사의 관심 분석 대상은 전반적인 맛과 쓴맛에 기여하는 무기 이온, 유기산 및 홉 비터링 원리(hop bittering principles)에서부터 발효 정도를 결정하기 위해 모니터링하는 단백질, 탄수화물 및 알코올에 이르는 화합물입니다. 맥주, 맥아, 맥즙 분석 전용 Gallery Plus Beermaster 디스크릿(discrete) 분석기는 노동 집약적이고 시간 소모적인 검사들을 자동화합니다.
간편한 와인 분석
와인 양조장은 다중 파라미터 분석을 위한 신뢰할 수 있는 분석 장비가 필요하며, 기술적 또는 화학적 지식이 없는 실험실 직원이라도 통상적인 와인 분석을 수행할 수 있어야 합니다. Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기와 바로 사용 가능한 시스템 시약을 함께 사용하면 전체 와인 분석을 간단하고 정확하며 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다. 바로 사용 가능한 와인 시약은 신속하고 비용 효율적인 주스 및 와인 분석을 위해 특별히 개발되었습니다.
고처리량 환경 분석
음용수 안전은 가장 중요한 우선 순위입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 음용수안전법(Safe Drinking Water Act)에 따라 인간에 의한 오염 및 자연 발생적인 오염 모두에 대비하기 위해 국가 보건 기반의 표준이 확립되었습니다. 실험실에서는 미국 EPA의 수질오염방지법(Clean Water Act)에 따라 도시 및 산업 폐수를 지표수로 배출하기 전 안전성을 확인해야 합니다. 해당 규정을 준수하려면 지속적이고 정확하게 수질 파라미터를 측정해야 합니다. 당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석과 전기화학 분석을 자동화하여 실험실에서 여러 분석물을 동시에 측정할 수 있게 함으로써 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
리소스
통상적 음료 분석을 위한 분석 가이드
음료 제조업체는 최고의 분석 도구를 사용하여 제품의 일관된 고품질을 보장하면서 실험실을 가장 효율적으로 운영하는 것이 중요합니다. 이 eBook에서는 유기산, 당, 물, 알코올, 금속, 효소 및 기타 공정에 중요한 파라미터 등 제품 특성에 영향을 주는 다양한 파라미터에 대한 유익한 정보를 제공합니다.
eBook 다운로드
자동 습식 화학 분석 브로셔
이 브로셔는 Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기가 다중 파라미터 습식 화학 분석을 자동화함으로써 어떻게 성장하는 실험실이 식품 및 음료 분석을 수행하고, 환경 물 분석을 수행하는 것을 돕는지 설명합니다.
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형제목
매뉴얼 & 프로토콜 β-Hydroxybutyrate 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 β-Hydroxybutyrate 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 아세트알데히드
매뉴얼 & 프로토콜 아세트알데히드 표준물질
매뉴얼 & 프로토콜 알코올 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 콜레스테롤 식품 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 콜레스테롤 식품 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 시트르산
매뉴얼 & 프로토콜 D-프룩토스 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 D-글루코스
매뉴얼 & 프로토콜 D-젖산 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 에탄올 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 글리세롤 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 L-젖산 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 L-말산
매뉴얼 & 프로토콜 락토스 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 옥살산 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 옥살산 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 제품 삽입문서: D-아이소시트르산
매뉴얼 & 프로토콜 유리 SO2
매뉴얼 & 프로토콜 수크로스(총 글루코스)
매뉴얼 & 프로토콜 당분 결합 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 총 철(Fe) 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
매뉴얼 & 프로토콜 요소 표준물질 제품 삽입문서, Arena 또는 Gallery 분석기
제품 관련 자료 애플리케이션 노트: 와인 분석을 위한 총 산도 분석법 비교 연구
제품 관련 자료 애플리케이션 노트: 알코올 음료의 아세트알데히드 검사를 위한 효소적인 방법
제품 관련 자료 애플리케이션 노트: 맥주 분석에서 자동 디스크릿(discrete) 분석 이산화황 법과 표준화된 파라로잘리닌 법과의 상관 관계
제품 관련 자료 애플리케이션 노트: 와인의 글리세롤 측정을 위한 완전 자동 분석법 평가
제품 관련 자료 애플리케이션 노트: 와인의 유리 아황산염 분석을 위한 빠르고 정확한 자동 분석법
제품 관련 자료 애플리케이션 노트: 측광 분석법을 이용한 고분자량 베타 글루칸의 신속한 측정 방법
제품 관련 자료 사양 문서: 식품 및 기타 시료 물질용 산업용 디스크릿(discrete) 분석기 시스템 시약
물질안전보건자료(MSDS)981842
물질안전보건자료(MSDS)984300_R1
물질안전보건자료(MSDS)984300_R2
물질안전보건자료(MSDS)984302
물질안전보건자료(MSDS)984302_R1
물질안전보건자료(MSDS)984305
물질안전보건자료(MSDS)984305_R2
물질안전보건자료(MSDS)984305_R2_PRO
물질안전보건자료(MSDS)984306_R1
물질안전보건자료(MSDS)984306_R2
물질안전보건자료(MSDS)984307
물질안전보건자료(MSDS)984308_R1
문의하기
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes