Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기 시스템을 비롯한 Thermo Scientific 습식 화학 분석 워크플로우를 사용하여 끊임없이 진화하는 환경 규정 준수 표준 및 규정 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 자동화된 토양 분석, 식수 분석, 폐수 및 하수 분석 기능을 갖춘 이 시스템은 SDWA(Safe Drinking Water Act) 및 CWA(Clean Water Act)에 명시된 미국 환경보호청(US EPA) 요구 사항을 충족하는 것으로 확인되었습니다. 배출수 분석을 위한 CWA 분석법 업데이트 규칙 40 CFR 파트 136 및 ASTM, ISO 및 DIN을 포함한 기타 규제 기관도 폐수 분석에 습식 화학 방법을 권장합니다.
기존의 수질 검사에서는 영양분 분석, pH, 전도도, 알칼리도 및 경도와 같은 여러 파라미터를 측정하기 위해 여러 습식 화학분석 기기가 사용됩니다. 각 테스트에는 별도의 시료가 필요하며 종종 테스트 프로세스를 확장하는 순차적 단계가 필요합니다. 또한 이러한 테스트에는 전문 인력이 필요하며 영양분, 지하수, 식수 및 폐수 분석을 실행하는 실험실에서 기존 방식의 일상적인 수질 테스트는 노동 집약적이고 시간이 많이 걸리며 비효율적입니다.
통합된 다중 파라미터 디스크릿(discrete) 분석은 이러한 문제를 해결하는 고처리량의 습식 화학 분석 솔루션을 제공합니다. 디스크릿(discrete) 분석기를 통해 한 명의 작업자가 하나의 장비로 최대 20개의 파라미터를 동시에 검사할 수 있습니다. 이러한 자동 시스템으로 실험실은 시간 및 비용을 절감하면서 검사를 간소화할 수 있습니다. 필요한 모든 분석 단계가 자동화되어 있습니다.
Gallery 및 Gallery Plus Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기에는 규제 대상인 수질 및 영양분 분석을 위해 특별히 설계된 소프트웨어가 포함되어 있으며 시간 당 최대 350회의 테스트를 수행할 수 있습니다.
일상적인 종합 수질 분석을 위해 Thermo Scientific Disc-IC 시스템은 디스크릿(discrete) 분석과 이온 크로마토그래피를 결합하여 최고의 유연성과 시료 처리량을 제공하여 분석 당 비용을 절감합니다.
Thermo Scientific Gallery 시스템 시약을 사용하여 시약 준비 과정을 없애고 시간을 절약하며 오류를 줄일 수 있습니다. 이 시약은 환경 용수 및 산업/공정 용수 분석에 사용할 수 있습니다.
Gallery Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기는 미국 EPA, NELAC, ASTM 및 기타 공인 국제 표준을 준수합니다. 특히 이 시스템은 새로운 NELAC 및 미국 EPA가 승인한 안전한 질산염 + 아질산염(TON) 측정을 위한 효소 환원 분석법을 지원합니다. 이 안전한 효소 분석법을 통해 실험실은 위험한 화학물질을 사용하는 카드뮴 환원 코일 분석법에서 벗어나 TON 측정의 안전성 및 분석 당 비용을 개선할 수 있습니다. 일반적으로 측정되는 기타 파라미터는 pH, 알칼리도, 전도도, 총 경도, 인산염 및 일반적인 오염 물질(황산염, 염화물 및 암모니아)입니다. 아래 표는 미국 EPA 및 기타 다양한 규제에서 승인된 디스크릿(discrete) 분석기의 분석법을 요약한 것입니다.
Gallery 및 Gallery Plus Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기는 식수, 폐수 및 토양 시료의 영양소 분석을 지원합니다.
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기가 어떻게 식수에 대한 동시 다중 파라미터 영양소 분석 기능을 제공하는지 알아보십시오.
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 정교한 디스크릿(discrete) 측광 시스템으로 물과 환경 시료를 정밀하고 간편하게 조정하여 분석할 수 있습니다.
Gallery Aqua Master 시스템이 NELAC 및 US EPA 가 승인한 효소 환원 분석법을 통해 더 안전한 총 질소산화물(TON) 측정을 지원하는 방법에 대해 알아보십시오.
Gallery 디스크릿(disccrete) 분석기 플랫폼은 규제 대상인 식수 내 인산염 검사를 위한 자동화된 고처리량의 옵션을 제공합니다.
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.