Search Thermo Fisher Scientific
청정수, 폐수, 토양 및 슬러지 소화물, 배출수, 식염수 및 산업용 공정 용수 등의 분석과 같은 환경 검사를 위해 Thermo Scientific Gallery 시스템 시약을 사용하여 시약 준비 과정을 생략함으로써 시간을 절약할 수 있습니다. 환경 분석을 위한 40가지가 넘는 바로 사용 가능한 Gallery 시스템 시약을 갖춘 이 키트에는 20 mL 바코드 바이알 형태로 1 ~ 3개의 시약이 포함되어 있어, 로트 및 유효기간과 같은 필수 식별 데이터를 디스크릿(discrete) 분석기의 바코드 리더가 자동으로 읽을 수 있습니다. 자동화된 희석 기능을 통해 광범위한 분석물 농도에 맞는 분석법을 적용할 수 있으며 검사 애플리케이션은 대부분의 국가에서 사용되는 권장 표준 용수 및 폐수 분석법에 기반합니다. 환경 분석용 Gallery 시스템 시약을 사용하면 분석 과정을 간소화함으로써 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
각 용기에는 시약 식별, 부피, 로트, 만료 날짜 등 필요한 모든 데이터가 포함된 바코드가 있습니다. 시료 및 시약용 Gallery의 내장형 바코드 리더는 추적성을 개선하고 시약 소비량을 지속적으로 모니터링하며 실시간으로 시약 정보를 제공합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로, 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 필요한 모든 분석 단계, 시동, 보정 및 시료 희석 작업이 자동화되어 진정한 무인 작동을 가능하게 합니다.
Thermo Scientific 시스템 시약은 바로 사용 가능하며 실험 담당자의 작업 시간을 절약하고 오류를 줄여줍니다. Thermo Scientific 디스크릿(discrete) 분석기에 사용되는 분석법은 국제 표준 방법인 EPA, ASTM, DIN, ISO, OIV, AOAC 및 EBC에서 확립된 결과 수준으로 최적화되고 잘 알려져 있는 효소 및 비색 화학 분석법이기 때문에 분석 결과의 품질이 보장됩니다.
바로 사용 가능한 시약을 통해 추가 전처리 단계가 생략되어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 특정 효소 반응 및 견고한 로봇 기능을 활용하여 실험실 분석을 간소화함으로써 빠르고 신뢰할 수 있으며 반복 가능한 결과를 보장합니다.
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
각 용기에는 시약 식별, 부피, 로트, 만료 날짜 등 필요한 모든 데이터가 포함된 바코드가 있습니다. 시료 및 시약용 Gallery의 내장형 바코드 리더는 추적성을 개선하고 시약 소비량을 지속적으로 모니터링하며 실시간으로 시약 정보를 제공합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로, 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 필요한 모든 분석 단계, 시동, 보정 및 시료 희석 작업이 자동화되어 진정한 무인 작동을 가능하게 합니다.
Thermo Scientific 시스템 시약은 바로 사용 가능하며 실험 담당자의 작업 시간을 절약하고 오류를 줄여줍니다. Thermo Scientific 디스크릿(discrete) 분석기에 사용되는 분석법은 국제 표준 방법인 EPA, ASTM, DIN, ISO, OIV, AOAC 및 EBC에서 확립된 결과 수준으로 최적화되고 잘 알려져 있는 효소 및 비색 화학 분석법이기 때문에 분석 결과의 품질이 보장됩니다.
바로 사용 가능한 시약을 통해 추가 전처리 단계가 생략되어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 특정 효소 반응 및 견고한 로봇 기능을 활용하여 실험실 분석을 간소화함으로써 빠르고 신뢰할 수 있으며 반복 가능한 결과를 보장합니다.
식품 및 음료 분석용 Gallery 시스템 시약은 바로 사용 가능하며, 추가 준비 단계를 생략하고, 귀중한 실험실 시간을 절약할 수 있습니다. Gallery와 Thermo Scientific Arena 디스크릿(discrete) 분석기를 위해 설계되어 부피-최적화된 이 시스템 시약은 시약 낭비를 최소화하며 용량, 로트 및 유효기간을 지속적으로 모니터링하여 실시간 시약 정보를 제공합니다.
Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기와 바로 사용 가능한 시스템 시약을 함께 사용하면 전체 디스크릿(discrete) 분석을 간단하고 정확하며 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다.
각 용기에는 시약 식별, 부피, 로트, 만료 날짜 등 필요한 모든 데이터가 포함된 바코드가 있습니다.
지속적인 모니터링으로 실시간 시약 정보를 제공합니다.
부피가 최적화된 시스템 키트는 낭비를 최소화합니다.
필요한 시약 용량은 수동식 방법과 비교할 때 최대 15배 더 절감할 수 있습니다.
광범위한 보정 표준물질로 추적 가능한 결과를 보장합니다.
카탈로그 번호 | 설명 | 분석물 | 제품 크기 | 간섭 필터(nm) 메인/사이드(대체) | 검사 범위 mg/L | 견적 요청 |
---|---|---|---|---|---|---|
984187 | TON(질산염 + 아질산염) 효소 환원 시스템 시약 - R1(275회 검사) | 질산염(TON Enz) | 각각 | 540/700(Gallery용) 570(Aquakem용) | 0-25(Gallery용) 0-50(Aquakem용) | 견적 요청 |
984350 | TON(질산염 + 아질산염) 바나듐 환원 시스템 시약 - R1(360회 검사) | 질산염(TON 바나듐) | 4개 팩 | 540 | 0.4-50 | 견적 요청 |
984351 | TON(질산염 + 아질산염) 바나듐 환원 시스템 시약 - R2(500회 검사) | 질산염(TON 바나듐) | 4개 팩 | 540 | 0.4-50 | 견적 요청 |
984357 | 크롬 (VI) 시스템 시약(480회 검사) | 6가 크롬 | 4개 팩 | 540/880 | 0.1-1.0 | 견적 요청 |
984358 | 마그네슘 시스템 시약(350회 검사) | 마그네슘(Mg) | 8개 팩 | 510 | 0-400 | 견적 요청 |
984361 | 칼슘(Ca) 시스템 시약(350회 검사) | 칼슘 | 3개 팩 | 660 | 0-1000 | 견적 요청 |
984362 | 암모니아 시스템 시약 - R1(2000회 검사) | 암모니아 | 각각 | 660 | 1.0-10.0(Gallery용) | 견적 요청 |
984363 | 암모니아 시스템 시약 - R2(1300회 검사) | 암모니아 | 4개 팩 | 660 | 1.0-10.0(Gallery용) | 견적 요청 |
984364 | 염화물 시스템 시약 - R1(500회 검사) | 염화물 | 4개 팩 | 480 | 100-500(Gallery용) 100-1000(Aquakem용) | 견적 요청 |
984365 | 염화물 시스템 시약 - R1(2500회 검사) | 염화물 | 20개 팩 | 480 | 100-500(Gallery용) 100-1000(Aquakem용) | 견적 요청 |
984366 | 인산염 시스템 시약 - R1(2300회 검사) | 인산염 | 4개 팩 | 880 | 1.0-10.0 | 견적 요청 |
984367 | 인산염 시스템 시약 - R1(11700회 검사) | 인산염 | 20개 팩 | 880 | 1.0-10.0 | 견적 요청 |
984368 | 인산염 시스템 시약 - R2(3000회 검사) | 인산염 | 4개 팩 | 880 | 1.0-10.0 | 견적 요청 |
984369 | TON (질산염 + 아질산염) 하이드라진 환원 시스템 시약 - R1(1300회 검사) | 질산염(TON Hyd) | 각각 | 540 | 0-25(Gallery용) 0-50(Aquakem용) | 견적 요청 |
984370 | TON(질산염 + 아질산염) 하이드라진 환원 시스템 시약 - R2(750회 검사) | 질산염(TON Hyd) | 4개 팩 | 540 | 0-25(Gallery용) 0-50(Aquakem용) | 견적 요청 |
984371 | 아질산염 시스템 시약(1000회 검사) | 아질산염 | 4개 팩 | 540 | 0-25(Gallery용) 0-50(Aquakem용) | 견적 요청 |
984372 | 아질산염 시스템 시약(5000회 검사) | 아질산염 | 20개 팩 | 540 | 0-25(Gallery용) 0-50(Aquakem용) | 견적 요청 |
984620 | 총 경도 시스템 시약 - R1(1100회 검사) | 총 경도 | 4개 팩 | 620/880 | 0-500 | 견적 요청 |
984621 | 총 경도 시스템 시약 - R2(975회 검사) | 총 경도 | 4개 팩 | 620/880 | 0-500 | 견적 요청 |
984622 | 총 경도 시스템 시약 - R3(4300회 검사) | 총 경도 | 4개 팩 | 620/880 | 0-500 | 견적 요청 |
984623 | 알칼리도 시스템 시약 - R1(975회 검사) | 알칼리도 | 4개 팩 | 600/880 | 0-400 | 견적 요청 |
984624 | 알칼리도 시스템 시약 - R2(780회 검사) | 알칼리도 | 4개 팩 | 600/880 | 0-400 | 견적 요청 |
984625 | 실리카 시스템 시약 - R1(970회 검사) | 실리카 | 4개 팩 | 700/420 | 0-80 | 견적 요청 |
984626 | 실리카 시스템 시약 - R2(1950회 검사) | 실리카 | 4개 팩 | 700/420 | 0-80 | 견적 요청 |
984627 | 실리카 시스템 시약 - R3(1950회 검사) | 실리카 | 4개 팩 | 700/420 | 0-80 | 견적 요청 |
984629 | 불소 시스템 시약 - R1(2200회 검사) | 불소 | 4개 팩 | 600/880 | 0-5.0(Gallery용) 0-2.0(Aquakem용) | 견적 요청 |
984630 | 불소 시스템 시약 - R2(4800회 검사) | 불소 | 4개 팩 | 600/880 | 0-5.0(Gallery용) 0-2.0(Aquakem용) | 견적 요청 |
984631 | 불소 시스템 시약 - R3(2200회 검사) | 불소 | 4개 팩 | 600/880 | 0-5.0(Gallery용) 0-2.0(Aquakem용) | 견적 요청 |
984648 | 황산염 시스템 시약(1100회 검사) | 황산염 | 4개 팩 | 420 | 100-500 | 견적 요청 |
984649 | 황산염 시스템 시약(5100회 검사) | 황산염 | 6개 팩 | 420 | 100-500 | 견적 요청 |
984652 | TON(질산염 + 아질산염) 하이드라진 환원 시스템 시약 - R2(3400회 검사) - Aquakem 전용 | 질산염(TON Hyd) | 6개 팩 | 540 | 0-25(Gallery용) 0-50(Aquakem용) | 견적 요청 |
맥주 양조 회사의 관심 분석 대상은 전반적인 맛과 쓴맛에 기여하는 무기 이온, 유기산 및 홉 비터링 원리(hop bittering principles)에서부터 발효 정도를 결정하기 위해 모니터링하는 단백질, 탄수화물 및 알코올에 이르는 화합물입니다. 맥주, 맥아, 맥즙 분석 전용 Gallery Plus Beermaster 디스크릿(discrete) 분석기는 노동 집약적이고 시간 소모적인 검사들을 자동화합니다.
와인 양조장은 다중 파라미터 분석을 위한 신뢰할 수 있는 분석 장비가 필요하며, 기술적 또는 화학적 지식이 없는 실험실 직원이라도 통상적인 와인 분석을 수행할 수 있어야 합니다. Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기와 함께 바로 사용 가능한 시스템 시약을 결합하면 전체 와인 분석을 간단하고 정확하며 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다. 바로 사용 가능한 와인 시약은 신속하고 비용 효율적인 주스 및 와인 분석을 위해 특별히 개발되었습니다.
음용수 안전은 가장 중요한 우선 순위입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 음용수안전법(Safe Drinking Water Act)에 따라 인간에 의한 오염 및 자연 발생적인 오염 모두에 대비하기 위해 국가 보건 기반의 표준이 확립되었습니다. 실험실에서는 미국 EPA의 수질오염방지법(Clean Water Act)에 따라 도시 및 산업 폐수를 지표수로 배출하기 전 안전성을 확인해야 합니다. 해당 규정을 준수하려면 지속적이고 정확하게 수질 파라미터를 측정해야 합니다. 당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석과 전기화학 분석을 자동화하여 실험실에서 여러 분석물을 동시에 측정할 수 있게 함으로써 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
중요한 산업 장비에 피해를 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하기 위해 규정을 준수하고 신뢰할 수 있는 수질 분석이 지속적으로 수행되어야 합니다.
사양 문서에는 수질 및 환경 시료에 바로 사용 가능한 시약 키트에 대한 규정 분석법, 작동 범위, 검사 수 및 시료 매트릭스가 요약되어 있습니다.
사양 문서에는 수질 및 환경 시료에 바로 사용 가능한 시약 키트에 대한 규정 분석법, 작동 범위, 검사 수 및 시료 매트릭스가 요약되어 있습니다.
Thermo Scientific Gallery 분석기는 정교한 디스크릿(discrete) 측광 시스템으로 물과 환경 시료를 정밀하고 간편하게 조정하여 분석할 수 있습니다.
이 브로셔는 Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기가 다중 파라미터 습식 화학 분석을 자동화함으로써 어떻게 성장하는 실험실이 식품 및 음료 분석을 수행하고, 환경 물 분석을 수행하는 것을 돕는지 설명합니다.
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형 | 제목 |
---|---|
매뉴얼 & 프로토콜 | 암모니아(DIC) |
매뉴얼 & 프로토콜 | 염화물 |
매뉴얼 & 프로토콜 | 인산염 |
매뉴얼 & 프로토콜 | 제품 설명서 – 환경 – 황산염 |
매뉴얼 & 프로토콜 | N으로 제시되는 TON(총산화질소) 및 계산에 의한 질산염(TON-질산염) |
매뉴얼 & 프로토콜 | N으로 제시되는 TON, 총산화질소(바나듐 클로라이드 환원) |
매뉴얼 & 프로토콜 | 총산화질소(효소) |
제품 관련 자료 | 애플리케이션 노트: 해수, 자연수 및 폐수에서 카드뮴과 하이드라진 환원제법과의 상관관계에 따라 바나듐을 환원제로 사용하는 자동 총 산화질소법 |
제품 관련 자료 | 애플리케이션 노트: 측광 분석을 통한 수질 오염물질 측정 |
제품 관련 자료 | 애플리케이션 노트: 수영장 물에 포함된 요소 성분에 대한 효소 분석 |
제품 관련 자료 | 사례 연구: 지구화학 연구실의 복잡한 시료에 대한 신속하고 향상된 분석 |
제품 관련 자료 | eBook: 빠르고 정확한 Gallery 산업용 디스크릿(discrete) 분석기 – 자동 영양분 분석 및 수질 모니터링 |
제품 관련 자료 | 사양 문서: 물/환경 시료용 산업용 디스크릿(discrete) 분석기 시스템 시약 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984187 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984187_NADH |
물질안전보건자료(MSDS) | 984350 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984351 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984357 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984361 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984362 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984363 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984364_984365 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984366_984367 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984368_R2 |
물질안전보건자료(MSDS) | 984369 |