산업 용수 분석: 유입 지점부터 폐수 배출까지
원유에서 석유 제품 정제, 목재 칩에서 종이 생산, 나프타 고분자를 에틸렌으로 분해, 에틸렌 옥사이드에서 폴리머 생성, 전력 생산, 고속 마이크로프로세서 제조 등 대부분의 산업 제조 공정에는 대량의 고순도 물이 필요합니다.
용수를 소비하는 모든 주요 산업 분야에서 지속 가능한 수자원 관리 프로그램을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 수원에서 폐수 방출까지의 과정을 통상적으로 수질 검사 및 모니터링하는 것은 안전하고 수익성 있는 기업 운영을 위해 필수적입니다. 일상적인 공정 수질 분석은 중요한 산업 부품에 손상을 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하고 규제 준수를 보장하기 위해 매우 중요합니다.
Industrial Water Analysis Infographic
공정 용수의 수질은 산업 제조 공정에서 필수적인 부분입니다. 수질은 공급 또는 재순환 시스템을 통과할 때 변경될 수 있으므로 사용 시점(예: 보일러나 전처리 시스템으로 유입되는 위치)에서 다양한 파라미터를 점검해야 합니다. 각 용수 시료는 여러 파라미터에 대해 검사해야 하며 일반적으로 여러 기법을 사용하여 생성된 공정수 및 재사용된 공정수에 오염이 없음을 확인해야 합니다. 아래 표에는 급수에서 폐수 배출에 이르는 과정에서 중요한 수질 분석 파라미터가 요약되어 있습니다.
시설 작업자는 오염 수준을 파악하여 부식, 퇴적 및 스케일링으로 인한 피해를 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 따라서 산업 용수 검사는 품질 관리 및 공정 최적화에 필수적입니다. 부식성 이온, 스케일링 이온, 부식 억제제 및 부식 지표에 대한 다중 성분 분석은 성공적이고 예측 가능한 설비 운영에 필요한 상세한 정보를 제공합니다.
권장 제품
통상적이고 포괄적인 수질 분석 솔루션
공정 용수의 재활용 및 재사용은 분석 검사 실험실의 시료 로드를 가중시킵니다. 산업체 실험실이든 민간 검사 실험실이든 일상의 중요한 애플리케이션을 지원하는 적절한 장비를 활용하는 것이 중요합니다. 일반적으로 적정, 분광광도계, 이온 측정기, pH/전도도 측정기 및 흐름 주입 분석기(FIA, flow injection analyzer)와 같은 다수의 기존 자동 습식 화학 분석법을 사용하여 여러 공정 용수 파라미터를 검사할 수 있습니다. 적정 및 연속 흐름 분석과 같은 기존의 자동화된 기술은 상대적으로 유연성이 떨어집니다. 즉, 특정 화학 분석법별로 전용 모듈을 사용해야 하며 장비 작동 및 유지보수를 위해 숙련된 전담 인원이 필요합니다. 또한 분석에 시간이 오래 걸리고 많은 양의 시약 폐기물이 생성됩니다.
중요한 산업 장비에 피해를 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하기 위해 규정을 준수하고 신뢰할 수 있는 수질 분석이 지속적으로 수행되어야 합니다. 부식성 음이온, 부식 억제제, 부식 지표, 지하수, 공급원 물, 냉각수, 증기 응축액, 탈염된 물 및 폐수와 같은 다양한 물 시료로부터 얻은 부식 지표 등 다양한 농도의 분석에 대한 일일 검사를 수행할 경우 실험실 리소스에 많은 부담을 줍니다. 생산성 향상을 위한 솔루션은 고처리량의 분석 및 무인 작동으로 다수의 파라미터를 동시에 처리합니다. 산업 공정 용수 품질 모니터링을 위해 ECM 모듈을 구비한 Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 신속한 다중 파라미터 검사, 대량 시료에 대한 고처리량의 무인 분석을 제공하며, 다양한 이온 강도의 시료 유형에 대해 폭넓은 농도 범위를 처리합니다.
DIA Instrumentation Diagram
통상적인 고처리량 공정 용수 및 폐수 분석
Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 동시에 실행 가능한 측광 및 전기화학(ECM) 기법 등의 두 가지 측정 기법을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. 디스크릿(discrete) 셀 기술을 통해 동일한 시료에 대해 여러 가지 검사를 동시에 측정할 수 있어 분석법을 변경하는 시간이 필요하지 않습니다. Gallery 시스템은 매우 낮은 농도 수준의 검출이 가능하며, 정교한 희석 기능으로 사용자의 개입 없이 넓은 농도 범위를 관리할 수 있습니다.
ECM은 Gallery 디스크릿(discrete) 분석기에 통합된 장치로서 자동 pH 및 전도도 측정을 지원합니다. 측광 검사와 함께 pH 및 전도도를 동시에 측정할 수 있습니다. ECM은 원수, 지하수, 해수, 빗물, 도시 용수, 음용수, 하수 및 폐수에 적합합니다. 탈이온수(DI water) 또는 증기 응축수와 같은 순수 매트릭스의 측정에는 적합하지 않습니다.
공정수 및 폐수 분석을 주로 수행하는 실험실에서 통상적인 분석 서비스에 대한 수요가 증가하는 경우 ECM 모듈을 구비한 Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기를 사용하면 분석당 비용은 절감하면서 처리량은 증가시킬 수 있습니다.
바로 사용 가능한 용수 분석용 시약 키트
청정수, 폐수, 토양 및 슬러지 소화물, 배출수, 식염수 및 산업용 공정 용수 분석 등의 환경 검사를 위해 Thermo Scientific Gallery 시스템 시약을 사용하여 시약 준비 과정을 생략함으로써 시간을 절약할 수 있습니다. 환경 분석을 위한 40가지가 넘는 바로 사용 가능한 Gallery 시스템 시약을 갖춘 이 키트에는 20 mL 바코드 바이알 형태로 1 ~ 3개의 시약이 포함되어 있어, 로트 및 유효기간과 같은 필수 식별 데이터를 디스크릿(discrete) 분석기의 바코드 리더가 자동으로 읽을 수 있습니다. 자동화된 희석 기능을 통해 광범위한 분석물 농도에 맞는 분석법을 적용할 수 있으며 검사 애플리케이션은 대부분의 국가에서 사용되는 권장 표준 용수 및 폐수 분석법에 기반합니다. 환경 분석용 Gallery 시스템 시약을 사용하면 분석 과정을 간소화함으로써 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.
산업 용수 분석 – 관심 대상 분석물
Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로, 실험실의 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 함께 검사를 간소화합니다. 필요한 모든 분석 단계가 자동화되어 진정한 무인 작동을 가능하게 합니다. 여러 자동화 기능을 통해 하나의 시료에서 pH 및 전도도를 포함하여 몇 가지 분석물을 동시에 측정하면서 효율적인 분석을 보장합니다.  Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기바로 사용 가능한 시스템 시약을 함께 사용하여 전체 공정 용수 및 폐수 분석을 간단하고 정확하며 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다.
분석물 목록
부식성 음이온부식 억제제부식 인디케이터기본 용수 분석 파라미터환경 파라미터스케일링 파라미터유기산영양성분
불소
염화물
황화물
황산염
아황산염
티오황산염
암모니아
아질산염
인산염
아연
몰리브덴
총 철
크로뮴(VI)
아연
구리
pH
전도도
알칼리도
총 경도
총 킬달 질소(TKN: Total Kjeldahl Nitrogen)
총 인
총 페놀
총 산화가능한 질소(TON: Total Oxidizable Nitrogen) 
유리 및 총 시안화물
황화물
알루미늄
망간
붕소
실리카
칼슘
마그네슘
포름산
아세트산
옥살산
글리콜산
암모니아
총 인 
TKN
TON
오르토 인산염
리소스
통상적이고 포괄적인 산업 공정 용수 및 폐수 분석을 위한 솔루션
DISC-IC의 강력한 성능을 결합하여 수질 검사 실험실의 생산성과 효율성을 향상시키면서 증기 및 물 화학 분석 요구 사항을 통합적으로 처리할 수 있습니다.
브로셔 다운로드
환경 애플리케이션용 신속한 광도 검출
산업용 디스크릿(discrete) 분석기의 작동 방법과 환경 실험실에서 다양한 해수, 자연수 및 폐수와 토양 검사 시 pH, 알칼리도, 전도도, 아질산염, 총 경도, 실리카 측정 같은 검사를 위해 이 기술을 적용하는 방법에 대해 알아보십시오.
웨비나 시청
산업 용수 및 폐수 처리 시 중요한 3가지 분석 문제에 대한 솔루션
신뢰성 있는 수질 분석은 중요한 산업 부품에 손상을 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하고 규제 준수를 보장하기 위해 매우 중요합니다. 인포그래픽을 다운로드하여 산업 용수 및 폐수 처리의 상위 3개 분석 과제에 대한 당사의 솔루션에 대해 알아보십시오.
인포그래픽 다운로드
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형제목
웨비나 오일을 금으로 만드는 데는 많은 양의 물이 필요합니다.
웨비나 통상적이고 포괄적인 산업 공정 용수 및 폐수 분석을 위한 솔루션
웨비나 환경 애플리케이션용 신속한 광도 검출
웨비나 습식 화학 분석 자동화
사례 연구 핵심 요약: 디스크릿(discrete) 분석기 및 이온 크로마토그래피를 이용한 공정 용수 특성 분석
애플리케이션 노트 자동 습식 화학 분석에 적합한 분석기는? 통합형 디스크릿(discrete) 분석기 또는 흐름 분석기?
애플리케이션 노트 해수, 자연수 및 폐수에서 카드뮴과 하이드라진 환원제법과의 상관관계에 따라 바나듐을 환원제로 사용하는 자동 총 산화질소법
브로셔 ECM 모듈을 구비한 Gallery 산업용 디스크릿(discrete) 분석기 – 자동화된 pH 및 전도도 측정
브로셔 통상적이고 포괄적인 수질 분석 솔루션
인포그래픽 산업 용수 및 폐수 처리의 분석 과제를 해결하기 위한 솔루션 인포그래픽
사례 연구 지구화학 연구실의 복잡한 시료에 대한 신속하고 향상된 분석
사례 연구 남아프리카 비료 제조업체에서의 간편한 토양 검사
사례 연구 애틀랜타 시의 분석 효율 증대
eBook 빠르고 정확한 Gallery 산업용 디스크릿(discrete) 분석기 – 자동 영양분 분석 및 수질 모니터링
인포그래픽 Gallery 디스크릿(discrete) 분석기 - 위탁 검사 실험실의 생산성 및 수익성 증대
문의하기
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes