광도 측정(비색 및 효소) 및 전기화학(pH 및 전도도) 분석의 효율을 높이도록 설계된 Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 소형의 탁상용 디자인으로 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다. 디스크릿 셀(discrete cell) 기술을 사용하여 여러 분석물을 동시에 측정하면서 전체 분석 및 작업 시간은 줄일 수 있습니다. 필요한 모든 분석 단계가 자동화되어 있으며 낮은 검출 농도 수준을 달성할 수 있습니다. 이 분석기는 결합형 시료 및 시약 디스크에 최대 90개 시료와 30개 시약을 수용할 수 있으며, 시간당 최대 200회 검사를 수행할 수 있는 성능을 제공합니다. 식음료 분석, 효소, 환경 검사 및 산업 품질 관리를 비롯한 다양한 애플리케이션에서 분석 성능을 향상시킵니다.
Unique disposable Decacell
고유한 일회용 Decacell
  • 저비용의 일회용 Decacell 큐벳은 효과적인 디스크릿(discrete) 분석을 위해 장착되는 10개의 독립형 반응 셀입니다. 
  • 세척이 필요하지 않아 처리량 향상 
  • 캐리오버가 발생하지 않아 결과의 신뢰성 향상 
  • 시료 및 시약 소비량 감소: 2–240 μL 
  • 폐기물 발생 및 처리 비용 최소화 
  • 분석당 비용 절감
High throughput analyzer
고처리량 분석기
  • 진정한 직접 판독 디스크릿(discrete) 분석기 
  • 시간당 최대 200회 검사가 가능한 시료 용량으로 처리량 증가
  • 선택 사양인 ECM 장치로 pH 및 전도도 동시 측정 가능 
  • 12개 필터 위치로 340 ~ 880 nm의 넓은 스펙트럼 범위 수용 
  • 시료당 최대 20가지의 화학 파라미터 
  • 우수한 재현성과 ppb 수준의 감도로 광범위한 농도 측정  
Versatile and ease of use
다양한 기능 및 사용 편의성
  • 바로 사용 가능한 사전 정의된 방법 
  • 50개가 넘는 바로 사용 가능한 효소 및 비색 분석용 시약 
  • 하나의 스톡 표준물질을 사용한 자동 보정 
  • 범위 초과 시료의 자동 희석 
  • 25°C ~ 60°C의 넓은 인큐베이션 온도 범위
  • 개별적인 검사 요건을 충족하는 사용자별 고유의 애플리케이션 개발 가능
User interface and Data Management
사용자 인터페이스 및 데이터 관리
  • 워크플로우 기반 작동으로 모든 사용자 수준에 적합 
  • 양방향 LIMS 
  • 사용자 관리 
  • 내장형 시료 및 시약 바코드 리더로 추적 기능 제공 
  • 사용자 정의 가능한 다수의 Westgard 규칙을 이용한 실시간 QC 프로그램 
  • QC 차트 - 사양을 벗어난 결과에 플래그 지정 
  • IQ 키트를 사용한 장비 검증 
Low Cost of Ownership
낮은 소유 비용
  • 제논 광원 램프 – 장비 수명주기 동안 비용 절감 
  • 바로 사용 가능한 Gallery 시스템 시약 사용으로 시간 소모적인 시약 준비가 불필요해지고 작업자는 다른 업무에 집중 가능
  • 시약 낭비를 줄이고 잠재적으로 운영 비용을 낮출 수 있는 고유한 작은 부피 큐벳 설계
  • 일회용 큐벳을 사용한 오염없는 분석
  • 다양한 시료 컵 및 주요 튜브 수용
장점
화학적 배경 지식이 없어도 누구나 필요한 습식 화학 분석을 수행할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 사용과 유지관리가 쉽고, 워크플로우 기반으로 작동하므로 모든 사용자 수준에 적합합니다.
진정한 디스크릿(discrete) 측정과 일회용 큐벳을 함께 사용하면 캐리오버 효과로 인한 시료 재작업 위험이 줄어듭니다. Thermo Scientific 시스템 시약은 실험 담당자의 시간을 절약하고 전처리 오류를 제거하며 확실한 결과 품질을 보장합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 이 장비는 수동 조작 없이 작동하므로 실험실 직원은 업무 생산성을 높여 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있습니다.
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 시약 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
완전 자동화된 고속 랜덤 액세스 다중 파라미터 분석기는 시간당 최대 350회의 측광 검사를 수행할 수 있고, 선택 사양인 ECM 장치를 사용하면 동시에 최대 67회의 pH 및 전도도 측정을 수행할 수 있습니다. 여러 자동화 기능을 통해 하나의 시료에서 여러 가지 분석물을 동시에 측정하면서 효율적인 분석을 보장합니다.
화학적 배경 지식이 없어도 누구나 필요한 습식 화학 분석을 수행할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 사용과 유지관리가 쉽고, 워크플로우 기반으로 작동하므로 모든 사용자 수준에 적합합니다.
진정한 디스크릿(discrete) 측정과 일회용 큐벳을 함께 사용하면 캐리오버 효과로 인한 시료 재작업 위험이 줄어듭니다. Thermo Scientific 시스템 시약은 실험 담당자의 시간을 절약하고 전처리 오류를 제거하며 확실한 결과 품질을 보장합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 이 장비는 수동 조작 없이 작동하므로 실험실 직원은 업무 생산성을 높여 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있습니다.
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 시약 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
완전 자동화된 고속 랜덤 액세스 다중 파라미터 분석기는 시간당 최대 350회의 측광 검사를 수행할 수 있고, 선택 사양인 ECM 장치를 사용하면 동시에 최대 67회의 pH 및 전도도 측정을 수행할 수 있습니다. 여러 자동화 기능을 통해 하나의 시료에서 여러 가지 분석물을 동시에 측정하면서 효율적인 분석을 보장합니다.
사양
Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 완전 자동화된 시료 중심의 랜덤 액세스 분석기입니다. 하나의 시료에서 여러 가지 검사를 동시에 실행할 수 있습니다. 식품, 음료, 효소, 물, 환경, 바이오 공정 품질 관리 및 검사 등을 위한 시스템 애플리케이션 패널은 분석기에 사전 정의되어 있습니다. 그러나 새로운 사용자별 고유한 애플리케이션을 정의할 수도 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 시료 블랭킹(sample blanking) 여부에 관계없이 비색 종말점과 함께 키네틱 측정뿐만 아니라 탁도 및 2파장 측정 반응을 사용합니다. 시스템은 복잡한 시료 매트릭스를 위한 자동 표준물질 첨가 측정법을 지원합니다.
  • 최대 90개 시료 위치가 내장된 결합형 시료 및 시약 디스크
  • 시료 매트릭스 효과를 제거하기 위해 여러 가지 시료 블랭킹(sample blanking) 가능
  • 자동 시작 및 종료 프로토콜
  • 통상적인 워크플로우를 중단하지 않고 시료, 시약, 큐벳에 연속적인 액세스 가능
  • 내부 바코드 리더를 통한 자동 식별
  • 개방형 시스템 – 기존 방법을 수정 또는 자체적인 검사 생성 가능
  • 희석 및 반복 분석 자동 실행
  • 우수한 재현성으로 광범위한 농도 측정
  • 매우 낮은 농도 수준(ppb)의 검출 능력
주문 표
Gallery 디스크릿 분석기, ECM 장치 제외
Gallery 디스크릿 분석기, ECM 장치 포함
  견적 요청견적 요청
디스크릿(discrete) 분석기측정법다양한 애플리케이션에서 다수의 분석물에 대한 신속한 측광 분석다양한 애플리케이션에서 다수의 분석물에 대한 신속한 측광 분석 및 전기화학 분석
큐벳디스크릿(discrete) 일회용 큐벳
성능큐벳 용량온보드 용량 360개 측정 셀
큐벳 세척일회용 큐벳으로 시간 절약 및 처리량, 정밀도, 정확도 향상
교차 오염Nil
시료 용량90개 시료
시약 용량30개 위치
검사당 시약최대 4개 시약 추가
검사/시간200회 검사/시간
시료당 파라미터최대 20개 파라미터
시료 & 시약시료 부피2-120 μL(최대 240 μL까지 확장 가능)
시약 부피2–240 μL
시료 용기0.5, 2.0 및 4.0 mL 시료 컵 5.0, 7.0 또는 10.0 mL 시료 튜브
기술 정보pH 범위2–12
전도도 범위20 μS/cm–112 mS/cm
파장 범위340 nm-880 nm
필터 디스크12개 위치
선형 범위0-3.5 A
분해능0.001 A
광원 램프긴 수명의 제논 램프
쓴맛 검사
측정 온도25°C ~ 60°C 사이에서 조정 가능(기본값은 37 °C로 설정)
자동 분석자동 보정
범위 초과 시료의 자동 희석
시료 및 시약용 바코드 리더
자동 시작 & 종료
긴급 시료검사 주기 중단없이 시료, 시약, 큐벳에 연속적인 액세스 가능
사용자 인터페이스양방향 LIMS
보정계수, 편향, 선형, logit-log, 스플라인(spline), 2차 및 점대점(point-to-point) 보정
QC 체크여러 가변 규칙을 포함한 실시간 QC 프로그램, 관리 주기 사용자 정의 가능
한계 초과결과에 플래그 지정
하드웨어치수75 cm W × 70 cm D × 62 cm H(닫힌 경우) 75 cm W × 70 cm D × 130 cm H(열린 경우)
중량85 kg(187 lbs)
부품 번호*MG9861 0001MG9861 1001
디스크릿(discrete) 분석기 마켓 애플리케이션
완벽한 맥주 분석
맥주 양조 회사의 관심 분석 대상은 전반적인 맛과 쓴맛에 기여하는 무기 이온, 유기산 및 홉 비터링 원리(hop bittering principles)에서부터 발효 정도를 결정하기 위해 모니터링하는 단백질, 탄수화물 및 알코올에 이르는 화합물입니다. 맥주, 맥아, 맥즙 분석 전용 Gallery Plus Beermaster 디스크릿(discrete) 분석기는 노동 집약적이고 시간 소모적인 검사들을 자동화합니다.
간편한 와인 분석
와인 양조장은 다중 파라미터 분석을 위한 신뢰할 수 있는 분석 장비가 필요하며, 기술적 또는 화학적 지식이 없는 실험실 직원이라도 통상적인 와인 분석을 수행할 수 있어야 합니다. Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기와 바로 사용 가능한 시스템 시약을 함께 사용하면 전체 와인 분석을 간단하고 정확하며 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다. 바로 사용 가능한 와인 시약은 신속하고 비용 효율적인 주스 및 와인 분석을 위해 특별히 개발되었습니다.
고처리량 환경 분석
음용수 안전은 가장 중요한 우선 순위입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 음용수안전법(Safe Drinking Water Act)에 따라 인간에 의한 오염 및 자연 발생적인 오염 모두에 대비하기 위해 국가 보건 기반의 표준이 확립되었습니다. 실험실에서는 미국 EPA의 수질오염방지법(Clean Water Act)에 따라 도시 및 산업 폐수를 지표수로 배출하기 전 안전성을 확인해야 합니다. 해당 규정을 준수하려면 지속적이고 정확하게 수질 파라미터를 측정해야 합니다. 당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석과 전기화학 분석을 자동화하여 실험실에서 여러 분석물을 동시에 측정할 수 있게 함으로써 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
리소스
산업 용수 및 폐수 처리의 분석 과제를 해결하기 위한 솔루션 인포그래픽
신뢰성 있는 수질 분석은 중요한 산업 부품에 손상을 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하고 규제 준수를 보장하기 위해 매우 중요합니다. 인포그래픽을 다운로드하여 산업 용수 및 폐수 처리의 상위 3개 분석 과제에 대한 당사의 솔루션에 대해 알아보십시오.
솔루션 보기
주문형 DIA 웨비나
견고하고 신뢰할 수 있는 자동 분석기로 Napa Valley 와인 양조장의 효율성 증가
Merryvale 가문의 와인 양조장은 견고하고 신뢰할 수 있는 수리 가능한 장비를 선택하여 양조장의 검사 절차들을 자동화하였습니다. 이를 통해 Starmont 와인 양조장은 검사에 소요되는 시간을 줄이고 특히 바쁜 수확철 동안 다른 중요한 작업에 인력을 투입할 수 있었습니다.
지금 보기
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형제목
애플리케이션 노트 와인 분석을 위한 총 산도 방법 비교 연구
애플리케이션 노트 해수, 자연수 및 폐수에서 카드뮴과 하이드라진 환원제법과의 상관관계에 따라 바나듐을 환원제로 사용하는 자동 총 산화질소법
애플리케이션 노트 측광 분석을 통한 수질 오염물질 측정
애플리케이션 노트 수영장 물에 포함된 요소 성분에 대한 효소 분석
애플리케이션 노트 와인의 유리 아황산염 분석을 위한 빠르고 정확한 자동 분석법
브로셔 Gallery 및 Gallery Plus 산업용 디스크릿(discrete) 분석기 – 속도 및 유연성으로 환경, 수질, 세제, 식품 및 음료 분석을 자동화하십시오.
브로셔 ECM 모듈을 구비한 Gallery 산업용 디스크릿(discrete) 분석기 – 자동화된 pH 및 전도도 측정
브로셔 통상적이고 포괄적인 수질 분석 솔루션
사례 연구 남아프리카 비료 제조업체에서의 간편한 토양 검사
사례 연구 애틀랜타 시의 분석 효율 증대
사례 연구 핀란드 식품 기관의 무기 비료 정밀 분석
사례 연구 핀란드 제과회사를 위한 빠르고 간편한 검사
사례 연구 견고하고 신뢰할 수 있는 자동 분석기로 Napa Valley 와인 양조장의 효율성 증가
사례 연구 남아프리카 위탁 실험실의 간편해진 꿀 검사
사례 연구 독일의 상업 와인 실험실에서 검사 시간 10배 감소
핵심 요약 디스크릿(discrete) 습식 화학 분석은 어떻게 음료 산업에 유연하고 경제적인 다중 파라미터 검사를 도입하였는가
핵심 요약 디스크릿(discrete) 분석기 및 이온 크로마토그래피를 이용한 공정 용수 특성 분석
인포그래픽 자체 와인 검사를 통한 와인의 품질저하 예방 - 품질에 대한 투자
인포그래픽 고품질 맥주는 고품질의 물을 사용하는 것에서 시작됩니다.
인포그래픽 Gallery 디스크릿(discrete) 분석기 - 위탁 검사 실험실의 생산성 및 수익성 증대
스마트 노트 투석 용액 내 중요 전해질 및 불순물에 대한 신속한 분석
스마트 노트 상위 6가지 와인 품질을 저하시킬 수 있는 사항 정확하고 신뢰할 수 있는 와인 분석이 중요한 이유
스마트 노트 자동 습식 화학 분석에 적합한 분석기는? 통합형 디스크릿(discrete) 분석기 또는 흐름 분석기?
사양 문서 Gallery 디스크릿(discrete) 측광 분석기 – 완전 자동화된 시료 중심 랜덤 액세스 분석기[DE]
사양 문서 Gallery 디스크릿(discrete) 측광 분석기 – 완전 자동화된 시료 중심 랜덤 액세스 분석기[EN]
사양 문서 Gallery 디스크릿(discrete) 측광 분석기 – 완전 자동화된 시료 중심 랜덤 액세스 분석기[FR]
과학 포스터 물 시료의 잔류 염소 분석을 위한 쉽고 빠른 애플리케이션
과학 포스터 디스크릿(discrete) 분석기를 사용한 신속한 당 분석
과학 포스터 디스크릿(discrete) 분석기를 사용한 주스 내 산 성분에 대한 빠른 자동화 분석
문의하기
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes