디스크릿(discrete) 분석기는 측광(비색 및 효소) 및 전기화학(pH 및 전도도) 분석 등 시료에 대한 두 가지 동시 측정 기술을 제공하는 통합 플랫폼입니다. Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 완전 자동화된 액체 처리, 배양, 측정 계산 및 보고 기능을 갖추고 있습니다. 또한, 당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 강력하고 사용이 간편하며 최대 20개의 분석 물질을 동시에 측정합니다.  정밀한 워크플로우에 따라 필요한 모든 분석 단계가 자동화되어 있어 시료의 분석 물질을 10억 분의 1(ppb) 수준까지 민감하게 분석할 수 있습니다. 자동화는 수작업 시간을 줄이고 습식 화학 실험실 테스트를 간소화합니다.
견고한 하드웨어, 직관적인 첨단 소프트웨어 및 간단한 작동 방법이 결합된 Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 자동화된 고처리량 및 저비용 시료 분석 워크플로우를 위해 만들어졌으며, 수작업의 오류를 최소화하여 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 도출합니다. 자동 워크플로우에서는 시료와 사전 배합된 즉시 사용 가능한 시약이 기기에 로드되고 나면 사용자 개입이 필요하지 않습니다. 자동화는 수동 습식 화학 기술에 비해 결과의 신뢰성과 감도를 개선할 뿐만 아니라 연구자들이 분석 작업에 매달리지 않고 다른 일을 할 수 있도록 하여 실험실 생산성을 높입니다. 시료를 로드하고 바이알을 삽입한 후 최대 3시간 동안 분석기를 그대로 두면 됩니다. 
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
  • 콤팩트한 독립형 벤치탑 설계
  • 직접 판독 분석
  • 12개의 필터 및 다양한 화학 물질을 사용한 다중 파라미터 분석
  • 독창적인 저비용, 저용량 일회용 큐벳
  • pH 및 전도도 동시 감지
  • 수년 동안 사용할 수 있는 제논 소스 램프
  • 넓고 정밀한 인큐베이션 온도 범위
  • 타사 시약 및 측광 분석법 이전을 위한 유연한 개방형 시스템
Gallery Aqua Master 시스템
수질 및 영양분 분석을 위해 특별히 설계된 소프트웨어를 기반으로 하는 Thermo Scientific Gallery Aqua Master 디스크릿(discrete) 분석기는 현지 규정을 준수하도록 합니다.
자세히 알아보기
Thermo Scientific DECACELL 큐벳
Gallery 시스템은 저비용, 일회용 DECACELL 큐벳을 사용합니다. 큐벳 한 세트에는 디스크릿(discrete) 분석을 위해 함께 장착된 10개의 반응 셀이 들어 있습니다. 이를 통해 시료 캐리오버 및 세척이 필요하지 않고 처리량이 늘어나며 오염을 제거하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다. 또한 더 작은 시료 및 시약 볼륨이(2–240 µL) 필요하기 때문에 폐기물 생성, 폐기 비용을 줄이고 궁극적으로 분석 당 비용을 최대 20배까지 절감할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
간편한 와인 분석
Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 와인 분석을 간단하고 정확하며 신뢰할 수 있게 합니다. 바로 사용 가능한 당사의 시스템 시약은 신속하고 비용 효율적인 주스 및 와인 분석을 위해 특별히 개발되었습니다.
고처리량 환경 분석
당사의 디스크릿(discrete) 분석기가 측광 및 전기화학 분석을 자동화하여 빠르고 재현 가능한 결과를 제공함으로써 미국 EPA CWA(Clean Water Act)를 준수하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기 브로셔
새로운 실험실 파트너를 만나 보십시오. Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 고객의 실험실에 더욱 빠르고, 쉽고, 안전한 화학 분석을 제공합니다.
브로셔 다운로드
습식 화학 분석 자동화
Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 노동 집약적이고 시간 소모적인 다중 파라미터 습식 화학 분석을 자동화하여 시간을 절약합니다.
디스크릿(discrete) 분석 웨비나 라이브러리
디스크릿(discrete) 분석에 대한 웨비나 데이터베이스를 검색하여 분석 작업을 가속화할 수 있는 방법과 관련 응용 분야를 찾아보십시오.
웨비나 라이브러리 보기
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes