자동 효소 분석
자동 효소 분석
효소 분석 응용 분야를 위해 특별히 설계된 최초의 자동 효소 분석기인 Gallery Enzyme Master를 만나보십시오. 견고한 하드웨어와 새로운 맞춤형 소프트웨어가 결합된 동급 최고의 솔루션으로서 버튼 하나로 완전 자동화된 인큐베이션 설정, 시약 첨가, 정밀한 측정 계산 기능을 제공합니다. 효소 분석을 위해 가장 스마트하고 빠른 방법을 제공하면서 방법 개발을 간소화하고 신뢰성 있는 결과를 제공하는 효소 분석기입니다.
효소 분석은 효소 반응(효소 활성)의 속도를 측정하는 실험법입니다. 이 분석법은 효소 발견 방법을 개발하고 효소 촉매 메커니즘을 연구하는 데에도 도움을 줍니다. 효소 활성 및 효소 분석은 효소 키네틱 연구 및 효소 억제 연구에 필수적입니다. 일반적으로 이 분석은 추가된 보효소에 의해 활성화 여부와 없이 효소 활성을 결정함으로써 수행됩니다. 이 활성은 반응 중에 기질 또는 제품의 농도 변화를 측정하여 모니터링할 수 있습니다.
방법 개발에서 일상적 분석에 이르기까지 설정만 하면 자동 수행: 효소 효율성을 마침내 마스터하였습니다
UV-VIS 분광광도적 한계에서 벗어나십시오. Gallery Enzyme Master는 효소 분석 응용 분야를 위해 특별히 설계된 최초의 자동 디스크릿(discrete) 분석기입니다.  일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 단일 기기에서 다수의 다양한 효소와 측정 조건을 모두 관리합니다.  견고한 하드웨어와 새로운 맞춤형 소프트웨어를 결합한 동급 최강의 솔루션으로, 효소 분석법 개발과 신뢰할 수 있는 일상적 효소 분석/활성 검사를 간소화하여 지속적으로 간편한 효율성을 제공합니다. 완전히 자동화된 시약, 인큐베이션, 측정 기능을 활용하여 다른 실험실에서 간단하게 똑같은 방법을 적용하여 똑같은 결과를 얻을 수 있으며 시간과 노동력을 절감할 수 있습니다.
Gallery Enzyme Master 효소 분석기가 어떻게 워크플로우 자동화, 동시 최적 pH 측정 기능, 완벽한 추적 기능, 신뢰할 수 있는 분석법 개발 및 전환 기능을 제공하는지 알아보십시오.
UV-VIS 분광광도법을 사용한 효소 매개변수 측정은 속도가 느릴 수 있습니다. 자동화를 통해 속도를 높일 수 있다면 왜 낮은 처리량에 안주하시겠습니까? 효율성이 흥미롭게 진화했습니다. Gallery Enzyme Master 디스크릿(Discrete) 효소 분석기를 사용하면 시료가 동시에 준비되어 대기하며 연속해서 결과를 제공합니다. 맞춤형 소프트웨어로 모든 시약 첨가, 인큐베이션, 측정이 완전히 자동화되어 시간을 절약하고 수동 오류를 제거하며 방법의 견고성을 개선합니다. 또한 신뢰할 수 있는 기기를 사용하면 연구개발에서 품질 보증 및 관리까지의 단순 분석법 전환이 용이해집니다. Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기 포트폴리오의 유연성과 자동화를 통해 현재와 미래의 실험실 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
fully-automated-enzyme-assays-580x350
완전 자동 효소 분석
  • 진정한 직접 판독 디스크릿(discrete) 분석기
  • 시간당 최대 200회 측광 검사가 가능한 시료 용량으로 처리량 증가
  • 선택 사양인 ECM 장치로 pH 및 전도도 동시 측정 가능
  • 워크플로우 기반 작동으로 모든 사용자 수준에 적합
  • 내장형 시료 및 시약 바코드 리더
enzyme-method-parameters-580x350
효소 특이적 분석법 매개변수
  • 각 효소 유형에 대한 유연한 분석법 매개변수
  • 효소 특이적 인큐베이션 온도, 인큐베이션 시간, 데이터 수집 속도
  • 간편한 분석법 개발 및 분석법 전환
  • 넓은 파장 범위: 340-880 nm
  • 25°C~60°C의 넓은 인큐베이션 온도 범위로 새로운 응용 분야의 가능성을 제시합니다
user-interface-data-mgmt-580x350
사용자 인터페이스 및 데이터 관리
  • 사용자 관리
  • 감사 추적
  • 추가 처리를 위해 시간이 표시된 원시 데이터
  • 추적성: 내장형 시료 및 시약 바코드 리더로 추적 기능 제공 
  • IQ 키트를 사용한 장비 검증
temp-control-580x350
탁월한 온도 제어
  • 스마트한 인큐베이션 온도
  • 빠른 시작 기능 – 빠른 시스템 예열
  • 온도 과열 제한
  • 초 단위까지 지원되는 인큐베이션 시간
unique-low-volume-disposal-decacell-580x350
고유한 저용량 일회용 DECACELL
  • 실시간 키네틱 측정
  • 탁월한 온도 제어
  • 에지 효과 없음
  • 시료 및 시약 소비량 감소: 2–240 μL
  • 폐기물 발생 및 처리 비용 최소화
장점
결과에 대한 확신
  • 정밀한 온도 제어
  • 온도 과열 제한
  • 초 단위까지 지원되는 정밀한 인큐베이션 시간
  • 우수한 온도 제어 기능과 에지 효과 감소
재현성
  • 완전 자동화된 액체 처리(시료, 완충액, 기질 추가 및 혼합)
  • 일회용 큐벳(캐리오버 없음)
  • 스마트한 인큐베이션 온도
동시 pH 측정
  • 동시 pH 측정을 위한 ECM 모듈
  • 분석법 개발 촉진
  • 시간당 최대 67가지 시료 pH 측정
완전 자동화된 워크플로우
  • 간편한 자동 분석법 개발
  • 간편한 분석법 전환
  • 모든 효소 특이적 분석법 매개변수가 중앙의 한 곳에 위치
  • 많은 효소, 많은 기질, 많은 방법을 하나의 장비로 해결
추적성
  • 시간이 표시된 원시 데이터
  • 감사 추적
  • 사용자 관리
결과에 대한 확신
  • 정밀한 온도 제어
  • 온도 과열 제한
  • 초 단위까지 지원되는 정밀한 인큐베이션 시간
  • 우수한 온도 제어 기능과 에지 효과 감소
재현성
  • 완전 자동화된 액체 처리(시료, 완충액, 기질 추가 및 혼합)
  • 일회용 큐벳(캐리오버 없음)
  • 스마트한 인큐베이션 온도
동시 pH 측정
  • 동시 pH 측정을 위한 ECM 모듈
  • 분석법 개발 촉진
  • 시간당 최대 67가지 시료 pH 측정
완전 자동화된 워크플로우
  • 간편한 자동 분석법 개발
  • 간편한 분석법 전환
  • 모든 효소 특이적 분석법 매개변수가 중앙의 한 곳에 위치
  • 많은 효소, 많은 기질, 많은 방법을 하나의 장비로 해결
추적성
  • 시간이 표시된 원시 데이터
  • 감사 추적
  • 사용자 관리
Gallery Enzyme Master 효소 분석기 고객의 후기
novozymes-logo-270x195
소피 웬델(Sofie Wendel), Novozymes A/S 분석 기술 & 분석 담당 부서 수석 관리자
“당사의 효소 분석은 기존의 디스크릿(discrete) 분석기를 기반으로 개발 및 표준화되어 있습니다. Thermo Scientific과의 지속적인 협력을 통해 효소 분석을 위한 향상된 맞춤형 소프트웨어가 개발되었으며, 기존의 모든 디스크릿(discrete) 분석기를 새로운 Gallery Enzyme Master 효소 분석기로 교체했습니다. Gallery Enzyme Master는 효소 분석 문제에 대한 효율적인 솔루션이며 철저한 온도 제어 기능과 확실한 결과를 제공합니다. 주요 장점은 Gallery Enzyme Master를 사용하면 중앙 분석법 개발 실험실에서 배포하여 전 세계적으로 쉽게 이전할 수 있게 된 것입니다.”
dsm-logo-270x195
에리카 프리체(Erica Fritse), DSM 글로벌 QC 거버넌스 관리자
“노후화된 디스크릿(discrete) 분석기 모집단에 대한 대안이 필요할 때 새로운 Thermo Scientific Gallery Plus로 교체하기로 결정했습니다. Gallery Enzyme Master를 사용하면 온도 조절 방식의 효소 활성 측정을 계속할 수 있습니다. 당사는 사용하기 쉬운 자동 시스템에서의 연구개발 및 품질 관리 릴리스를 위해 Gallery Enzyme Master를 사용합니다. 측정 프로토콜의 글로벌 중앙 집중식 관리가 큰 장점입니다. 이를 통해 그 어느 때보다 쉽게 ​​최신 업데이트 방법을 사용할 수 있습니다."
효소 분석법 개발 프로세스에서 간편한 효율성을 비롯한 더 많은 것을 확보하십시오. Thermo Scientific Gallery 효소 분석기는 완전 자동화된 시료 중심의 랜덤 액세스 분석기입니다. 하나의 시료에서 여러 가지 검사를 동시에 실행할 수 있습니다. Gallery 효소 분석기는 시료 블랭킹(sample blanking) 여부와 관계없이 비색 종말점과 함께 키네틱 측정뿐 아니라 탁도 및 2파장 측정 반응을 사용합니다. 이 분석기는 결합형 시료 및 시약 디스크에 최대 90개 시료와 30개 시약을 수용할 수 있으며, 시간당 최대 200회 검사를 수행할 수 있는 성능을 제공합니다. 해당 파장 범위로 340nm에서 880nm까지의 필터 구성이 가능합니다. 선택 사양인 통합 전기화학 측정(ECM) 장치는 광범위한 전도도 및 pH 측정을 지원합니다. ECM은 다른 측광 검사와 동시에 시간당 최대 67개 시료의 pH를 측정할 수 있습니다.
간편한 솔루션인 Gallery Enzyme Master 효소 분석기를 만나보십시오.
노동 집약적이고 시간이 많이 걸리는 효소 분석을 자동화합니다.
Thermo Scientific Gallery Enzyme Master Discrete Analyzer Thermo Scientific Gallery Plus Enzyme Master Discrete Analyzer
Gallery Enzyme Master
효소 분석기
견적 요청 ›
Gallery Plus Enzyme Master
효소 분석기
견적 요청 ›
결합형 시료 및 시약 디스크에 최대 90개 시료와 30개 시약을 수용할 수 있으며, 시간당 최대 200회 검사를 수행할 수 있는 성능을 제공합니다.
측광 검사/시간
별도의 시료 및 시약 디스크에 108개 시료와 42개 시약을 수용할 수 있으며, 시간당 최대 350회 검사를 수행할 수 있는 성능을 제공합니다.
30
시약 용량
42
45~90
시료 용량
54~108
ECM 장치(선택 사양)
340, 405, 420, 510, 520, 540, 575, 600, 660, 700 nm
효소 응용 분야를 위한 전용 필터
340, 405, 420, 510, 520, 540, 575, 600, 660, 700 nm
필터(선택 사양) 구매 가능
25~60°C
인큐베이션 온도 범위
25~60°C
9초
데이터 수집 속도
9초
98610004
ECM 장치 포함: 98611004
부품 번호
98620004
ECM 장치 포함: 98621004
두 가지 Gallery Enzyme Master 기기는 모두 다른 측광 측정과 동시에 실행할 수 있는 전기화학(pH 및 전도도) 측정을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다.
효소 분석 한눈에 보기
효소 분석 한눈에 보기
자동 Gallery Enzyme Master 디스크릿(discrete) 분석기를 이용하여 강력하고 재현 가능한 효소 분석을 수행하십시오. 일관되고 재현 가능한 성능을 제공하는 단일 기기에서 다수의 다양한 효소와 다수의 다양한 측정 조건을 모두 효율적으로 관리합니다.
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes