특수 목적 바이알
다른 종류의 바이알이 필요하십니까?
고객의 애플리케이션 및 자동시료주입기(autosampler) 요구사항에 맞는 바이알(vial)과 마개(closure)를 제공합니다. 특수 목적 바이알에는 EPA, 헤드스페이스(headspace), 사전-세척된(pre-cleaned) 제품, 반응(reaction), 4mL, 시료 보관용 바이알과 쉘(shell) 바이알이 있습니다.
문의하기
주요 특수 목적 바이알
EPA 바이알
EPA 40 CFR 136 "오염물질 분석을 위한 시험 절차 수립 지침(Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants)" 및 EPA 40 CFR 141 "National Interim Primary Drinking Water Regulations: 음용수 내 트리할로메탄 조절(Control of Trihalomethanes in Drinking Water)"에 의거한 불연속 물 샘플링(discrete water sampling)에 권장됩니다.
헤드스페이스 바이알
헤드스페이스 바이알
헤드스페이스 바이알은 OEM 사양을 충족하거나 초과하여 자동시료주입기와의 호환성을 보장합니다.
4mL 바이알
4mL 바이알
고급 유리로 제조된 4mL(13mm), 15x45mm 바이알은 13-425 나사산(thread)이 있으며 다양한 자동시료주입기에 적합합니다.
시료 보관용 바이알
시료 보관용 바이알
이 조립형 스크류 바이알 키트로 시료를 안전하고 편리하게 보관하십시오.
셸(shell) 바이알
셸(shell) 바이알
쉘(shell) 바이알은 루틴(routine) HPLC 애플리케이션을 위한 경제적인 선택입니다. 인서트(insert)가 있는 이 목 없는(neckless) 바이알은 폴리에틸렌 푸쉬-인 캡(polyethylene push in cap)을 포함하여 올바로 끼워지게 하고 기능하도록 보장합니다.