Search Thermo Fisher Scientific
완전한 기능을 갖춘 HPLC 시스템에는 하드웨어, 소프트웨어 및 소모품이 결합되어 있으며, 모든 구성 요소가 성공적인 분석을 위한 필수 요소입니다. 다음은 각 구성 요소 및 기능에 대한 자세한 설명입니다.
모든 HPLC 분리는 지정된 유량의 고압 이동상 흐름으로 시작되며, 이 흐름을 통해 시료가 주입기에서 컬럼을 거쳐 검출기로 이동합니다.
캐필러리와 피팅은 이동상과 시료 혼합물이 고압에서 연속적으로 흐를 수 있도록 개별 하드웨어 구성 요소를 연결하여 HPLC 시스템을 완성합니다.
크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 작동, 이동상 혼합, 펌프 유량, 시료 주입, 컬럼 온도 등 HPLC 시스템의 모든 구성 요소를 제어하는 소프트웨어입니다.
* 필수 항목