Search Thermo Fisher Scientific
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)는 화학 혼합물에서 화합물을 분리하는 데 사용되는 분석 화학 기법입니다. 이러한 분리에는 고정상으로 충진된 컬럼을 통과하는 액체 이동상의 압력식 흐름을 활용합니다.
HPLC 기기는 일반적으로 펌프, 자동시료주입기, 컬럼 컴파트먼트 및 검출기의 네 가지 주요 하드웨어로 구성됩니다. 이동상 조성, 고정상 화학 및 온도를 포함한 많은 요소가 HPLC 분리에 영향을 줍니다. 분석물 각각이 고정상에 대해 서로 다른 친화성을 가진 경우에만 성공적인 분리가 이루어지므로 화합물에 적절한 고정상을 선택하는 것이 중요합니다.
HPLC는 광범위한 분야에 활용되고 있습니다. 우리가 일상적으로 사용하는 제품에 대한 품질 검사도 이러한 응용 분야 중 하나입니다. 의약품의 불순물 분석, 식품 및 음료 내 성분의 품질 특성 분석, 물 및 토양 내 오염물질 수준에 대한 모니터링에 이르기까지 HPLC는 다양한 분야에서 일반 소비자를 안전하게 보호하는 데 도움을 줍니다.
HPLC 기기의 작동 방식에 대해 궁금한 점이 있으십니까? HPLC 분석법(Method) 개발 또는 전환 방법은? 또는, HPLC가 주로 활용되는 분야는? 이러한 다양한 주제에 대해 자세히 살펴보십시오.
HPLC 분석법(Method)을 동일한 또는 다른 브랜드의 기기를 사용하여 한 시스템에서 다른 시스템으로 전환 및 최적화하는 작업의 모범 사례를 확인해 보십시오.
* 필수 항목