하전 에어로졸 검출기(Charged Aerosol Detector, CAD)를 발명하기 전에는 액체 크로마토그래피 작업자는 정량 분석을 위해 refractive indexdetector (RID), low wavelength UV absorbance, Evaporative light scattering detection (ELSD) 검출기에 의존했습니다.
이러한 검출 방법은 크로마토그래피 작업자가 기존 검출기와 호환되지 않는 화합물을 분석하는 데 도움이 되지만, 낮은 감도와 까다로운 정량에는 제한적이므로 분석법 개발 및 연구 진행에 심각한 영향을 미칩니다.
그 후 2000년대 초, 한 분석과학자 그룹이 보다 감도 높고 보편적인 검출 방법을 개발했으며, 그 결과 다수 수상 경력에 빛나는 하전 에어로졸 검출기(Charged Aerosol Detector, CAD)가 발명되었습니다.
Corona CAD는 2005년 Pittsburgh Conference에서 처음 소개되었으며, Pittsburgh Conference Silver Pittcon Editor’s Award와 R&D 100 상을 동시에 수상했습니다.
Schematic diagram of the Charged Aerosol Detector components
CAD 구성 요소의 개략도
모든 CAD는 증발 기술을 사용하며, 분석물을 검출 가능한 신호로 변환하기 위해 동일한 연속적인 단계를 수행합니다.
1. 분무(Nebulization): 하전 에어로졸 검출(CAD)은 컬럼 용리액을 작은 액체 방울로 분무한 후 이 액체 방울을 입자로 건조시키는 것으로 시작합니다. 이 입자 크기는 분석물의 양에 따라 증가합니다.  
2. 하전(Charging): 이온화된 질소 가스 스트림이 믹싱 챔버 내에서 분석물 입자와 충돌합니다. 전하는 이온화된 가스에서 분석물 입자로 이동합니다. 입자가 클수록 전하량이 커집니다.
3. 검출(Detection): 하전 에어로졸 입자가 수집기로 이동하며, 여기에서 극도로 감도가 높은 전위계가 응집된 전하를 측정합니다. 이 프로세스는 존재하는 분석물의 질량에 비례하여 신호를 직접적으로 생성합니다.
최첨단 CAD 기술과 현대적인 분리 기술이 결합되어 과학자들이 이전에는 측정할 수 없었던 것을 측정할 수 있게 되었습니다. Thermo Scientific 하전 에어로졸 검출기(Charged Aerosol Detector, CAD)는 다음을 제공합니다.
  • single nebulizer를 사용하여 저유속, HPLC 및 UHPLC 애플리케이션을 포괄하는 분석법 유연성
  • 신호 대 잡음비를 최적화하기 위한 조절 가능한 증발 온도
  • 나노그램 이하의 감도를 갖는 광범위한 선형 및 동적 범위
  • 간단하고 직관적인 조작
Thermo Scientific Vanquish Charged Aerosol DetectorCorona Veo Charged Aerosol DetectorThermo Scientific Vanquish HPLC & UHPLC Systems
자세히 보기자세히 보기자세히 보기
당사의 고유한 HPLC/UHPLC 검출기의 기능에 대해 자세히 알아보세요. 제약/바이오 제약, 식음료 분야의 업계 전문가로부터의 팁, 요령, 조언과 함께 여러분의 분석에서 CAD를 쉽게 적용할 수 있는 방법에 대해 들어보세요.
여기에서 전체 CAD 심포지움 웨비나 시리즈를 확인하실 수 있습니다.
FAQ
CAD는 증발 기술을 활용합니다. 분석물을 검출 가능한 신호로 변환하려면 (1) 용리액 스트림의 분무, (2) 분무된 작은 액체 방울 에어로졸을 분석물 입자로 건조, (3) 이온화된 가스에서 증발된 분석물 입자로 양전하의 이동, (4) 하전 분석물 입자(charged analyte particles)의 검출이 필요합니다.
* 필수 항목
질문이 있으신가요? CAD에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 솔루션 전문가에게 지금 바로 문의하세요.
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes