Search Thermo Fisher Scientific
Solid-supported liquid/liquid extraction(SLE)은 빠르고 효과적인 시료 전처리 기술이며, 생물학적 시료에서 인지질 제거시에 liquid-liquid extraction(LLE) 프로토콜에 비하여 상당한 이점을 제공합니다.
HyperSep SLE는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
HyperSep SLE는 카트리지 및 96-well 형태로 이용가능하므로 시료 크기 및 처리량 요건에 맞게 선택할 수 있습니다. 고정상은 특수 처리된 규조토(diatomaceous earth)로 이루어져 있으며, 산성 또는 염기성 이동상이 사용되는 경우 프로토콜을 단순화하는데 도움이 되도록 산성화 또는 염기화된 형태로 이용 가능합니다.
물질 | 흡착제 | 용량 | 구성 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
특수 처리된 규조토 SLE(pH=7) | 200mg | 3mL | 카트리지 튜브 50개 | 60109-200-3-7 |
500mg | 3mL | 카트리지 튜브 50개 | 60109-500-3-7 | |
500mg | 6mL | 카트리지 튜브 30개 | 60109-500-6-7 | |
1g | 6mL | 카트리지 튜브 30개 | 60109-1000-6-7 | |
2g | 12mL | 카트리지 튜브 20개 | 60109-2000-12-7 | |
4g | 25mL | 카트리지 튜브 15개 | 60109-4000-25-7 | |
20g | 60mL | 카트리지 튜브 10개 | 60109-20000-60-7 | |
200mg | 2mL/well | 96-well 플레이트 | 60109-200-2-7W | |
300mg | 2mL/well | 96-well 플레이트 | 60109-300-2-7W | |
400mg | 2mL/well | 96-well 플레이트 | 60109-400-2-7W | |
500mg | 2mL/well | 96-well 플레이트 | 60109-500-2-7W | |
특수 처리된 규조토 SLE(pH=9) | 200mg | 3mL | 카트리지 튜브 50개 | 60109-200-3-9 |
500mg | 3mL | 카트리지 튜브 50개 | 60109-500-3-9 | |
500mg | 6mL | 카트리지 튜브 30개 | 60109-500-6-9 | |
1g | 6mL | 카트리지 튜브 30개 | 60109-1000-6-9 | |
2g | 12mL | 카트리지 튜브 20개 | 60109-2000-12-9 | |
4g | 25mL | 카트리지 튜브 15개 | 60109-4000-25-9 | |
20g | 60mL | 카트리지 튜브 10개 | 60109-20000-60-9 | |
200mg | 2mL/well | 96-well 플레이트 | 60109-200-2-9W | |
300mg | 2mL | 96-well 플레이트 | 60109-300-2-9W | |
400mg | 2mL/well | 96-well 플레이트 | 60109-400-2-9W | |
500mg | 2mL/well | 96-well 플레이트 | 60109-500-2-9W |
SLE 일반 접근법–HyperSEP SLE 300 mg