Search Thermo Fisher Scientific
크로마토그래피 컬럼을 막히게 할 수 있는 미세 입자의 축적을 방지합니다. Thermo Scientific Titan3, Target2 및 Choice 시린지 필터는 간섭 물질, 미세 입자 및 미생물을 제거하여 보다 깨끗한 시료 추출물을 얻을 수 있습니다. 이 고품질의 강력한 시료 여과(filtration) 솔루션은 다양한 종류의 시린지 필터 크기, 멤브레인 및 하우징 제품을 제공하므로 다양한 시료 및 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Titan3 Premium 시린지 필터 | Target2 Routine 시린지 필터 | Choice Basic 시린지 필터 | |
---|---|---|---|
필터 크기 범위 | 4mm ~ 30mm | 4mm ~ 30mm | 13mm ~ 25mm |
고품질 여과 솔루션 | |||
침출물이 적은 멤브레인 및 하우징 | |||
일반 폴리프로필렌 하우징 | |||
HPLC 성능 검사 통과 | |||
시린지에 단단히 부착할 수 있는 향상된 Luer Lock 입구 | |||
적은 홀드업(hold-up) 볼륨으로 시료 손실을 최소화하면서 적은 양의 시료 처리 가능 | |||
정확한 멤브레인 및 기공 크기를 쉽게 식별하고 선택할 수 있는 색상 코드 | |||
30mm 제품의 압력 등급은 120psi로 시료 안전성 증가 | |||
대부분의 30mm 제품은 1mm borosilicate glass pre-filter가 있어 여과 부피(filtrate volume) 증가 |
이 시린지 필터 기술 가이드를 사용하여 결정하십시오.