Search Thermo Fisher Scientific
매우 쉽고 정확하게 신속한 식품 유래 및 환경 바이러스를 검출하는 혁신적 시험솔루션으로 귀하의 브랜드와 제품 품질을 보호해 드립니다.
상세 정보European Centre for Expertise and Research on Microbial Agents (CEERAM)와 제휴하여, 매우 높은 민감도와 특이도로 다양한 샘플에서 norovirus (GI 과 GII), A형 간염, E형 간염을 검출하는 수상경력에 빛나는 RT-PCR 솔루션을 제공합니다. 샘플 기질에는 조개, 씨없는 작은 과일, 녹색 채소, 즉석식품, 향료, 물 및 표면이 포합됩니다.
이러한 RT-PCR one-step kit는 제품의 품질을 보존하고 고객의 건강과 복지를 보호하고자 하는 식품 생산자, 가공자 및 소매업자들에게 도움이 됩니다.
Center for Disease Control and Prevention (CDC)에 따르면, 사람 Norovirus 는 미국에서 발생하는 식품유래 질병의 가장 흔한 원인으로, 매년 800건의 사망, 약 21백건의 질병, 70,00건의 입원을 초래합니다. 세계적으로, 수천만명이 매년 A형 간염과 norvovirus에 접촉하고 있습니다. 실제로, 바이러스는 세계적으로 세균, 화학물질 및 기생충보다 더욱 흔한 식품유래 질병발생의 원인이 되고 있습니다.
신속한 제품 출하
One-step kit는 약 90분 만에 해답을 제공하며 변이를 최소화합니다.
결과의 신뢰성
최대 100% 바이러스 특이도. 반응 당 5회의 게놈 복제에 민감.
사용의 용이성
최소한의 조작시간으로 흔한 식품유래 바이러스를 검출하는 사용이 용이한 솔루션.
가장 위험한 식품유래 바이러스에 대해 다양한 식품 유형 및 환경 샘플을 신속하고 정확하게 스크리닝할 수 있는 RT-PCR 솔루션입니다. 제품들은:
각 검출 kit에 대한 표적 특이적 정량 표준은 결과의 탁월한 정확성과 일관적 해석을 가능하게 합니다. Mengovirus Extraction Control Kit의 고유 기술로 핵산 추출과정에서 흔히 발생하는 바이러스 표적 손실을 모니터합니다.
이 kit에는 함량을 아는 mengovirus strain vMC0과 표적 vMC0에 특이적인 프라이머와 프로브가 포함되어 있습니다. 이 kit는:
Liife Technologies의 식품 안전솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 추가적인 제품 규격 및 업계 정보는 아래를 참조하십시오.