중량선별기를 비교하여 어떤 시스템이 적합한지 알아보십시오
중량선별기는 공정에 많은 혜택을 제공하여 고객의 비즈니스를 보다 효율적이고 신뢰할 수 있으며 수익성을 높일 수 있도록 지원합니다. 아래 비교표를 통해, 일반적으로 정의된 기준을 기반으로 비즈니스에 가장 적합한 시스템을 결정할 수 있습니다.  가장 적합한 제품을 결정하는데 도움이 필요하시거나 전문가와 상담하시려면 위에 있는 문의하기 버튼을 클릭하십시오.
범용 중량선별기 비교
Versa Flex,  Versa Flex GP
Versa
Global VersaWeigh, Global Versa GP
Versa Rx
패키지 중량 범위
10g~3kg, 6kg
35g~11kg
10g~3kg 또는 10kg
2g~300g(slack), 10g~500g (PWT)
최대 제품 속도
분당 250~500
분당 500~700 이상
분당 250~500 
분당 250~700
정확도 (R51/Handbook 44 Equiv.에 따른 표준편차) 실제 결과는 라인 속도, 패키지 재료/충전/중량 및 취급방식에 따라 달라질 수 있음
최대 0.125g
최대 0.5g
최대 0.125g
최대 50mg
최대 라인 속도
분당 60m/196ft~120m/393ft
분당 120m/393ft 이상
분당 60m/196ft~120m/393ft
분당 60m/196ft~120m/393ft 이상
지원되는 패키지 유형
경성(캔, 판지 패키지, 플라스틱, 유리)
연성(플라스틱, 종이, 호일)
구성 가능(다수의 인피드 또는 아웃피드, 트랜스퍼, 원격 컨트롤러 장착)
컨베이어 이송 유형: 슬랙벨트, PWT 또는 체인
PWT
체인, 체인+벨트
PWT
슬랙
통신 및 통계 성능
구성 가능(다양한 인피드, 아웃피드, 단계 가속화 등)
금속 검출기 또는 X선 시스템과의 결합?
습식 및 건식 애플리케이션
D
W+D
W+D
D
다중 레인(multi-lane) 가능
제약 중량선별기 비교
Versa Flex, Versa Flex GP
Versa Rx
Global Versa GP
패키지 중량 범위
10g~3kg, 6kg
2g~5kg, 10g~5kg
10g~3kg 또는 10kg
최대 제품 속도
분당 250~500
분당 250~500
분당 250~500
정확도
(R51/Handbook 44 Equiv.에 따른 표준편차)
결과 정확도는 라인 속도, 패키지 재료/충전/중량 및 취급방식에 따라 달라짐
최대 0.125g
최대 50mg
최대 0.125g
최대 라인 속도
분당 60m/196ft~120m/393ft
분당 60m/196ft~120m/393ft
분당 60m/196ft~120m/393ft
지원되는 패키지 유형
경성(캔, 판지 패키지, 플라스틱, 유리)
연성(플라스틱, 종이, 호일)
구성 가능(다수의 인피드 또는 아웃피드, 트랜스퍼, 원격 컨트롤러 장착)
컨베이어 이송 유형: 슬랙벨트, PWT 또는 체인
PWT
슬랙벨트 또는 PWT
PWT
통신 및 통계 성능
구성 가능(다양한 인피드, 아웃피드, 단계 가속화 등)
금속 검출기 또는 X선 시스템과의 결합?
습식 및 건식 애플리케이션
D
D
W+D
구성 가능
CFR 21 Part 11 규정 준수
의약품 검증 패키지 사용 가능
특수 중량선별기 비교
Versa
Versa Teorema
Versa Rx
패키지 중량 범위
35g~11kg
40g~1.5kg
2g~300g, 10g~500g
최대 제품 속도
분당 500~700 이상
분당 500~700 이상
분당 250~500
정확도(R51/Handbook 44 Equiv.에 따른 표준편차)
최대 0.5g
최대 0.25g
최대 50mg
최대 라인 속도
분당 120m/393ft 이상
분당 120m/393ft 이상
분당 60m/196ft~120m/393ft
지원되는 패키지 유형
경성(캔, 판지 패키지, 플라스틱, 유리)
캔 또는 플라스틱 트레이만 해당
연성(플라스틱, 종이, 호일)
구성 가능(다수의 인피드 또는 아웃피드, 트랜스퍼, 원격 컨트롤러 장착)
컨베이어 이송 유형: 슬랙벨트, PWT 또는 체인
체인, 체인+벨트
SKATE
슬랙, PWT
통신 및 통계 기능
구성 가능한 다중 레인(multiple lanes)
금속 검출기 또는 X선 시스템과의 결합?
습식 및 건식 애플리케이션
W+D
W+D
D