Search Thermo Fisher Scientific
유연한 중량 측정 솔루션에 첨단 금속 검출 기술을 더해 공간을 최소화하고 작업을 통합하십시오. 가장 높은 수준의 식품 안전과 통합을 위해, 멀티스캔 기술을 적용한 Thermo Scientific Sentinel 3000 또는 5000 금속 검출기를 중량 측정 프레임 또는 외부 인피드(infeed) 컨베이어에 장착할 수 있습니다.
식품 안전성과 품질을 결합합니다. 그렇다면 제품 검사 솔루션의 일부에는 새로운 기술이, 또 다른 부분에는 이전 기술이 포함되어 있는 이유는 무엇일까요? 새로운 콤보 시스템은 최상의 브랜드 보호를 위해 기능을 업그레이드하여 두 가지 장점 모두를 제공합니다.
일반적인 식품 가공 시설에서는 바닥 공간과 라인 길이가 매우 중요합니다. 금속 검출기가 중량선별기와 동일한 컨베이어에 장착된 콤보 장치는 두 개의 독립형 시스템에 비해 최대 50% 더 작은 설치 공간을 가질 수 있습니다.
Thermo Scientific VersaWeigh 중량선별기와 Thermo Scientific Sentinel 3000 멀티스캔 금속 검출기가 조합된 경우, 금속 검출기와 중량선별기 사이의 통신은 단일 컨트롤러를 통해 작동, 설정, 프로그램 관리, 통계, 알람, 거부(reject) 기능을 관리할 수 있으므로 사용이 용이합니다.
진정으로 통합된 콤보 시스템은 하드웨어를 공유하여 별도의 금속 검출기와 중량선별기를 구입할 때보다 훨씬 더 많은 비용을 절감할 수 있습니다.
Thermo Scientific 콤보 시스템은 하나의 시스템으로 작동하도록 설계되었기 때문에 문제 해결이 더 쉽고 빠릅니다. 또한 단일 연락처를 통해 공장 교육을 받은 현장 서비스 엔지니어가 문제를 진단하고 장비 가동 시간을 최대화할 수 있습니다.
|
||
구성 | 중량선별기 프레임에 통합 |
자립형 인피드(infeed) 필요 |
감도 |
높음 |
매우 높음 |
케이스 폭 |
250mm |
330mm에서 시작 |
기술 |
높은 감도 및 검출 확률을 위한 멀티스캔 |
높은 감도 및 검출 확률을 위한 멀티스캔 |
메탈-프리(metal-free) 영역을 감소시키기 위한 플랜지 |
표준 |
옵션 |
중량선별기 화면에서 금속 검출기 인터페이스 보기 |
예 |
예 |
| ||
설계 | 가장 광범위한 응용 범위 | 캔틸레버 설계 |
중량 범위 | 10g~10kg 중량 측정 범위, 높은 정확도 | 10g~3kg 중량 측정 범위, 매우 높은 정확도 |
처리량* | 분당 최대 400팩 처리량 | 분당 최대 400팩 처리량 |
원료 취급 | 벨트 | 벨트 |
세척** | 가벼운 세척, IP65 | 가벼운 세척, IP65 |
*팩 처리 속도는 패키지 길이, 중량 측정 테이블 길이 및 데이터 출력/보관에 따라 달라질 수 있습니다. | ||
**기타 세척 및 위생 요건은 공장에 문의하십시오. |