Search Thermo Fisher Scientific
제품의 내용물이 금속과 유사해 보이는 경우, 포장 재료, 환경 소음, 세척 절차, 라인 위치 등에 이르기까지 응용 분야의 고유한 과제를 해결하기 위한 식품 안전 금속 검출기의 선택에는 많은 요소가 고려될 수 있습니다. 아래 비교표는 일반적인 요구 사항에 따라 사용자의 요구를 가장 잘 지원하는 시스템을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
귀사에 가장 적합한 최상의 시스템을 결정하거나 전문가와 상담하려면 위에 있는 문의하기 버튼을 클릭하세요.
컨베이어 설치 지원 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
중량선별기와 결합 설치 지원 | |||||
외부 인피드(infeed) | 중량선별기 프레임에 통합 | 외부 인피드(infeed) | 중량선별기에 통합 | 외부 인피드(infeed) |
|
드롭 스루/중력 장비 설치 지원 | |||||
|
|
| 300D 및 300P 시스템 |
| 정제/ 캡슐만 해당 |
파이프라인 설치 지원 | |||||
|
|
|
|
| |
지원되는 패키지 유형 | |||||
카톤/상자 | |||||
| |||||
파우치/백(bag) | |||||
| |||||
벌크 플로우(bulk flow) 제품 | |||||
| |||||
플라스틱 병 & 용기(금속 뚜껑 없음) | |||||
| |||||
정제 및 캡슐 | |||||
|
|
|
|
| |
구성 | |||||
스테인리스강, 에폭시 재질 구경 | 스테인리스강, 에폭시 재질 구경 | 스테인리스강, 에폭시 재질 구경 | 스테인리스강, 에폭시 재질 구경 | 스테인리스 강, 에폭시 재질 구경 | 스테인리스강, 에폭시 재질 구경 |
사용자 인터페이스 | |||||
그래픽, 컬러 터치스크린 | 그래픽, 컬러 터치스크린 | 그래픽, 컬러 터치스크린 | ABS 플라스틱 제어판, 디스플레이 및 키보드 | ABS 플라스틱 제어판, 디스플레이 및 키보드 | ABS 플라스틱 제어판, 디스플레이 및 키보드 |
USB 포트 | |||||
표준 | 표준 | 표준 |
|
|
|
내장형 라인 필터 | |||||
|
|
| |||
향상된 통계 기능 | |||||
|
|
| |||
주파수 범위 | |||||
최대 5개 주파수, 현장에서 소프트웨어를 통해 실시간으로 조정 가능(50~1000kHz) | 최대 5개 주파수, 현장에서 소프트웨어를 통해 실시간으로 조정 가능(50~1000kHz) | 응용 분야별로 최적화된 완전한 유연성을 갖춘 주파수, 현장에서 소프트웨어로 조정 가능(50~1000kHz) | 공장 설정된 이중 주파수(50~460kHz) | 공장 설정된 이중 주파수(50~460kHz) | 공장 설정된 이중 주파수(700~900kHz) |
일반적인 감도 | |||||
최상, 이전 기술 대비 최대 70% 작은 금속 부피 | 최상, 이전 기술 대비 최대 30% 작은 금속 부피 | 우수, 이전 기술 대비 최대 25% 작은 금속 부피 | 양호 | 양호 | 최상 |
작동 온도 | |||||
–10° ~ +40°C (+14° ~ +104°F) | –10° ~ +40°C (+14° ~ +104°F) | –10° ~ +40°C (+14° ~ +104°F) | –10° ~ +40°C (+14° ~ +104°F) | –10° ~ +40°C (+14° ~ +104°F) | –10° ~ +40°C (+14° ~ +104°F) |
제품 온도 최대값 | |||||
–10° ~ 55°C (14° ~ 131°F) | –10° ~ 55°C (14° ~ 131°F) | –10° ~ 55°C (14° ~ 131°F) | –10° ~ 55°C (14° ~ 131°F) | –10° ~ 55°C (14°~131°F) | –10° ~ 55°C (14° ~ 131°F) |
고온 옵션 –10° ~ 120°C(14° ~ 248°F) | |||||
금속 플랜지/개스킷 장착 Kynar 플라스틱 |
|
| 금속 플랜지/개스킷 장착 Kynar 플라스틱 |
|
|
벨트 속도 범위 | |||||
0.5~1000m/분 | 0.5~1000m/ 분 | 0.5~1000m/ 분 | 0.5~1000m/ 분 | 0.5~1000m/ 분 | 0.5~100m/분 |
구경 | |||||
넓은 범위 | 콤보로 사용하는 경우로 한정됨 | 넓은 범위 | 좁은 범위 | 넓은 범위 | 소형만 해당 |
특정 구경 크기 | |||||
폭: 75~2000mm, 높이: 75~600mm. 최대 200mm까지 25mm씩 증가, 200mm 초과 시 50mm씩 증가 | 폭: 100~450mm, 높이: 75~250mm. 최대 200mm까지 25mm씩 증가, 200mm 초과 시 50mm씩 증가 | 폭: 75~2000mm, 높이: 75~600mm. 최대 200mm까지 25mm씩 증가, 200mm 초과 시 50mm씩 증가 | 폭: 75~550mm, 높이: 50~550mm. 최대 200mm까지 25mm씩 증가, 200mm 초과 시 50mm씩 증가 | 폭: 50~1750mm, 높이: 50~600mm. 최대 200mm까지 25mm씩 증가, 200mm 초과 시 50mm씩 증가 | 폭: 100mm, 높이: 25, 35 & 50mm |
등급 | |||||
IP69K, HD 옵션에 열 충격 보호 기능 포함 | IP69K | IP69K | IP69K, Type 3 인클로저, ATEX zone 22, 위험 구역 Class II Division 2 Groups F&G | IP69K, Type 3 인클로저, ATEX zone 22, 위험 구역 Class II Division 2 Groups F&G | Type 3 인클로저, 금속 검출기 및 제어판에 한함 |
감사점검 | |||||
|
|
|
| ||
상대적인 가격 | |||||
$$$$ | $$$ | $$$ | $$ | $ | $$$$ |