귀사의 비즈니스에 가장 적합한 제품을 찾으십시오.
X선 검사는 단순한 금속 검출보다 확장된 검사 기능을 제공하므로 식품 가공 분야에서 가장 인기 있는 검출 기술로 성장했습니다. Thermo Fisher는 사용하기 쉽고 경제적인 작업용 모델에서 특정 응용 분야의 요구 사항을 충족하는 고도로 전문화된 강력한 시스템에 이르기까지 유연한 솔루션을 제공합니다. 아래 비교표를 통해 가장 일반적인 선택 기준을 확인하여 요구 사항에 가장 적합한 시스템을 결정하시거나 위에 있는 문의하기 버튼을 클릭하여 전문가의 도움을 받으십시오.
식품 X선 시스템 비교
NextGuard C330
NextGuard C500
NextGuard Pro
Xpert Conveyor
Xpert Bulk
Xpert Sideshoot
검사 가능한 최대 면적
13.4인치(폭) x
7.3인치(높이)
19.7인치(폭) x
9.8인치(높이)
19.7인치(폭) x
9.8인치(높이)
15.7인치(폭) x
10인치(높이)
19.4인치(폭) x
2인치(높이)
7인치(폭) x
10.8인치(높이)
지원되는 패키지 유형
카톤/상자
파우치/백(bag)
벌크 플로우(bulk flow) 제품
플라스틱 병 및 캔
세척 등급
IP65, AC 사용
IP65
IP65, 스테인리스강 베어링 및 기어 모터
IP65 표준, IP69K 옵션
IP65
IP65
일반적인 감도
SST: 0.8~1.5mm, 유리: 2~5mm
SST: 1.5~2mm, 유리: 4~7mm
표준 모델과 동일
SST: 1~2mm, 유리: 4~7mm
SST: 1~2mm, 유리: 3~5mm
SST: 1~2mm, 유리: 3~5mm
최대 X선 전력
160W
200W
표준 모델과 동일
315W
315W
315W
상대적인 가격
$
$$
$$$
$$$$
$$$$
$$$$
최대 제품 중량
13lbs
24lbs
110lbs
88lbs
88lbs
외부 컨베이어 해당 없음
X선 빔 방향
수직, 상향식, 사각지대 없음
수직, 상향식, 사각지대 없음
수직, 상향식, 사각지대 없음
수직, 하향식
수직, 하향식
수평, 후면에서 전면으로
벨트 속도 범위
10~120m/min
5~50m/min
5~120m/min
5~60m/min
5~60m/min
5~80m/min
거부(reject) 기능이 통합된 단일 컨베이어
외부 컨베이어 해당 없음
다중 레인(Multi-Lane) 작동
원격 기술 지원