두 명의 과학자
잉크와 종이. 사기 범죄 해결.
증권 관련 사기에서부터 살인 조사까지 세간의 주목을 받는 법정 사건들은 종종 의심 문서에 그 방향이 결정되는 경우가 많아 잉크 또는 참조 데이터베이스 간에 비교가 필요합니다. 위조 지폐 검사도 잉크와 종이 검사에 의존합니다. 소송을 걸고 사건을 증명하는 데 있어 속도와 정확성은 필수적입니다. Thermo Fisher Scientific은 전문가가 검증한 종이 및 잉크 조사 도구를 제공하여 법의학 문서 조사원이 신원 도용, 위조, 모조품 제작, 사기, 위조화폐, 위조 문서와 관련하여 의심스러운 항목을 확인할 수 있도록 지원합니다.
전문가에게 문의하기
의심 문서 관련 주요 카테고리
비파괴 검사
Thermo Scientific의 도구들은 UV-VISFTIR 분광법 사용에 권장되는 방법론 및 절차에 대한 ASTM International(미국재료시험협회)의 공표된 법의학 표준을 준수합니다. ASTM 분과 E30.90은 FDE를 위해 잉크 및 종이 검사와 관련된 다양한 종류의 표준 상세 방법과 특정 검사 유형을 발표하고 있습니다.  
파괴 검사
잉크는 크로마토그래피,질량분석법 및 기타 기술 등 기타 복잡한 화학 검사로 구별할 수도 있지만 이러한 방법들은 일정 부분 파괴적 요소를 가지고 있습니다. 초기 결과를 확인하기 위한 추가적인 옵션을 제공하는 강력한 질량 분석법을 활용해 보십시오. 
법의학 분야의 의문 해소
주요 동영상
특별히 설계된 액세서리와 내장 소프트웨어가 포함된 Nicolet iS50 FT-IR 분광분석기로 어려운 분석 문제를 해결하십시오.